細胞内発現性のTurboLuc™ luciferaseをベースとした、ルシフェラーゼレポーター試薬、マルチクローニング部位ベクター、蛍光ルシフェラーゼアッセイキットを取り揃えています。Thermo Scientific™ TurboLuc™ Luciferase (Tluc16)は、海洋カイアシ類のメトリディアルシフェラーゼ系由来の、16kDaの新規細胞内ルシフェラーゼです。Tluc16遺伝子は、ハイスループットスクリーニング(HTS)の用途に最適化されています。
主要なTurboルシフェラーゼ製品
アッセイ試薬添加の1工程のみのプロトコルを使用して、哺乳動物細胞培養においてTurboLuc™ luciferaseの活性を測定します。本キットは、ハイスループットスクリーニング(HTS)の用途に最適です
レポーターとしてTurboLucルシフェラーゼを発現させる、マルチクローニング部位(MCS)、Tluc-DD、minP-Tlucを有する、遺伝子調節研究用のベクターです
TurboLucルシフェラーゼは、サイズを縮小させ、輝度を高め、さらに細胞内で発現するよう改変されています。Tluc16は、ホタルルシフェラーゼやウミシイタケルシフェラーゼなどの標準的ルシフェラーゼより非常に高い輝度を発します。強烈な生物発光の効果により、Tlucルシフェラーゼベースのアッセイの感度が大幅に強化され、極めて微量のルシフェラーゼ酵素の検出が可能になります。
Thermo Scientific™ TurboLuc™ Luciferase One-Step Glow Assay Kitには、哺乳類細胞培養においてTurboLuc16 (Tluc) ルシフェラーゼ活性をアッセイするための試薬が含まれています。
Turboルシフェラーゼのレポーターアッセイベクター
Tluc-DDルシフェラーゼ発現ベクターは、弊社独自の二重不安定化技術(DD)を組み込んでおり、細胞内のmRNA Tu16およびTluc16タンパク質の蓄積量を減少させることにより、アッセイ反応性を向上させます。