Search Thermo Fisher Scientific
本項では、ウェスタンブロッティングの処理や検出の各工程に用いる特殊処方バッファーについてご紹介いたします。多種多様なブロッキングバッファー、洗浄バッファー、界面活性剤、膜ストリッピング用バッファー、ウェスタンブロッティング用の特製試薬を取り揃えています。ウェスタンブロッティングによる結果を最大限に高めるために、これらをご活用してお役立てください。
ウェスタンブロッティング検出法やイムノアッセイ検出法に用いる、従来型のタンパク質ブロッキング剤(BSA、カゼインおよびミルク)およびPierce™ブロッキングバッファー(SuperBlock™、StartingBlock™、タンパク質不含)です。
既製配合のウェスタンブロッティング用バッファーには、PBS、PBS-T、TBS、TBS-T (Tween-20)などがあります。
本バッファーは、ウェスタンブロットから一次抗体および二次抗体を解離・剥奪させる仕様となっています。そのため、別の条件下、あるいは異なるタンパク質標的を検出するために別の抗体を用いることによる、膜の再プローブが可能になります。
これらのウェスタンブロッティング用試薬は、シグナル感度およびシグナル強度を向上させ、微量の一次抗体で検出が可能となり、さらに標的タンパク質を選択的検出して免疫沈降タンパク質のウェスタンブロッティングで変性IP抗体断片による干渉を回避させることができます。