LC-MS Data Processing Software
고품질 데이터를 신뢰할 수 있는 지식으로 변환
당사의 LC-MS 데이터 프로세싱 소프트웨어는 데이터 분석이 실험실 운영의 제한 요소가 되지 않도록 도와줍니다. 당사는 Omics 및 의약품부터 일상적인 정량적 애플리케이션에 이르기까지 다양한 애플리케이션별 패키지를 제공하여 고객의 과제를 해결하고 고객이 정보에 기반한 의사 결정을 내리고 발견을 이끌어낼 수 있는 통찰력을 제공합니다. 가장 까다로운 분석에서도 데이터를 확실하고 신뢰할 수 있는 실행 가능한 지식으로 변환할 수 있습니다.
문의하기
데이터 프로세싱 소프트웨어 비교
애플리케이션별 데이터 프로세싱 소프트웨어에 대해 자세히 알아보기
당사의 애플리케이션별 LC-MS 소프트웨어 제품이 분석을 위해 어떤 기능을 제공하는지 알아보십시오.
Pharmaceuticals
저분자 의약품이든 차세대 ‘블록버스터’ 바이오치료제든 관계없이 개발 파이프라인의 각 단계는 고유합니다. 발견, 개발 및 임상 시험부터 제조 및 품질 관리에 이르기까지 당사의 혁신적인 LC-MS 소프트웨어는 인류의 건강을 지키는 치료제를 시장에 보다 빠르게 출시할 수 있도록 돕습니다. 다중 속성 메서드(MAM, multi-attribute method) 워크플로우 및 규정준수 대상 원형(intact) 질량 분석에 대한 지원을 포함하는 제약 및 바이오 제약 분야의 최신 패키지에 대해 알아보십시오.
BioPharma Finder 소프트웨어는 빠르고 신뢰할 수 있는 단백질 분석을 위해 원형(intact) 질량, 탑-다운, 펩티드 맵핑 및 다중 속성 메서드(MAM)를 제공합니다. 데이터에 대한 통찰력을 제공하는 상대적 정량 기능 및 시각화 도구를 사용하여 시간을 절약하고 더 많은 정보를 식별할 수 있습니다. 또한 이 소프트웨어는 MAM 펩티드 맵핑 및 원형 질량 분석을 위해 규정준수를 지원하는 Chromeleon Chromatography Data System(CDS)으로 데이터를 원활하게 전송합니다.
An academic researcher at a computer
학술 연구
당사의 LC-MS 소프트웨어 솔루션이 multi-omics(단백질체학, 대사체학, 지질학 및 당질체학), 환경, 식음료, 임상 및 법의학, 제약/바이오 제약에서 일반 분석 서비스에 이르기까지 실제적인 가치를 전달하는 애플리케이션용으로 맞춤화되는 방법에 대해 알아보십시오.
Food and beverages
식품 및 음료 분석 검사부터 진위 분석에 이르기까지 정확하고 신뢰할 수 있는 해답을 제공해 주는 올바른 도구의 사용이 중요합니다. 당사의 소프트웨어 도구는 빠른 표적 분석 속도로 미지 물질을 조사하기 때문에 분석자는 소비자의 안전을 보장하는 일에 더욱 집중할 수 있습니다.
A vial of blood and a chromatogram
질량분석법은 새로운 스크리닝 및 임상적으로 관련된 검사의 개발을 촉진하며 표적 치료제의 개발을 지원합니다. 발견 단계에서 검증과 확인 단계 사이의 간극을 좁히기 위해서는 고성능 장비와 맞춤형 소프트웨어뿐만 아니라 MS 기반 바이오마커 발견과 바이오마커 검증을 위한 분석법(Method) 개발을 위한 정교한 기술이 필요합니다.
Scientist handling a vial of blood
법의학 환경은 끊임없이 변화하고 있으며, 특히 신합성 약물 등의 화합물이 증가함에 따라 미지의 물질을 빠르게 식별할 필요성이 그 어느 때보다 커졌습니다. 알려진 화합물의 스크리닝 및 확인과 미지 물질의 식별부터 법의학 연구 및 도핑 방지에 이르기까지 LC-MS 소프트웨어의 혁신적 기능을 통해 다양한 분야에서 앞서 나갈 수 있습니다.
Water and grasses
당사는 신뢰성 있고 정확하며 정밀한 결과를 제공하는 다양한 LC-MS 소프트웨어 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 분석자는 정성적 및 정량적 분석을 통해 환경에 위협이 되는 화합물을 자신 있게 모니터링하고 식별할 수 있으며, 현재와 미래의 요구 사항을 간편하고 효율적으로 충족할 수 있습니다.
Mass Frontier Spectral Interpretation 소프트웨어는 당사의 Compound Discoverer 소프트웨어의 기능을 보완하여 광범위한 고품질 단편화 라이브러리를 사용하는 포괄적인 구조 식별 기능을 통해 높은 신뢰성으로 심층적인 MSn 데이터를 구조로 변환할 수 있습니다. 또한 자체 고품질 스펙트럼 라이브러리를 선별하여 검출된 화합물에 대한 지식 수준을 높여주며 최신 구조 검출 알고리즘을 사용하여 신종 오염 물질을 확실하게 검출할 수 있습니다.
관련 제품 및 기술