Search Thermo Fisher Scientific
원자 프로브 단층 촬영을 통해 시료 구조와 원소 조성에 대한 원자 분해능 분석이 가능합니다. 시료 표면에서 개별 원자(이온으로)를 제거하고 질량 분석기로 식별 정보를 측정하는 이 기술은 분석을 위해 이온을 배출하는 날카로운 팁 형태의 시료가 필요합니다. FIB(집속 이온 빔) 밀링(milling)은 매우 정밀한 양의 물질을 제거할 수 있으므로 이러한 특정 유형의 시료 준비에 매우 적합합니다. DualBeam (FIB-SEM) 기기에서와 같이 주사전자현미경(SEM)과 함께 결합하면 밀링 공정을 시각적으로 실시간 모니터링할 수 있습니다.
우수한 APT 시료의 기초적인 기준은 다음과 같습니다.
Thermo Scientific DualBeam 기기는 고품질 APT 시료 준비를 위한 갈륨 FIB 및 플라즈마 FIB(PFIB) 밀링을 제공합니다. Thermo Scientific Helios Hydra DualBeam을 사용하여, 주어진 시료 밀링에 가장 적합한 이온을 결정하기 위해 다양한 플라즈마 이온 종(산소, 아르곤, 질소 또는 제논)을 동일한 기기 내에서 고유하게 적용할 수 있습니다. 또한 Thermo Scientific Autoscript 소프트웨어로 프로세스를 자동화할 수 있으므로 반복적인 시료 준비의 부담이 크게 줄어듭니다.
반도체 장치의 축소로 인해 설계 프로세스에 보다 작은 아키텍처가 사용되므로, 더욱 높은 분해능의 특성 분석이 필요합니다. 원자 프로브 단층 촬영(Atom probe tomography, APT)은 매우 낮은 농도의 원소 조성과 함께 해당 구조를 검출, 시각화 및 분석을 가능케 하기 때문에 고급 반도체 분석에 점점 더 많이 사용되고 있습니다.
그러나 APT는 고품질, 고수율 및 위치 특이적인 원자 프로브 팁의 준비를 필요로 합니다. 이들 팁에 적용되는 엄격한 기준으로 인해 이것은 매우 어려운 과제가 될 수 있습니다. 예를 들어, 바늘 모양의 검체는 팁 반경이 50nm 미만이고, 원형 대칭 전기장을 생성하기 위한 균일한 원형 단면, 증발 이벤트 발생을 위한 테이퍼 각도 교정, 그리고 준비 중에 팁에 발생하는 손상의 최소화가 필요합니다.
밀링을 실시간으로 모니터링하면서 매우 정확한 수량의 물질을 제거할 수 있으므로, DualBeam(FIB 및 주사전자현미경의 결합) 기술을 사용한 집속 이온 빔(FIB) 밀링은 이 특정 유형의 시료 준비에 이상적입니다. Thermo Fisher Scientific은 Thermo Scientific Atom Probe LX Software 및 Thermo Scientific Helios 5 FX DualBeam을 출시해왔으며, 이 새로운 시료 준비 기술은 원자 프로브 팁 밀링 공정을 자동화하여 신뢰성, 정밀도 및 반복 가능한 결과를 제공합니다.
이들 고품질 팁을 통해 인터페이스에서 에칭 관련 불순물(예: 불화물, 염화물), 기능 내 수소 분포, 게이트 산화물로의 중금속 확산, 에피 층에서 도펀트의 측면 확산과 같은 현상을 검출할 수 있습니다. 보다 자세한 내용은 Helios 5 FX DualBeam 제품 페이지를 참조하십시오.
새로운 물질은 물리적 및 화학적 특성을 최대한 제어하기 위해 점점 더 작은 규모로 연구되고 있습니다. 전자현미경은 연구자들에게 마이크로에서 나노 범위에 이르는 광범위한 물질 특성의 핵심이 되는 유용한 정보를 제공합니다.
고성능 반도체 장치의 제조에 필요한 실행 가능한 솔루션과 설계 방법을 확인하기 위한 고급 전자 현미경 검사, 집속 이온빔 및 관련 분석 기법.
반도체 장치 구조가 점점 복잡해짐에 따라 숨겨진 장애 유발 결함이 더 많아지고 있습니다. 당사의 차세대 워크플로우는 사용자가 수율, 성능, 신뢰성에 영향을 미치는 미세한 전기 문제를 로컬화하고 특성을 분석하는 데 도움을 줍니다.
지속적인 소비자 수요는 더 작고 빠르며 저렴한 전자 장치를 만들도록 촉진합니다. 그 생산은 광범위한 반도체 및 디스플레이 장치를 이미지화, 분석 및 특성 분석하는 고생산성 기기 및 워크플로우에 의존합니다.
전력 장치는 주로 전력 장치 아키텍쳐 및 레이아웃의 결과로서 오류를 국지화를 위한 고유한 과제를 제기합니다. 저희의 전력 장치 분석 도구와 워크플로우는 작동 조건에서 오류 위치를 빠르게 찾고 물질 특성 분석, 인터페이스, 장치 구조에 대한 정밀하고 고처리량의 분석을 제공합니다.
배터리 개발은 microCT, SEM 및 TEM, Raman 분광법, XPS 및 디지털 3D 시각화 및 분석을 통한 멀티 스케일(multi-scale) 분석에 의해 이루어질 수 있습니다. 이 접근 방식이 더 나은 배터리를 만드는 데 필요한 구조 및 화학 정보를 제공하는 방법에 대해 알아보십시오.
금속을 효과적으로 생산하려면 함유물 및 침전물에 대한 정밀한 제어가 필요합니다. 당사의 자동화 도구를 사용하여 나노 입자 계수, EDS 화학 물질 분석 및 TEM 시료 준비 등 금속 분석에 필수적인 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.
지구과학은 암석 시료 내 특징을 일정하고 정확하게 멀티 스케일(multi-scale)로 관찰합니다. SEM-EDS는 자동화 소프트웨어와 결합하여 암석학 및 광물학 연구를 위한 텍스처 및 광물 구성의 직접적인 대규모 분석을 가능하게 합니다.
촉매는 대부분의 현대적인 산업 공정에 있어 대단히 중요합니다. 그 효율은 촉매 입자의 미세 조성 및 형태학에 따라 달라집니다. EDS와 EM은 이러한 속성 연구에 매우 적합합니다.
반도체 장치가 축소되고 복잡해짐에 따라 새로운 설계와 구조를 필요로 하게 되었습니다. 고생산성의 3D 분석 워크플로우는 장치 개발 시간을 단축하고 수율을 극대화할 수 있으며, 장치가 산업의 향후 요구 사항에 부합되도록 보장합니다.
최적의 시스템 성능을 보장하기 위해 세계 수준의 현장 서비스 전문가 네트워크, 기술 지원 및 인증된 예비 부품을 제공해드립니다.