Search Thermo Fisher Scientific
低渗缓冲溶液
磷酸盐缓冲盐水
微量离心管
NP40清洗剂(10%)
Invitrogen™ 细胞提取缓冲液(货号:FNN0011)
PMSF (1 mM)
Sigma蛋白酶抑制剂片剂(货号:P-2714)
Invitrogen™ Quant-iT™ 蛋白检测试剂盒(货号:Q33210)
或者
细胞提取缓冲液配方
此细胞提取缓冲液可以在微量离心管中分成1x的等分,使用前在-20℃下储存。提取细胞前先在冰上解冻。
此细胞提取缓冲液必须在使用前补充1 mM PMSF(单独订购)和蛋白酶抑制剂片剂(单独订购),以制成完整的细胞提取缓冲液。抑制细胞提取物中的蛋白水解必须添加蛋白酶抑制剂片剂和PMSF。对于PMSF的添加,我们建议在DMSO中制备0.3 M的储备液,并添加足够的体积以达到1 mM的最终浓度(即每5 ml细胞提取缓冲液17 μl)。PMSF非常不稳定,即使之前添加过,也必须在使用前添加。对于蛋白酶抑制剂片剂的添加,我们推荐采用Sigma(货号:P-2714),根据生产商的说明重新配制,并加入250μl/5ml细胞提取缓冲液。添加蛋白酶抑制剂的细胞提取缓冲液在4℃温度下能够稳定24小时。
本方案已成功应用于若干种人源细胞系。研究人员应该为自己的应用优化细胞提取程序。
1. 通过离心(非贴壁)或刮取培养瓶(贴壁)收集PBS中的细胞(5 x 106) 。
2. 用冷PBS清洗细胞两次。
3. 取出并丢弃上清液,收集细胞团块。
4. 将细胞转移到预冷却的微量离心管中。
5. 通过上下移液数次,将细胞轻轻重悬于500 μl 1x低渗缓冲液中。在冰上培养15分钟。
6. 添加25 μl洗涤剂(10% NP40)并在最高设置下涡旋10秒。
7. 将匀浆在4℃下以3000rpm的转速离心10分钟。
8. 转移并保存上清液。该上清液含有细胞质部分。团块就是核部分。
9. 将核团块重新悬浮在50 μl完整的细胞提取 缓冲液中,在冰上放置30分钟,内部涡旋10分钟。
10. 在4℃下以14000 x g离心30分钟。将上清液(核部分)转移到干净的微量离心管中。
11. 等分并储存在-80℃温度下。现在核提取物已准备就绪,可以进行分析了。
12. 使用Quant-iT蛋白测定试剂盒(货号:Q33210)定量蛋白浓度。