Rat Blood Collection Method: Open vs. Closed Chest
方案
大鼠应完全麻醉(例如,对脚趾挤压无反应)。
开胸法
  1. 准备一个注射器(3-10 ml),内含~0.3 ml 空气,并连接一个20号针头。
  2. 从剑突处切开,用止血钳或镊子夹住剑突。
  3. 从剑突开始,沿着大鼠中线右侧的胸骨切开,然后在大鼠左侧的胸壁上做一个横向切口,从颅侧到横膈膜。此步骤要快速进行,因为胸壁切口会有动脉出血。
  4. 继续握住剑突,侧向缩回胸壁皮瓣,钝性剥离胸膜和心包,使心脏暴露在外。如有必要,在胸壁右侧做一个侧切口(如果最初的中线切口稍微在胸骨右侧,心脏应充分暴露,不能做第二个侧切口)。
  5. 将针头插入右心室,对注射器施加温和的负压,使注射器充满血液。过大的负压会使腔室塌陷。右心房也能抽血,但是心脏的左侧难度更大。
闭胸法
  1. 准备一个注射器(3-10 ml),内含~0.3 ml 空气,并连接一个20号针头。
  2. 在胸骨尾部的皮肤和腹壁上做一个切口。
  3. 用止血钳或拇指钳夹住剑突,将胸骨向颅骨内缩,直到可以看到心脏顶抵在横膈膜上。
  4. 将针头穿过横膈膜插入心脏,一旦心脏被刺穿,施加温和的负压,并根据需要重新定位针头,直到血液流入注射器。避免施加过度的负压,因为它会使心腔塌陷到针尖上。
BioSource   C-070276 1107      2007年1月1日