- 解剖显微镜或放大镜
- 磷酸盐缓冲盐水
- Q-Tip
- 手术剪或手术刀
- 两个10 mL注射器,附带一个旋塞阀和一个小号针头(25或27 ga)
- 大鼠应完全麻醉(例如,对脚趾挤压无反应)。
- 通过放血对大鼠实施安乐死。最简单的方法是切开腹主动脉。避免心脏穿刺,因为在灌注过程中穿刺点会渗漏。
- 打开胸腔,注意不要刺穿肺部。沿中线切开整个胸骨;用镊子提起胸骨,并保持剪刀尖水平,这将减少意外肺穿刺的机会。接下来,从中线切口开始,在胸壁两侧进行横切。侧向收缩胸壁一侧,钝性解剖胸膜与肺脱离,用Q-tip轻轻将肺推离胸壁,沿脊柱突垂直切开胸壁。胸壁的另一半重复上述步骤。注意不要让肋骨的锋利边缘刺穿肺部。
- 在上腔静脉和下腔静脉上放置血管夹或结扎线,以防止灌注缓冲液回流到全身静脉系统。其余步骤最好使用放大镜(解剖显微镜或眼睛放大镜)。
- 用手术刀或小剪刀在左心室上做一个切口,确保心室朝外。
- 准备一个装有PBS的10 ml注射器,连接一个旋塞阀和一个小号针头(25或27 ga)。准备第二个装有PBS的注射器,以备不时之需。将针头插入右心室,轻轻将PBS推入肺循环。这时你应该看到右心和肺动脉有一点膨胀,液体应该立即开始从左心室切口流出。继续推PBS,直到肺部变白,左心室流出的液体完全清澈—这通常需要10-15 ml缓冲液。小针头可以防止过快地推入缓冲液,而且与大针头相比,泄漏的问题更少。
- 另一个对灌注有效但需要更长时间的选择是给肺动脉插管。这可以通过将塑料导管穿过右心并进入肺动脉,然后结扎肺动脉将导管固定到位来实现。这种方法不需要夹住腔静脉。可以用注射器将缓冲液推入导管,注意不要在肺系统中产生过大的压力,或者通过不超过心脏水平约10cm的重力输入缓冲液。
BioSource C-070276 1107 2007年1月1日