Search Thermo Fisher Scientific
B細胞リンパ腫および白血病は、1つまたは少数のB細胞の悪性形質転換、および増殖に由来します。それぞれのB細胞はその表面に異なるB細胞レセプター(BCR)を発現するため、対象となる潜在的な悪性クローンは、元の細胞からのユニークなBCRシーケンスによって同定し、測定することができます。このようなB細胞の形質転換は、現在進行中のトランスレーショナル・リサーチおよび臨床研究において重要な焦点領域です。
近年、血液腫瘍学研究を進めるためにBCRレパートリーに対するハイスループットシーケンシングの需要がますます増えています。次世代シーケンシング(NGS)は、従来のアプローチと比較して、超高感度、検出下限値(LOD)が低い、多数のサンプルやターゲット領域に対する柔軟性が高いといった、大きなメリットがあります。
Ion Torrent Oncomine BCR IGH-LR (long read)アッセイおよびOncomine BCR IGH-SR (short read)アッセイは、血液腫瘍学者が求めるB細胞クローナリティの評価、体細胞高頻度突然変異(SHM)の測定、および残存病変(MRD)研究のための希少なB細胞クローンの検出を容易にする、堅牢かつ高感度なNGSベースのアッセイです。
Oncomine BCR IGH LR Assayは、long-read sequencing(~400bp)により、1つのライブラリサンプルからシンプルなクローン評価と、IGHV遺伝子のCDR 1~3における体細胞高頻度突然変異を定量することができます。
製品の特長
Oncomine BCR IGH SR Assayでは、ショートリードシーケンシングにより、検体中の低頻度B細胞クローンの検出を可能にします。他の方法と比較して、ディープシーケンシングは感度が高く、例外的に検出限界が低くなります。
製品の特長
私たちは Oncomine ソリューションをラボに簡単に実装、スケールアップできるようにしています。Oncomine TCRアッセイと同様に、Oncomine BCRアッセイにもバイオインフォマティクスと比類のないサービスとサポートを含む、おなじみのエンドツーエンドのワークフローが付属しています。
Oncomine BCR IGHアッセイは、Ion GeneStudio S5システムで実行できます。Oncomine BCR IGH LRアッセイは、多くの一般的な血液学的サンプルタイプからのRNAインプットと適合します。Oncomine BCR IGH SRアッセイは、FFPE由来のRNAおよびDNA、ならびに血液学的サンプルタイプの両方に適合します。ライブラリ作製からサンプルの分析までの全ワークフローを、48時間で完了することができます。