showcase-image-oncomine
Ion GeneStudio S5システム上のIon Torrent Oncomine Myeloid MRDアッセイ(RUO)は、骨髄微小残存病変(MRD)検出のための優れた次世代シーケンス(NGS)ソリューションを提供します。Ion AmpliSeq HDテクノロジーに基づく高感度NGSは、0.05%のアレル頻度で検出可能です。
DNAおよびRNAアッセイは、主要な一塩基変異(SNV)、挿入および欠失(インデル)、タンデム重複、主要な遺伝子融合など、骨髄微小残存病変(MRD)ターゲットを幅広くカバーすることができます。パネル上の厳選されたターゲットは、急性骨髄性白血病(AML)、骨髄異形成症候群(MDS)、骨髄増殖性腫瘍(MPN)サンプルなど、すべての主要タイプの骨髄性腫瘍に関連しています。
フライヤーダウンロード お問い合わせ
主な特長:
  • 包括的パネル—SNV、インデル、融合遺伝子、タンデム重複など、骨髄微小残存病変(MRD)に関連するさまざまな変異体の評価に役立つDNAおよびRNAアッセイ
  • 迅速でシンプルなワークフロー—Ion GeneStudio S5システムを使用すると、2~3日で完了し、ハンズオン時間はわずか2時間です
  • 高感度— Ion AmpliSeq HDテクノロジーを使用したNGSは、MRD解析に必要な低検出限界(0.05%のアレル頻度)を実現します。
  • オプションのキメリズム解析—オプションのマイクロハプロットパネルを使用すれば、0.2%AFという低い検出限界で、ドナーとレシピエントの混合物を高感度に評価することができます。
  • 統合インフォマティクス—解析的に検証されたインフォマティクスパイプラインと、縦断的な追跡を含むレポート作成ソリューションにより、結果の解釈が容易になります。
遺伝子内容の概要
DNAアッセイ
RNAアッセイ
2つの完全長遺伝子とFLT3-ITDを含む33遺伝子43融合ドライバー遺伝子
1,255ホットスポット990種類のユニークな融合
キメラ解析用のオプションの22アンプリコンマイクロハプロタイプパネル エクソンスプライシングバリアントを持つ6つの遺伝子
 5つの発現制御遺伝子
遺伝子リスト
DNAアッセイ
RNAアッセイ
標的遺伝子
融合ドライバー遺伝子
発現コントロール
エクソンスプライシングバリアント
ABL1
FLT3*
NRAS
TP53**
ABL1
ETV6
KMT2A-PTD
NTRK3
RET
ABL1
KMT2A
ASXL1
GATA2
PHF6
U2AF1
ABL2
FGFR1
MECOM
NUP214
RUNX1
GUSB
RUNX1
BCOR
IDH1
PTPN11
WT1
ALK
FUS
MLLT10
NUP98
TAL1
PSMB2
NOTCH1
BRAF
IDH2
RUNX1
BCL2
GLIS2
MRTFA (MKL1)
PAX5
TCF3
PUM1
ETV6
CALR
JAK2
SETBP1
BRAF
HMGA2
MYBL1
PDGFRA
TCF4
TRIM27
IKZF1
CBL
KIT
SF3B1
CCND1
JAK2
MYH11
PDGFRB
TFE3
NTRK1
CEBPA**
KRAS
SH2B3
CREBBP
KAT6A (MOZ)
NOTCH1
RARA
ZNF384
CSF3R
MPL
SRSF2
CSF1R
KAT6B
NTRK1
RARB
DNMT3A
MYD88
STAG2
EGFR
KMT2A
NTRK2
RARG
EZH2
NPM1
TET2
* 完全長遺伝子カバレッジ。
** Exon 14および15には、FLT3-ITDおよびTKD変異が含まれます
ワークフロー
詳細を見る
お客様のプレゼンテーション、科学ポスター、およびこれらのアッセイの詳細については、oncomine.comをご覧ください 