Search Thermo Fisher Scientific
Ion Torrent Genexus システムによる Oncomine Precision Assay は、あらゆる研究機関が 1 日のハンズフリーワークフローによりゲノムプロファイルを得られる次世代ゲノムプロファイリングソリューションです。†
Ion Torrent Genexus システムによる Oncomine Precision Assay は、あらゆる規模の研究機関が利用できるゲノムプロファイリングのための次世代ソリューションです。今や、ハンズオフワークフローを用いて、ホルマリン固定パラフィン包埋(FFPE)組織またはリキッドバイオプシー標本から EGFR、ALK、BRAF、ROS1、NTRK、RET、ERBB2 などの主要なバイオマーカーを 1 日で検出することができます。
このアッセイは、今後重要になりえる耐性変異を含む、最も一般的かつ関連性のある 50 遺伝子にわたるドライバー変異に着目し、臨床がん研究での迅速なゲノムプロファイリングに最適です。
NGSで受託を行っているある 研究室では、試験に必要となるインプット量が多いため、解析失敗率が 20%にもなっています。この失敗率では、提供されたサンプルの五つに一つが核酸量の不足のためシーケンスの QC に合格せず、さらに多くのサンプルが核酸量の不足のために手つかずのままになっています。
しかし、今は Oncomine ソリューションがあります。
Oncomine アッセイでは 10 ng の核酸インプットしか必要としないため、95%を超えるシーケンシング成功率が得られます。つまり、貴重なサンプルのほとんどで NGS の結果を得ることができます。
重要なあらゆるがんサンプルのプロファイリングを推進するうえで、特に非小細胞肺がん(NSCLC)などの一部の種類のがんでは、組織量が今もなお問題になっています。Oncomine Precision Assay は、FFPE 組織と、組織が得られない場合はがんプロファイルのモニタリングにも利用できるリキッドバイオプシーからの結果を得ることができます。
多くの既知および再発性の融合転写産物アイソフォームが存在します。それらはこれまでに知られている融合遺伝子の大多数を構成しています。これらのアイソフォームを特異的に検出可能なデザインであることは、サンプル量または対象の転写量が少ない困難な状況においても、検出を最大限に高めるために重要です。
最適化された Oncomine Precision Assay のデザインにより、低発現、あるいは利用可能なRNA量が少ない場合でも、網羅的かつ高感度な(特定のドライバー遺伝子の新規融合遺伝子検出を含む)融合転写産物の検出が可能になります。
サンプル | 範囲 | バリアントタイプ | サンプルあたりのバリアント数 | サンプルレプリケート数 | Sensitivity | PPV |
内部 FFPE コントロール | 4.8% + 2.3% SD AF* | SNV | 67 | 32 | 99.6% | 99.6% |
INDEL | 4 | 32 | 100% | 100% | ||
Horizon Structural Multiplex FFPEReference Standard | 3.5% ~ 17% AF* | SNV/INDEL | 15 | 32 | 100% | 100% |
4.5 コピー | CNV | 1 | 32 | 93.8% | 100% | |
SeraSeq FFPE Tumor Fusion RNA Reference Material | 10 ~ 258 コピー | FUSION | 13 | 32 | 98.6% | 99.3% |
SeraSeq FFPE NTRK Fusion RNA Reference Material | 94 ~ 377 コピー | FUSION | 15 | 32 | 99.2% | 99.2% |
SeraSeq® Lung & Brain CNV Mix Mix | + 3 コピー(5 コピー) | CNV | 2 | 32 | 100% | 100% |
SeraSeq® Breast CNV Mix | + 3 コピー(5 コピー) | CNV | 2 | 32 | 100% | 100% |
注:製品検証試験の一部として、複数の社内 R&D 研究室で試験を実施しました。異なるプレキシレベルでサンプルの試験を実行しました。Oncomine Precision Assay および FFPE コントロールを用いて、追加の検証および確認試験を実施します。そのため、最終的な性能値は変わる可能性があります。
* Genexus システムで Oncomine Precision Assay を用いた解析を行った際に認められたアリル頻度。
範囲 | バリアントタイプ | サンプルあたりのバリアント数 | サンプルレプリケート数 | Sensitivity | PPV |
0.33% + 0.17% SD AF* | SNV | 67 | 32 | 89.2% | 100% |
INDEL | 4 | 32 | 100% | 100% | |
1.16 x fold change | CNV | 1 | 32 | 100% | 100% |
1% Tri-Fusion and MET Exon 14 Skip in Total RNA | FUSION | 1 | 32 | 97.7% | 96.4% |
注記:製品検証試験の一部として、複数の社内 R&D 研究室で試験を実施しました。異なるプレキシレベルでサンプルの試験を実行しました。Oncomine Precision Assay および FFPE コントロールを用いて、追加の検証および確認試験を実施します。そのため、最終的な性能値は変わる可能性があります。
* Genexus システムで Oncomine Precision Assay を用いた解析を行った際に認められたアリル頻度。
プレシジョンオンコロジーのための Oncomine ソリューションの詳細を oncomine.com でご覧ください。