Search Thermo Fisher Scientific
Orbitrap Tribrid質量分析計は、高性能の四重極、Orbitrap、リニアイオントラップを兼ね備えた革新的なThermo Scientificトライブリッドアーキテクチャを基盤とし、困難なサンプルのハイスループット分析を可能にします。
複雑なマトリックス中の微量ペプチドの正確かつ正確な定量、構造異性体の解析、薬物代謝物からインタクトタンパク質までの特性解析、アイソバリックイオン種の識別、ネイティブタンパク質複合体構造の解析などが含まれます。
Orbitrap Tribrid質量分析計のアーキテクチャにより、探索研究からプロファイリングや定量まで幅広い実験アプリケーションを1台の装置でカバーし、柔軟に実験を行いながら科学の進歩を促進することができます。
新しいIQ-X Tribrid質量分析計の内部をご覧ください。
Thermo Scientific Orbitrap Eclipse Tribrid質量分析計は、Orbitrap Tribrid質量分析計のフラグシップモデルです。幅広いアプリケーションで最高の性能を発揮するように設計されています。定量プロテオミクス、タンパク質の特性解析、低分子分析で最良の結果を得るために開発されました。最新の非常に革新的なハードウエア、リアルタイムのデータベース検索機能を備えたインテリジェントな装置制御が特長です。ネイティブタンパク質複合体解析用の高質量範囲MSn (HMRn)や、電荷分布を操作して複雑なスペクトルを簡素化できるProton Transfer Charge Reduction(PTCR)など、優れたオプションもあります。
細胞生物学研究における最近の画期的な進歩の1つは、シングルセル解析です。シングルセルプロテオームの包括的な特性解析は、疾患の進行に伴う細胞の発達や、細胞タイプごとの治療への反応について、豊富な新規情報を提供することが期待されています。最近、ブリガム・ヤング大学のRyan Kelly教授は、当社と共同でシングルセル解析のための統合ワークフローを開発し、単一細胞内の数千種類のタンパク質をハイスループットで正確に定量できるようにしました。
「シングルセルプロテオミクスの革命が始まったばかりです。nanoPOTSとOrbitrap Eclipse Tribrid質量分析計、TMT試薬、およびReal-Time Searchを使用したSPS MS3を組み合わせることで、この新たな分野を推進するために必要なカバレッジの深さ、定量精度、およびスループットを実現しています。」
Ryan Kelly教授、ブリガム・ヤング大学、ユタ州
Thermo Scientific Orbitrap IQ-X Tribrid質量分析計は、低分子分析に特化した当社の優れたOrbitrap Tribrid質量分析計です。複数のフラグメンテーションモード、AcquireXワークフローによるインテリジェントなデータ取得、Real-Time Library Searchの インテリジェントMSn 、mzLogicアルゴリズムによる未知物質のアノテーションを利用することで、法医学からメタボロミクスまで、さまざまなアプリケーションにおける未知物質の包括的な構造解析が容易に実施できます。
最近では、Orbitrap ID-X Tribrid質量分析計を使用して、淡水藻類のPenium margaritaceum内でフラボノイドを検出しました。Chen Jiao博士と同僚は、これらのUV吸収化合物の存在を示すことができました。これらの化合物は通常、植物にしか見られず、最初の地上植物の進化に関する潜在的な知見を提供します。
Sheng Zhang博士、ディレクター
プロテオミクス施設およびメタボロミクス施設、コーネル大学
Sheng Zhang博士、ディレクター
プロテオミクス施設およびメタボロミクス施設、コーネル大学
Thermo Scientific Orbitrap Fusion Lumos Tribrid質量分析計の比類ない感度、選択性、汎用性により、ライフサイエンス研究者は高品質のデータを取得できます。複雑なマトリックス中の微量ペプチドのマルチプレックス定量、インタクトタンパク質の位置アイソフォームに関する解析、アイソバリック代謝物の識別、ケミカルクロスリンクを用いたタンパク質構造の解析、困難な翻訳後修飾のディープマイニングなど、困難な分析に対応する設計です。
最近、Orbitrap Fusion Lumos質量分析計を使い、メタノールを炭素源として利用するように設計されたEscherichia coliのDNA-タンパク質クロスリンクの特性解析が行われました。UCLAの研究者は、静止期から接種された培養物が非常に長い誘導期を示すことを明らかにしました。DNAクロスリンクされたタンパク質の同定と定量により、細胞死の原因となる可能性や、この観察結果を説明する転写・翻訳プロセスの障害の可能性について知見が得られました。
Thermo Scientific Orbitrap Fusion Tribrid質量分析計は、使いやすく精巧です。Tribridアーキテクチャを複数のフラグメンテーション法(HCD/CID/ETD)と直感的な装置制御に組み合わせることにより、幅広い試験が可能となり、タンパク質のターンオーバー、PTM分析、酵素活性、細胞内局在、タンパク質間相互作用、成長因子シグナルの活性化、細胞分化のプロファイリングなど、生物医学研究の多分野で仮説の検証に成功しています。
脂質代謝制御におけるリン酸化の役割を調べるために、Orbitrap Fusion質量分析計が最近導入されました。Martinez-Montanes氏らは、酵母Saccharomyces Cerevisiaeのライフサイクルのさまざまな段階で、プロテオミクスとリピドミクスの一連の実験を行いました。その結果、タンパク質リン酸化と脂質代謝ネットワークの複数の経路との間に重要な関連性があることを明らかにすることができました。
Dr. Pierre Thibault, Professor
Department of Chemistry, Faculty of Arts and Sciences, University of Montreal
Dr. Pierre Thibault, Professor
Department of Chemistry, Faculty of Arts and Sciences, University of Montreal
高電界非対称波形イオン移動度分光分析(High-Field Asymmetric waveform Ion Mobility Spectrometry:FAIMS)を使用して、質量分析アッセイのイオン選択性を最適化し、化学的バックグランドノイズを低減できます。FAIMSは共溶出化合物からの干渉を効果的に防止し、SN比を100倍以上向上させます。
当社のLC-MSオンデマンドWebセミナーシリーズを活用すれば、医薬品、バイオ医薬品、環境、オミックス、食品、法医学および臨床研究などのアプリケーションに関する知識を広げることができます。最新の高性能質量分析ソリューションにより、サンプルの種類を問わず、ラボが直面する分析上の課題を解決する方法をご紹介します。