Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Nunc細胞培養プラスチック製品は、ワークフローのあらゆるステップにソリューションを提供します。イメージング用のTC処理済みプレートまたは3D作業用の低接着性ディッシュが必要な場合でも、表面処理、フォーマット、またはその他のアプリケーションのニーズごとに検索することで、お求めの細胞プラスチック製品を簡単に見つけることができます。
Nunc細胞培養プラスチック製品は、複数の細胞株およびアプリケーションにわたってGibco製品で検証されています。NuncおよびGibco製品がどのように完璧な組み合わせであるかをご覧ください。 詳細はこちら
さまざまな種類の細胞培養やその後の細胞解析に最適な結果を得るために、当社は幅広い培養表面や多様なフォーマットをご提供しています。お客様の細胞タイプのニーズに合わせて、加工された培養表面から選択のお手伝いをさせていただきます。
Nunclon Delta | 未処理表面/浮遊細胞またはアッセイ用 | Nunclon Vita/接着が弱い接着細胞用 | Nunclon Sphera/スフェロイドやオルガノイド培養用 | Poly-D-Lysine, Collagen Iコーティング/初代培養細胞用 |
ポリスチレン表面の親水性を向上させることで、幅広い種類の細胞に対して最大の接着性を促進する、標準的な細胞培養(TC)表面処理です。 | 高品質で透明度の高いバージンポリスチレン製の疎水性表面は、浮遊細胞の培養に最適で、生化学的結合アッセイにも適しています。 | 独自のエネルギー処理が施された培養表面は、ROCK阻害剤を添加したコンディション培地と組み合わせることで、ヒト多能性幹細胞の接着と増殖をサポートできます。 | 再現性のあるスフェロイド培養の形成を可能にします。細胞が培養容器表面へ実質的に接着することなく、増殖、凝集します。スフェロイド培養、オルガノイド培養、3D培養用。 | 体内の成長環境を模倣した細胞外マトリックス(ECM)がコーティングされた表面は、通常の細胞培養表面では成長が困難な細胞に適しています。コラーゲンIは動物由来ですが、PDLは完全に合成されています。 |
注文する | 注文する | 注文する | 注文する | 注文する |
100種類を越えるフォーマットと表面処理の組み合わせにより、当社のポリスチレン製細胞培養プレートは、健康な細胞を促進し、と信頼性の高い結果を得るのに役立ちます。
培養面積は 25 cm2~500 cm2 の範囲で、お客様の特定のアプリケーションや細胞タイプに対応するために細胞培養表面修飾を選択して、さまざまなサイズからお選びいただけます。
接着細胞培養、浮遊細胞培養および3Dスフェロイド細胞培養を促進させるためのさまざまな表面処理オプションを備えた製品群をご覧ください。高品質なイメージングアプリケーションのためのガラス底製品もご用意しています。
Thermo Scientific Nunc細胞培養イメージング製品は、お客様の細胞イメージングアプリケーションのためのオプティカルボトムプレート、チャンバースライドおよびカバースライド、スライドフラスコなどをご提供しています。
幅広い細胞種やアプリケーションで最大限の性能を発揮します。丸型や平底のチューブ、さまざまなサイズと特長を備えたコニカルチューブからお選びください。リサイクル可能なラック付きや、ラボのパフォーマンスを高めるための使いやすさを追求したデザインなど、さまざまな製品をご用意しています。
充実したNuncセロロジカルピペットおよびセロロジカルピペットフィラー製品群で、お客様の研究の各段階をサポートします。
貴重なサンプルを安全にかつ経済的に保護します。凍結保存サンプルを安全に保存・整理するために設計された製品です。当社のストレージオプションは、研究、細胞培養、バイオバンキング、およびその他の貴重なサンプルに最高品質のオプションを提供します。
共培養、ケモタキシス、浸潤、バリアアッセイ、気液界面培養に最適な当社独自のキャリアプレートは、ウェル内の細胞培養インサートの高さ調整が可能です。
お客様に求められる高い品質と一貫性を提供するよう設計および製造されたGibcoの培地、血清、試薬は、再現性のある結果と優れた研究成果を毎日達成するためのお手伝いをします。
CO2インキュベーター、安全キャビネット、汎用遠心分離機、超低温フリーザー、自動セルカウンター、セルイメージングシステムなど、高性能かつ実績のある細胞培養機器や装置で研究を進めます。
利用可能なオプションから基準を選択するだけです。細胞培養プレートガイドは選択に一致するすべてのプレートを反映します。
品質は、製品開発、原材料の厳選、製造からカスタマーサービスまで、当社組織のすべての側面が関わっています。当社の細胞培養プラスチック製品は、確立された品質標準および医薬品適正製造基準(cGMP)に基づいて製造されており、製品のパフォーマンスを保証します。当社の品質システムは定期的に監査を受け、常に最高水準を維持していることを確認しています。
ここをクリックして、当社の拠点認証をご確認ください。
ISO認証を取得した最新鋭の施設を戦略的に世界各地に配置し、お客様をサポートしています。