Search Thermo Fisher Scientific
アミンはアンモニアの誘導体で、1 個以上の水素原子がアルキル基またはアリル基に置換されています。アミノ酸が分解すると、アミンが放出されます。たとえば魚が腐敗すると、トリメチルアミン(左の構造)臭が発生します。人体では、アミンはエピネフィリンやドーパミンなどの神経伝達物質中にあります。原子力発電所では、腐食を防ぐためにモルフォリンやエタノールアミンなどのアミンが使われています。
サプレッサーと電気伝導度検出器を組み合わせたイオン交換クロマトグラフィーは、μg/L から mg/L 濃度の一般的な陽イオンおよびアミンの測定で確立したメソッドです。溶離液生成を組み合わせた Thermo Scientific™ Reagent-Free™ イオンクロマトグラフィー(RFIC™)システムは、高い精度と正確性で溶出液をインラインで電解生成して、対象の分析種を安定して分離します。
アプリケーションノート | サンプル | MDL | IC カラム |
---|---|---|---|
サプレッサーと電気伝導度検出器を組み合わせた IC を使用した塩酸メトホルミン薬剤中のジメチルアミンの測定(英語)(AN 298) | 製薬 | 1.5 mg/L | Dionex IonPac CS19 カラム |
模擬原子力発電所排水中のモルフォリン、エタノールアミン、ヒドラジンの測定(英語)(AN247) | 発電所排水 | 2.3 ~ 24.8 mg/L | Dionex IonPac CS16 カラム |
薬剤中のメチルアミンの測定(英語)(AN1057) | 製薬 | 1.2 mg/L | Dionex IonPac CS19 カラム |
RFIC™(試薬フリー)システムを使ったイオンクロマトグラフィーによる過酸化水素中の陽イオンおよびアミンの測定(英語)(AU 155) | 過酸化水素 | 0.005 ~ 0.330 mg/L | Dionex IonPac CS17 カラム |