Search Thermo Fisher Scientific
38 種類の遷移金属には、複数の電子殻に価電子が存在し、他の成分と結合しているという際立った特徴があります。遷移金属は、共通の酸化状態を複数示すこともあります。不適切に使用または廃棄すると、土壌や水を汚染するおそれがあります。複数の研究より、特定の遷移金属が様々な疾患の原因であることが示唆されています。
遷移金属の検出に適用されてきた従来のメソッドでは感度が十分ではなく、溶質気化による干渉が生じます。イオンクロマトグラフィーは、溶離液を変更するだけで分離能を最適化/変更することができるため、遷移金属の分離に最適です。
様々な規制当局が、食品、水、医薬品中の遷移金属成分定量にガイドラインを設定しています。一部の例を以下に示しました。
AppsLab リンク | サンプル | MDL | IC カラム |
---|---|---|---|
高純度水および SC2(D クリーン)バス中の PPT レベルの遷移金属測定(英語)(AN 131) | 半導体バス | n/a | Dionex IonPac CS5A カラム |
キレート化イオンクロマトグラフィーを使った複合マトリクス中の遷移金属測定(英語)(AU 168) | 海水 | 0.60 ~ 7.95 mg/L | Dionex IonPac CS5A カラム |
イオンクロマトグラフィーによる血清および全血中の遷移金属測定(英語)(AN 108) | 血清 | 45 ~ 70 mg/L | Dionex IonPac CS5A カラム |