Search Thermo Fisher Scientific
ハロゲン化物は、金属が五つのハロゲン元素(塩素、臭素、フッ素、ヨウ素、アスタチン)のうちの一つと結合して作られる二元化合物です。これらの化合物の多くは水溶性であるため、通常特殊な条件下でのみ発生します。最も多いハロゲン化合物は、岩塩としても知られる塩化ナトリウム(NaCl)です。
標準の湿式化学法に比べると、イオンクロマトグラフィー(IC)はより高速で正確にハロゲン化物を分析できます。サプレッサー付電気伝導度検出器を採用すると、溶離液によるバックグラウンドの導電率を低く抑えられるため、分析種の導電率を効果的に引き上げることができます。フッ化物、塩化物、臭化物、硫酸塩などの一般的な無機陰イオンは、一般的な有機陰イオン同様、同じ注入で分析できます。
アプリケーションノート | サンプル | MDL | IC カラム |
---|---|---|---|
サプレッサー付電気伝導度検出器と UV 検出を組み合わせた RFIC を使った海水およびその他の生理食塩水マトリクス中のヨウ素測定(英語)(AN 239) | 海水 | 15 µg/L | Dionex IonPac AS20 IC カラム |
酸性銅めっき浴中の塩化物測定(英語)(AU 143) | 銅メッキ | 6 mg/L | Dionex IonPac AS15 IC カラム |
医薬品中の陰イオン定量(英語)(AN 116) | 医薬品 | 30 ~ 400 µg/L | Dionex IonPac AS11 IC カラム |
アデノシン中の塩化物および硫酸塩のイオンクロマトグラフィーアッセイ(英語) (AN 1075) | 製薬 | 5 µg/L | Dionex IonPac AS18 IC カラム |