Search Thermo Fisher Scientific
リン酸塩はリンと酸素で構成される栄養素化合物で、ヒト、植物、動物に必須です。ヒトでは、骨および歯の形成にリン酸塩が必須で、エネルギー、細胞膜および DNA の構成要素でもあります。リン酸塩を食品に添加するのは、栄養価と食感を高めるためです。過去数十年にわたってリン酸肥料が使われてきたため、世界的に水質や健康に大きな問題が生じています。
サプレッサー付電気伝導度検出器を組み合わせたイオンクロマトグラフィーは、リン酸塩などの無機陰イオン測定に広く使われている技術です。Thermo Scientific™ Reagent-Free™ イオンクロマトグラフィー(RFIC™)システムは、水酸化物移動相をインラインで電解生成する際に脱イオン水だけあればよいので、IC の使いやすさが改善され、感度が大幅に向上し、少量のサンプル注入で済み、タンパク質消費も低減されます。
EPA では、飲料水中のリン酸塩に最大許容濃度を規定していません。表層水では、通常リン酸塩が制限植物栄養素です。河川および水路の総リン酸塩の推奨最大濃度は 0.1 mg/L です。
アプリケーションノート | サンプル | MDL | IC カラム |
---|---|---|---|
アルカリ性ペルオキソニ硫酸カリウム分解を組み合わせた IC による廃水中の総窒素およびリン酸塩の測定(英語)(AN 1103) | 環境水 | 1.3 ~ 4.2 µg/L | Dionex IonPac AS19 カラム |
リン酸化タンパク質のリン酸塩含有量の測定(英語)(AN210) | タンパク質 | タンパク質依存 | Dionex IonPac 高速陰イオン IIIA 分析カラム |
イオンクロマトグラフィーを使った製剤中のクエン酸およびリン酸のアッセイ(英語)(AN 164) | 医薬品 | n/a | Dionex IonPac AS11 カラム |