Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific™ Pierce™ ルシフェラーゼレポーターアッセイでは、目的のプロモーターの制御のもとに発現するルシフェラーゼ酵素からの発光量を測定することにより、プロモーター活性の解析ができます。ルシフェラーゼ遺伝子の安定性、発光出力、およびスペクトル特性の程度はそれぞれ異なり、レポーターキットでは、シングルおよびデュアルスペクトル解析用の複数種のルシフェラーゼが利用可能です。
Thermo Scientific™ Pierce™ルシフェラーゼレポーター遺伝子は、ヒト結腸に最適化されており、哺乳類細胞中の発現に最適化されたプラスミドベクターが用意されています。
Cypridinaルシフェラーゼ | Gaussia ルシフェラーゼ | Gaussia-Duraルシフェラーゼ | Green Renilla(ウミシイタケ)ルシフェラーゼ | Red Fireflyルシフェラーゼ | TurboLuc™ルシフェラーゼ | |
---|---|---|---|---|---|---|
基質 | Vargulin | Coelenterazine | D-luciferin | Coelenterazine | ||
サンプルタイプ | 培地 | ライセート | ||||
ライセート | ||||||
フラッシュアッセイでの相対輝度 | 107 (培地) | 107 | 105 | 非該当 | ||
107 (ライセート) | ||||||
フラッシュアッセイでの平均半減期 | 30分 | <5分 | 非該当 | 5分 | >30分 | 非該当 |
グローアッセイでの平均半減期 | 1時間 | 非該当 | 1時間 | 3時間 | 2時間 | 2時間 |
Gaussia、Gaussia-Dura (ネイティブのルシフェラーゼよりも優れた生物発光シグナルの安定性を持つGaussia ルシフェラーゼ遺伝子の変異体)、およびCypridina ルシフェラーゼタンパク質は、細胞の培地に分泌されるため、レポーター活性を生細胞でモニタリングできます。これら3つの分泌型ルシフェラーゼで生成される光シグナルは、ネイティブのFireflyまたはRenillaルシフェラーゼに比べて極めて高くなります。Gaussia、Gaussia Dura、およびCypridinaルシフェラーゼタンパク質の85%以上は分泌されますが、残りの細胞内型の部分はライセート中に強力に検出されるため、他の細胞内ルシフェラーゼとのマルチプレックスが容易になります。
Green Renillaルシフェラーゼは、細胞内タンパク質であり、ネイティブのRenilla およびFireflyルシフェラーゼと比べて血清安定性に優れ、また発光量もより高くなります。そのため、Green Renillaレポーターアッセイは、ネイティブのRenillaルシフェラーゼを用いたアッセイと比べてより感受性が高くなります。
Red Fireflyルシフェラーゼは、細胞内タンパク質であり、ネイティブのFireflyルシフェラーゼと比べて発光ピークがより赤色側のスペクトルにシフトしているため、Gaussia、Cypridina 、およびGreen Renillaとのマルチプレックスが可能になります。
ルシフェラーゼレポーター試薬、マルチクローニングサイトベクター、ならびに自然に分泌されるCypridinaルシフェラーゼをベースとした、フラッシュ、グロー、およびデュアルスペクトルルシフェラーゼアッセイキット
ルシフェラーゼレポーター試薬、マルチクローニングサイトベクター、ならびに自然に分泌されるGaussiaルシフェラーゼをベースとした、フラッシュおよびデュアルスペクトルルシフェラーゼアッセイキット
ルシフェラーゼレポーター試薬、マルチクローニングサイトベクター、ならびに細胞内に発現するRenillaルシフェラーゼをベースとした、フラッシュ、グロー、およびデュアルスペクトルルシフェラーゼアッセイキット
ルシフェラーゼレポーター試薬、マルチクローニングサイトベクター、ならびに細胞内に発現するFireflyルシフェラーゼをベースとした、フラッシュ、グロー、およびデュアルスペクトルルシフェラーゼアッセイキット
ルシフェラーゼレポーター試薬、マルチクローニングサイトベクター、ならびに細胞内に発現するTurboルシフェラーゼをベースとした、グロールシフェラーゼアッセイキット
お客様の研究において信頼性および品質の高い特化型ソリューションが必要な際には、当社のカスタム生物学サービスにお任せください。当社は、お客様の研究または目的のターゲット発見に合ったもっとも適切なアッセイ開発に必要なすべてのコンポーネントを提供します。専任のプロジェクトマネージャーがお客様のプロジェクトの各工程をご案内し、進捗状況を随時お知らせします。