48ab - 应用/样品/产品/资源/联系人
ChemiSEM 图像显示了在应用 Thermo Scientific ChemiSEM 之前和之后放大至 50 微米的镍、铜和锌颗粒
ChemiSEM 图像显示了在应用 Thermo Scientific ChemiSEM 之前和之后放大至 50 微米的镍、铜和锌颗粒。
EDS分析
EDS分析(能量色散 X 射线光谱,也称为 EDX 分析)是一项研究微米级化学成分的强大技术。通过结合扫描电镜 (SEM),EDS 从用电子束扫描样品时发射的 X 射线中获得组分信息。EDS分析技术可以检测的元素范围几乎涵盖了整个周期表。从流程/质量控制到故障分析和基础研究,EDS 提供的数据对一系列应用至关重要。因此,几乎每个 SEM 都配备了 EDS 系统。
采用 ChemiSEM 技术的 SEM-EDS分析
Thermo Scientific ChemiSEM 技术使分析的易用性、便利性和速度向前跃进。它集成了较先进的元素分析与实时电子图像。在一个软件界面内,您可以:
  • 从任何电子检测器上查看样品图像
  • 查看样品表面上不同化学成分的区域
  • 只需点击一下即可查看点和区域成分分析
  • 绘制整个样品的成分变化图
  • 绘制整个样品的元素或相分布图
ChemiSEM 技术彻底改变了 EDS分析,可以更快、更轻松地提供元素信息。元素信息完全集成在 SEM 的用户界面中,在活动图像中以彩色显示。ChemiSEM 技术基于实时定量,以我们在 SEM-EDS分析方面数十年的专业知识为基础,可确保您获得可靠的结果。由于 ChemiSEM 技术始终处于开启状态,因此它不仅可以大大缩短您获得结果的时间,而且可以显示之前不会注意到的功能,为您提供更完整的信息和更可靠的结果。
采用 ChemiSEM 技术的 SEM-EDS分析的优势
快速获得数据
ChemiSEM 技术将基于机器学习的新型数据分割方法,结合超快信号处理以及较严格的 SEM-EDS分析。这意味着,ChemiSEM 技术使得获取元素信息的速度以比传统技术快 2-4 倍。
可靠
ChemiSEM 技术是数十年专业技术的结晶,可在较广泛的工作条件下实现准确的资格认证和定量。
全面的信息
ChemiSEM 技术可提供相当全面的微量元素成分。即时的彩色结果使您能够看到全局,揭示可能错过的缺陷。
始终开启
彩色成像和元素分析相集成意味着您不再需要从每个样品的 SEM成像转换到 EDS分析,从而减少了开发彩色图像所花费的时间。
易于使用
ChemiSEM 技术具有出色的易用性和即时色彩效果,让每个人都可以访问元素信息。多用户实验室可以轻松增加可以使用这个设备的科学家或工程师的数量。
ChemiSEM 技术始终开启,使任何用户都能够获取元素数据 — 您将获得比以往任何时候更多的完整信息。请观看以下视频,了解同时使用 EDS 和 SEM 分析的几个示例。
瞬间获得元素信息
本视频介绍配备 30 mm2 EDS 检测器的 Thermo Scientific Prisma E SEM。我们演示了 ChemiSEM 技术的速度,该技术可以自动识别成分 (AutoID) 并轻松选择感兴趣的元素。
突出显示容易忽略的对比度
ChemiSEM 技术始终开启 – 您无需在需要元素信息时切换应用;取而代之的是,SEM 用户界面中会显示实时结果。本视频重点介绍了多种形式的元素信息(点和区域)。
结果可靠
不可靠的元素信息毫无用处。本视频展示 ChemiSEM 技术如何处理 X 射线峰重叠和反卷积 – 确保您的元素信息正确且相关,即使是实时彩色成像。
SEM-EDS分析相关资源
下载电子书《工业中的 SEM 和 EDS 分析》(SEM and EDS Analysis in Industry)了解更多有关以下内容的信息:
  • 联合应用 SEM 和 EDS 分析如何支持工业应用中的深度材料表征
  • 我们独特的 Thermo Scientific ChemiSEM 技术如何将这两种技术集成到一个快速、易于使用的软件包中,使新手和专家都可以访问并且有效利用
下载
下载电子书《工业中的 SEM 和 EDS 分析》(SEM and EDS Analysis in Industry)了解更多有关以下内容的信息:
  • 联合应用 SEM 和 EDS 分析如何支持工业应用中的深度材料表征
  • 我们独特的 Thermo Scientific ChemiSEM 技术如何将这两种技术集成到一个快速、易于使用的软件包中,使新手和专家都可以访问并且有效利用
下载
SEM-EDS分析的应用
使用电子显微镜进行质量控制和故障分析
质量控制和故障分析
质量控制和保证对于现代工业至关重要。我们提供一系列用于缺陷多尺度和多模式分析的 EM电子显微镜和光谱工具,使您可以为过程控制和改进做出可靠、明智的决策。
使用电镜进行基础材料研究
基础材料研究
越来越小的规模研究新型材料,以最大限度地控制其物理和化学特性。电子显微镜为研究人员提供了对微米到纳米级各种材料特性的重要见解。
SEM-EDS分析的样品
电池研究
通过使用 microCT、SEM扫描电镜和TEM透射电镜、拉曼光谱、XPS和数字3D可视化与分析进行多尺度分析、实现电池开发。了解该方法如何提供构建更好电池所需的结构和化学信息。
了解更多 ›
聚合物研究
聚合物微观结构决定了材料的整体特性和性能。显微CT能够对聚合物形态和成分进行全面的微量分析,适用于R&D和质量控制应用。
了解更多 ›
金属研究
金属的有效生产需要精确控制夹杂物和沉淀物。我们的自动化工具能够执行金属分析需要的各种任务,包括纳米粒计数、EDS元素分析TEM样品制备
了解更多 ›
法医学
作为法医学调查的一部分,可利用电镜分析和比较犯罪现场证据的痕迹。兼容的样本包括玻璃和油漆碎片、工具标记、药物、爆炸物和GSR(枪弹残留)。
了解更多 ›
石油和天然气
随着对石油和天然气的持续需求,人们一直需要高效、有效地提取烃类。赛默飞世尔科技为各种石油科学应用提供了一系列显微镜和光谱分析解决方案。
了解更多 ›
地质研究
地质科学依赖于对岩石样品中的特点进行一致、准确的多尺度分析观察。SEM-EDS结合自动化软件,可对岩石学和矿物学研究的纹理和矿物成分进行直接的大规模分析。
了解更多 ›
汽车材料测试
现代车辆中的每一个部件都是为了安全、效率和性能而设计的。使用电镜和光谱学详细表征汽车材料,可提供关键的工艺决策、产品改进和新材料。
了解更多 ›
纤维和过滤器
合成纤维的直径、形态和密度是确定过滤器使用寿命和功能的关键参数。扫描电子显微镜(SEM)是快速轻松地研究这些特性的理想技术。
了解更多 ›
SEM-EDS分析相关电镜产品
仪器卡片原件样式表
Axia ChemiSEM
  • 现场定量元素绘图
  • 高保真扫描电子显微成像
  • 灵活易用,对新用户亦然
  • 易于维护
PRISMA E SEM
  • 入门级 SEM 具有出色的图像质量
  • 轻松、快速地加载和导航多个样品
  • 由于专用真空模式、兼容多种材料
Quattro ESEM
  • 超高通用性高分辨率 FEG SEM 、具有独特的环境能力( ESEM )
  • 在各种操作模式下均可通过同时进行 SE 和 BSE 成像观察所有样品的所有信息
Apreo 2 SEM
  • 高性能 SEM、适用于纳米或纳米以下的所有圆分辨率
  • 用于敏感电视率材料对比度的列内 T1 反向散射检测器
  • 长工作距离 (10 mm) 下性能出色
Style Sheet for Komodo Tabs
联系我们
需要了解更多SEM-EDS分析的相关资料? 请填写下面的表格,我们会尽快与您联系!