Search Thermo Fisher Scientific
分析、清澄化、滅菌のいずれの目的でも、当社製品はラボのあらゆるろ過ニーズに対応するよう設計されています。
当社では、お客様のろ過の目的が、ろ液の清澄化/滅菌、またはメンブレン上の残留分析のいずれかであることを理解しています。いずれの選択肢にも複数のアプリケーションがありますが、当社の製品は、お客様のろ過プロセス全体を高い効果でサポートし、高速化するよう設計されており、最高の正確性で結果を得ることができます。
どの孔径を選択すべきかわからない場合には、まず何の目的のためにろ過を行われるかをご確認ください。以下のチャートを使うと、お客様のろ過ニーズに最適の孔径を簡単に選択することができます。
0.65/0.8 μm | 0.45 μm | 0.2 μm | 0.1 μm |
かび、菌類、酵母の分析、発酵製品の安定化、清澄化、およびろ過前処理 | 細菌分析、滅菌テスト、清澄化、およびろ過前処理 | 滅菌、滅菌テスト、最終ろ過
| マイコプラズマの減少、超清浄 |
分析、清澄化、滅菌のいずれの目的でも、当社のメンブレンはお客様のろ過ニーズに応じてお選びいただけます。
Nalgene QC 分析用ろ過製品は、水、食品や飲料、原材料、および完成品の微生物学的モニタリングおよびテストにおいてクラス最高の性能を実現するように設計されています。
フィルターピンセットからバブルポイントテストまで、当社のアクセサリは Thermo Scientific Nalgene ろ過ソリューションの効率と完全性をさらに高めます。
Thermo Scientific Nalgene シリンジフィルターは、ラボの清澄化および滅菌ニーズに対応するよう製造されています。当社フィルターは各種サイズとさまざまな種類のメンブレンをご用意しており、滅菌とそれ以外のラボ用途に容易にお使いいただけます。
Thermo Scientific Rapid Flow フィルターユニットは、一時的な保管目的に最も効率の高い製品で、上部ユニットのフィルターメンブレンは容易に交換できます。
Thermo Scientific Rapid-Flow ボトルトップフィルターは、2 週間を超える保管に最適のソリューションです。液漏れ防止キャップにより保管ボトル内のろ液の pH 変動を最低限に抑えます。
Gibco 培地、血清、試薬は、お客様に求められる高い品質と一貫性を提供するよう設計および製造されており、常に再現性のある結果と優れた研究成果を達成するのに役立ちます。
Laboratory filtration of culture media does not affect cell growth as long as the correct filter and filter membrane are used.