cb12 - 응용분야/시료/제품/리소스/문서/문의하기
고성능 물질의 수요가 증가함에 따라, 표면 가공의 중요성도 커지고 있습니다. 물질의 표면은 외부 환경 및 기타 재질과 상호 작용하는 지점이며 부식율, 촉매 활성, 접착제 속성, 습윤성, 접촉 가능성 및 고장 메커니즘 등의 요인에 영향을 미칩니다.
이러한 특성을 변경 또는 개선하는 데 표면 수정이 활용될 수 있으며, 표면 분석은 표면의 화학적 특성을 이해하고 표면 가공의 효과를 검사하는 데 사용됩니다. 비접착성 조리기구 코팅부터 박막 전자 제품 및 바이오 활성 표면에 이르기까지, X선 광전자 분광학은 표면 특성 분석을 위한 표준 도구 중 하나입니다.
X선 광전자 분광법(XPS)은 화학 분석(ESCA)을 위한 전자 분광 분석법으로도 알려져 있으며, 물질의 표면 화학 특성을 분석하는 기법입니다. XPS는 원소 구성은 물론 물질 내 원자의 화학적, 전자적 상태도 측정할 수 있습니다.
Animation of XPS surface analysis.
XPS 스펙트럼은 X-선 광선을 고체 표면에 방사하여 물질의 상부 1~10nm에서 방출되는 전자의 운동 에너지를 측정하여 얻어집니다. 광전자 스펙트럼은 다양한 운동 에너지를 통해 방출되는 전자를 계산하여 기록됩니다. 광전자 피크의 에너지 및 강도로 모든 표면 원소(수소 제외)를 식별하고 정량할 수 있습니다.
표면 특성 분석
표면은 한 위상과 다른 위상 사이의 불연속성을 나타냅니다. 따라서 표면의 물리적 특성과 화학적 특성은 벌크 재질의 속성과 다릅니다. 표면의 원자가 모든 면의 원자에 둘러싸여 있지 않기 때문에 이러한 차이는 물질의 가장 상부 원자 층에 큰 영향을 미칩니다. 그 결과, 잠재적인 결합력을 가진 표면 원자는 벌크 내의 원자보다 반응성이 더 높습니다.
Diagram of surface layers that can be analyzed with XPS surface analysis.
표면층은 물질에 따라 최대 3개의 원자층까지의 두께(약 1nm)로 정의됩니다. 최대 약 10nm의 층은 초박막 필름으로 간주되며 최대 약 1μm의 층은 박막 필름입니다. 고체의 나머지 부분을 벌크 물질이라고 합니다. 이 용어는 최종적인 것은 아니지만, 레이어 유형 간의 차이는 재질과 응용 분야에 따라 다를 수 있습니다.
단일 장비, 다중 기법 XPS 워크플로우
시료를 관찰할 때 필요한 모든 관련 정보를 얻을 수 있는 분석 기법에 대해 알고 싶으십니까? 한 가지 기술로 필요한 모든 것을 얻을 수는 없다는 답변을 자주 듣습니까? 재질을 완전히 이해하기 위해서는 여러 기법을 통해 재질을 분석할 수 있어야 합니다. 단일 기기, 다중 기법 워크플로우를 사용하면 XPS, ISS, REELS, UPS 및 Raman 등의 여러 기술을 결합하여 시료의 특성을 더욱 잘 파악할 수 있습니다. 포괄적인 표면 분석을 확보할 수 있는 빠른 경로에 대해 알아보시기 바랍니다.
자세히 알아보기
표면 분석 학습 센터
재질의 표면 또는 층간의 화학 특성은 물질이 어떻게 작용하는지를 결정합니다. 당사의 표면 분석 참고 자료 및 리소스를 사용하면 원하는 속성을 엔지니어링하거나 원하는대로 작동하지 않을 때 재료를 더 잘 이해할 수 있습니다.
XPS 학습 센터
표면 속성
표면 분석은 다음 각 영역을 이해하는 데 도움이 됩니다.
  • 부식
  • 용접
  • 피로
  • 입자 경계 분리
  • 유리
  • 코팅
  • 모터/항공 전자 기기
  • 윤활
  • 부식
  • 산화
  • 피로/파괴
  • 섬유 복합재
  • 접착제
  • 반도체/마이크로일렉트로닉스
  • 마이크로회로
  • 초박막 필름
  • 납땜
  • 세정
  • 박막 필름 안정성
  • 장벽 층
  • 윤활
  • 화학 산업
  • 플라스틱/코팅
  • 촉매
  • 섬유
  • 금속/철강 산업
Diagram of information found in atomic layers with XPS surface analysis.
재질 깊이 또는 두께 함수로서 공통 속성과 프로세스.
후기 – XPS 분석으로 재료 문제 해결하기
리소스
웨비나
Avantage 소프트웨어를 통한 XPS 이미지 및 뎁스 프로파일 이해 - 제 2장
본 웨비나 시청을 통해 뎁스 프로파일과 이미지 등 여러 수준의 데이터 세트를 이해하는 데 적합한 도구를 사용하는 방법을 배울 수 있습니다.
Avantage 소프트웨어를 통한 표면 화학 특성의 이해
본 웨비나는 Avantage 소프트웨어의 현재 사용자를 위한 교육을 제공하고, 해당 소프트웨어에 익숙하지 않은 사용자의 이해를 돕는 기능을 하도록 설계되었습니다.
박막 필름 표면 분석
법의학 연구, 그래핀, 다층 유리, 코팅 섬유 및 태양광 등 박막 코팅 분석 등의 다양한 응용 분야에 대해 알아보십시오.
금속 표면과 산화물에 대한 이해
XPS는 시료 표면의 최상부 나노미터에 있는 화학 상태 정보를 제공함으로써 부동태화(passivation) 코팅을 측정하고 촉매의 화학적 특성을 파악하여 생물적합성 코팅을 개발할 수 있도록 합니다.
다중 기법 표면 분석 및 클러스터 이온 시료 세척
다중 기법 시료 분석에 듀얼 모드 이온 소스를 사용하는 뎁스 프로파일의 수행 방법과 시료 세척의 중요성에 대해 설명합니다.
XPS를 통한 고분자 특성 분석
이 웨비나에서는 X선 광전자 분광법의 기본을 중점적으로 다루면서 고분자 표면 분석에 있어서의 활용 방법을 특별히 다루고 있습니다. X선 광전자 분광법은 재료 표면을 화학적으로 분석하는 강력한 기술입니다.
동영상: XPS 기술을 사용하여 배터리 및 에너지 저장 소재의 표면 화학 특성을 분석할 수 있습니다.
동영상: 반도체 장치 분석용 고성능 다중 기법 XPS 시스템
웨비나
Avantage 소프트웨어를 통한 XPS 이미지 및 뎁스 프로파일 이해 - 제 2장
본 웨비나 시청을 통해 뎁스 프로파일과 이미지 등 여러 수준의 데이터 세트를 이해하는 데 적합한 도구를 사용하는 방법을 배울 수 있습니다.
Avantage 소프트웨어를 통한 표면 화학 특성의 이해
본 웨비나는 Avantage 소프트웨어의 현재 사용자를 위한 교육을 제공하고, 해당 소프트웨어에 익숙하지 않은 사용자의 이해를 돕는 기능을 하도록 설계되었습니다.
박막 필름 표면 분석
법의학 연구, 그래핀, 다층 유리, 코팅 섬유 및 태양광 등 박막 코팅 분석 등의 다양한 응용 분야에 대해 알아보십시오.
금속 표면과 산화물에 대한 이해
XPS는 시료 표면의 최상부 나노미터에 있는 화학 상태 정보를 제공함으로써 부동태화(passivation) 코팅을 측정하고 촉매의 화학적 특성을 파악하여 생물적합성 코팅을 개발할 수 있도록 합니다.
다중 기법 표면 분석 및 클러스터 이온 시료 세척
다중 기법 시료 분석에 듀얼 모드 이온 소스를 사용하는 뎁스 프로파일의 수행 방법과 시료 세척의 중요성에 대해 설명합니다.
XPS를 통한 고분자 특성 분석
이 웨비나에서는 X선 광전자 분광법의 기본을 중점적으로 다루면서 고분자 표면 분석에 있어서의 활용 방법을 특별히 다루고 있습니다. X선 광전자 분광법은 재료 표면을 화학적으로 분석하는 강력한 기술입니다.
동영상: XPS 기술을 사용하여 배터리 및 에너지 저장 소재의 표면 화학 특성을 분석할 수 있습니다.
동영상: 반도체 장치 분석용 고성능 다중 기법 XPS 시스템
응용분야
전자현미경을 사용한 공정 제어
전자현미경을 사용한 공정 제어
오늘날 산업계는 우수한 품질의 높은 처리량과 강력한 공정 제어를 통해 유지되는 균형을 필요로 하고 있습니다. 전용 자동화 소프트웨어를 갖춘 SEM 및 TEM 도구는 공정 모니터링 및 개선을 위한 신속하고 멀티-스케일의 정보를 제공합니다.
전자현미경을 사용한 품질 관리 및 불량 분석
품질 관리 및 불량 분석
품질 관리 및 보증은 현대 산업에 있어 필수적입니다. 당사에서는 결함에 대한 멀티 스케일 및 다중 모드 분석을 위한 다양한 EM 및 분광법 도구를 제공함으로써 공정 관리 및 개선을 위해 신뢰할 수 있으며 정보에 기반한 결정을 가능하게 합니다.
Fundamental Materials Research_R&D_Thumb_274x180_144DPI
기초 재료 연구
새로운 물질은 물리적 및 화학적 특성을 최대한 제어하기 위해 점점 더 작은 규모로 연구되고 있습니다. 전자현미경은 연구자들에게 마이크로에서 나노 범위에 이르는 광범위한 물질 특성의 핵심이 되는 유용한 정보를 제공합니다.
부품 청결도 검사 중에 SEM에 의해 발견된 알루미늄 미네랄 입자
기술적 청결도
그 어느 때보다 오늘날의 제조업계는 신뢰할 수 있는 고품질 부품을 필요로 합니다. 주사전자현미경을 이용해, 내부에서 광범위한 분석 데이터를 제공하고 생산 주기를 단축시킬 수 있는 부품 청결도 분석을 수행할 수 있습니다.
시료
배터리 연구
배터리 개발은 microCT, SEM 및 TEM, Raman 분광법, XPS 및 디지털 3D 시각화 및 분석을 통한 멀티 스케일(multi-scale) 분석에 의해 이루어질 수 있습니다. 이 접근 방식이 더 나은 배터리를 만드는 데 필요한 구조 및 화학 정보를 제공하는 방법에 대해 알아보십시오.
자세히 알아보기 ›
금속 연구
금속을 효과적으로 생산하려면 함유물 및 침전물에 대한 정밀한 제어가 필요합니다. 당사의 자동화 도구를 사용하여 나노 입자 계수, EDS 화학 물질 분석 및 TEM 시료 준비 등 금속 분석에 필수적인 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
지질학 연구
지구과학은 암석 시료 내 특징을 일정하고 정확하게 멀티 스케일(multi-scale)로 관찰합니다. SEM-EDS는 자동화 소프트웨어와 결합하여 암석학 및 광물학 연구를 위한 텍스처 및 광물 구성의 직접적인 대규모 분석을 가능하게 합니다.
자세히 알아보기 ›
오일 및 가스
오일 및 가스에 대한 수요가 지속됨에 따라, 탄화수소를 효율적이고 효과적으로 추출해야 할 필요성이 계속해서 증가하고 있습니다. Thermo Fisher Scientific은 다양한 석유 과학 응용 분야를 위한 다양한 현미경법 및 분광학 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기 ›
나노입자
재료는 큰 규모 단위보다 나노 단위에서 근본적으로 다른 특성을 드러냅니다. 이를 연구하기 위해, S/TEM 기기를 에너지 분산형 X선 분광법과 결합하여 나노미터 미만의 분해능 데이터를 얻을 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
법의학
법의학 조사의 일환으로 전자현미경법을 사용하여 범죄 현장의 미세 증거를 분석하고 비교할 수 있습니다. 사용가능한 시료로는 유리 및 페인트 절편, 공구 마크, 약물, 폭발물 및 GSR(총격 잔류물) 등이 있습니다.
자세히 알아보기 ›
촉매 연구
촉매는 대부분의 현대적인 산업 공정에 있어 대단히 중요합니다. 그 효율은 촉매 입자의 미세 조성 및 형태학에 따라 달라집니다. EDS와 EM은 이러한 속성 연구에 매우 적합합니다.
자세히 알아보기 ›
섬유 및 필터
합성 섬유의 직경, 형태 및 밀도는 필터의 수명과 기능을 결정하는 데 있어 핵심 파라미터가 됩니다. 주사전자현미경(SEM)은 이러한 기능을 신속하고 용이하게 조사하는 데 있어 이상적인 기술입니다.
자세히 알아보기 ›
2D 재료
새로운 재료의 연구는 저차원 물질의 구조에 점점 더 많은 관심을 기울이고 있습니다. 프로브(probe) 교정 및 단색화법을 이용하는 주사 투과 전자 현미경법으로 고분해능 2차원 물질 이미지 생성을 수행할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
자동차 재료 테스트
현대적인 차량의 모든 구성 요소는 안전성, 효율성 및 성능을 고려하여 설계됩니다. 전자현미경법 및 분광법에 의한 자동차 재료의 상세한 특성 분석을 통해 중요한 공정을 결정하고 제품을 개선하며 새로운 재료를 신속하게 식별할 수 있습니다.
자세히 알아보기 ›
제품
기기 카드 원본 스타일시트
K-Alpha XPS
  • 고분해능 XPS
  • 빠르고 효율적이며 자동화된 워크플로우
  • 깊이 프로파일링을 위한 이온 소스
Nexsa G2 XPS
  • 미세 초점 X-선 소스
  • 독자적인 다중기법 옵션
  • 단일 원자 & 클러스터 이온 깊이 프로파일링을 위한 듀얼 모드 이온 소스
ESCALAB Xi+ XPS
  • 높은 스펙트럼 분해능
  • 다중 기법 표면 분석
  • 광범위한 시료 준비 및 확장 옵션
문서
Style Sheet for Komodo Tabs
em-h2-헤더 등급으로 H2를 p로 변경하기 위한 스타일 시트