Search Thermo Fisher Scientific
本部分中的方案描述了将神经干细胞 (NSC) 体外分化为神经元、星形胶质细胞和少突胶质细胞谱系时所涉及的步骤。NSC 是一类具有自我更新能力的多能干细胞,能够在体外在支持培养系统(如 Gibco StemPro NSC SFM)中进行增殖,并进一步分化成为下游谱系。所述方案主要针对来源于人胚胎干细胞 (ESC) 或诱导型多能干细胞 (iPSC) 的 NSC 进行了优化。试剂浓度和体外分化持续时间方面的某些优化预期适用于大鼠或小鼠等其他物种的 NSC,以及来源于患者特异性 iPSC 的 NSC。
谱系标志物 | 抗原 | 浓度 | 亚型 | 反应性* |
---|---|---|---|---|
NSC | 巢蛋白 | 1:1,000 | 兔 | Hu, Rt, Ms |
Sox2 | 1:200 | 小鼠 IgG2a | Hu | |
神经元 | Dcx | 1:400 | 兔 | Hu, Rt, Ms |
MAP2 | 1:200 | 小鼠 IgG1 | Hu, Rt, Ms | |
神经胶质 | A2B5 | 1:100 | 小鼠 IgM | Hu, Rt, Ms |
CD44 | 1:50 | 小鼠 IgG | Hu | |
少突胶质细胞 | GalC | 1:200 | 小鼠 IgG | Hu, Rt, Ms |
星形胶质细胞 | GFAP | 1:200 | 兔 | Hu, Rt, Ms |
*Hu = 人,Rt = 大鼠,Ms = 小鼠 |
激发/发射波长*(颜色) | Alexa Fluor | 第二宿主 | 二抗 | 货号 | 浓度 |
---|---|---|---|---|---|
346/442(蓝色) | 350 | 山羊 | 小鼠 IgM | A31552 | 1:1,000 |
山羊 | 小鼠 IgG | A21049 | 1:1,000 | ||
山羊 | 大鼠 IgG | A21093 | 1:1,000 | ||
山羊 | 兔 IgG | A21068 | 1:1,000 | ||
驴 | 山羊 IgG | A21081 | 1:1,000 | ||
495/519(绿色) | 488 | 山羊 | 小鼠 IgM | A21042 | 1:1,000 |
山羊 | 小鼠 IgG | A11029 | 1:1,000 | ||
山羊 | 大鼠 IgM | A21212 | 1:1,000 | ||
山羊 | 大鼠 IgG | A11006 | 1:1,000 | ||
山羊 | 山羊 IgG | A11034 | 1:1,000 | ||
驴 | 小鼠 IgM | A11055 | 1:1,000 | ||
590/617(红色) | 594 | 山羊 | 小鼠 IgM | A21044 | 1:1,000 |
山羊 | 小鼠 IgG | A11029 | 1:1,000 | ||
山羊 | 大鼠 IgM | A21213 | 1:1,000 | ||
山羊 | 大鼠 IgG | A11007 | 1:1,000 | ||
山羊 | 兔 IgG | A11037 | 1:1,000 | ||
驴 | 山羊 IgG | A11058 | 1:1,000 | ||
496、536、565/576 (红色) | NA | 山羊 | 小鼠 IgM | M31504 | 1:500 |
山羊 | 小鼠 IgG | P852 | 1:1,000 | ||
山羊 | 兔 IgG | P2771MP | 1:1,000 | ||
*近似最大激发和发射波长(单位为 nm);NA = 不适用 |
StemPro NSC SFM 完全培养基包括 KnockOut D-MEM/F-12 以及 Gibco StemPro 神经补充剂、EGF、bFGF 和 GlutaMAX-I。在 2-8°C 下避光储存时,完全培养基可稳定放置 4 周。
制备 100 mL 完全培养基需要:
组分 | 最终浓度 | 用量 |
---|---|---|
KnockOut D-MEM/F-12 | 1X | 97 mL |
GlutaMAX-I 补充剂 | 2 mM | 1 mL |
bFGF(制成 100 μg/mL 储备液) | 20 ng/mL | 20 μL |
EGF(制成 100 μg/mL 储备液) | 20 ng/mL | 20 μL |
StemPro 神经补充剂 | 2% | 2 mL |
注:您可能在解冻 StemPro 神经补充剂的过程中发现白色沉淀;完全解冻或溶解后该沉淀将消失。
神经分化培养基需要在 Neurobasal 培养基中补充 B-27 无血清补充剂和 GlutaMAX-I。在 2-8°C 下避光储存时,神经分化培养基可稳定放置 2 周。
要制备 100 mL 神经分化培养基,请在无菌条件下混合以下组分。如需使用更大体积,请按比例增加组分用量。如需要,向每 100 mL 培养基中加入 1 mL 真菌-抗生素溶液。
组分 | 最终浓度 | 用量 |
---|---|---|
Neurobasal 培养基 | 1X | 97 mL |
B-27 无血清补充剂 | 2% | 2 mL |
GlutaMAX-I 补充剂 | 2 mM | 1 mL |
如需达到更快的分化效果,请按照分化方案中所描述的方法,在第 7 天添加二丁酰 cAMP(Sigma,货号 0627),使得最终浓度为 0.5 mM,持续 3 天。
星形胶质细胞分化培养基需要在 D-MEM 中补充 N-2、GlutaMAX-I 和 FBS。在 2-8°C 下避光储存时,星形胶质细胞分化培养基可稳定放置 4 周。
要制备 100 mL 星形胶质细胞分化培养基,请在无菌条件下混合以下组分。如需使用更大体积,请按比例增加组分用量。如需要,向每 100 mL 培养基中加入 1 mL 真菌-抗生素溶液。
组分 | 最终浓度 | 用量 |
---|---|---|
D-MEM | 1X | 97 mL |
N-2 补充剂 | 1% | 1 mL |
GlutaMAX-I 补充剂 | 2 mM | 1 mL |
FBS | 1% | 1 mL |
少突胶质细胞分化培养基需要在 Neurobasal 培养基中补充 B-27、GlutaMAX-I 和 T3。在 2-8°C 下避光储存时,少突胶质细胞分化培养基可稳定放置 2 周。
要制备 100 mL 少突胶质细胞分化培养基,请在无菌条件下混合以下组分。如需使用更大体积,请按比例增加组分用量。如需要,向每 100 mL 培养基中加入 1 mL 真菌-抗生素溶液。
组分 | 最终浓度 | 用量 |
---|---|---|
Neurobasal 培养基 | 1X | 97 mL |
B-27 无血清补充剂 | 2% | 2 mL |
GlutaMAX-I 补充剂 | 2 mM | 1 mL |
T3* | 30 ng/mL | 0.1 mL |
* 您可以在蒸馏水中制备 30 μg/mL 的 T3 储备液 (1,000X)。对 T3 储备液进行过滤除菌。
注:您应提前包被平板并将它们储存于 4°C 下,使用 Thermo Scientific™ Parafilm™ 紧密包裹储存长达 2 周。请在临时用前去除 CELLStart CTS 溶液。请确保平板不会变干。
注:您可在 4°C 下储存 Geltrex 基质处理过的培养皿,使用 Parafilm 紧密包裹储存长达 1 个月。请在临使用前去除 Geltrex 基质溶液。
神经干细胞 (NSC) 会作为祖细胞增殖数次,即使完全生长培养基被适当的分化培养基替换之后也是如此。如果细胞达到 90% 的汇合度,则可能仍需要按照 1:2 的比例传代细胞。然而,当细胞达到第 9-10 天的分化阶段时请勿对其进行传代,这时在传代过程中可能会损伤这些细胞。
重要提示!如果细胞已经分化为神经元,请勿将其暴露于空气中。
A | B | ||
C | D |
下表列举了一些疑难情况的发生原因与解决方案,用于帮助针对您的潜在分化问题进行疑难解答。
可能原因 | 解决方案 |
---|---|
培养基含有 bFGF | 从培养基中去除 bFGF |
细胞密度过高,内源性 bFGF 阻止分化 | 降低细胞密度 |
GlutaMAX-I 补充剂的浓度有误 | 使用最终浓度为 2 mM 的 GlutaMAX-I 补充剂 |
细胞传代次数过多 | 获取全新的 Gibco 人神经干细胞 |
LT154 2011 年 3 月 17 日
仅供科研使用,不可用于诊断目的。