Search Thermo Fisher Scientific
在无血清条件下培养原代神经元的技术,有助于更严格地控制神经科学研究。一些无血清培养基和补充剂实现了神经元的低密度培养,从而可以研究单个神经元和突触。这对于有血清的培养基而言是不可能的——除非使用神经胶质细胞作为饲养层。在有血清的培养基中,神经胶质细胞不断生长分裂,所以必须使用细胞毒性的有丝分裂抑制剂。血清中还含有不同水平的未知生长因子、激素、维生素以及蛋白。本页详细描述了使用无血清培养基和补充剂分离及培养神经细胞的过程。
Hibernate-E 是一种无血清、营养基础培养基,用于在环境 CO 2 (0.2%) 条件下短期维持大鼠神经元培养物和长期储存活的脑组织。完全培养基含有 Hibernate-E 培养基,并添加有 B-27 Plus 无血清补充剂。
要制备 100 mL 的 Hibernate-E 完全培养基,请在无菌条件下混合以下组分。如需使用更大体积,请按比例增加组分用量。
组分 | 最终浓度 | 用量 |
---|---|---|
Hibernate-E 培养基 | 1X | 98 mL |
B-27 Plus 补充剂 | 2% | 2 mL |
Neurobasal 完全培养基需要在 Neurobasal Plus 培养基中添加 B-27 Plus 补充剂。完全培养基在 2-8°C 下避光储存时可稳定保存 2 周。要制备 100 mL Neurobasal Plus 完全培养基,请在无菌条件下混合以下组分。如需使用更大体积,请按比例增加组分用量。
组分 | 最终浓度 | 用量 |
---|---|---|
Neurobasal Plus 培养基 | 1X | 98 mL |
B-27 Plus 补充剂 | 2% | 2 mL |
如果用于大鼠原代海马神经元培养,Neurobasal Plus 完全培养基还需额外添加 25 μM 的 L-谷氨酸,直到培养的第四天。
在添加 2% B-27 Plus 补充剂的 Neurobasal 培养基中培养解冻的皮质神经元,显示 > 90% 的神经元细胞被 MAP2 抗体染色,以及极少量的星形胶质细胞被染色。在 3 到 4 天的培养过程中,神经元显示出大量的神经突生长,并且只要神经元保持健康则神经突将持续生长。需要注意的是如果在有血清的情况下培养神经元,则结果会有不同。
图 1.大鼠原代皮层神经元。使用小鼠抗 MAP2 抗体免疫荧光检测原代神经元细胞(绿色),使用兔抗 GFAP 标记检测星形胶质细胞(红色)。细胞核被 DAPI 染色(蓝色)。
上述程序设计用于在添加 2% B-27 Plus 补充剂的 Neurobasal 培养基中培养神经元细胞。使用其他培养体系和其他完全培养基配方产生的结果可能会不同,可能会产生更多数量的非神经元细胞(即星形胶质细胞)。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。