Induction of Neural Stem Cells from Human Pluripotent Stem Cells Using Gibco® PSC Neural Induction Medium
介绍
人多能干细胞 (PSC)(包括胚胎干细胞 (ESC) 和诱导型多能干细胞 (iPSC))都是研究细胞结局规范、疾病建模和药物筛选的优秀资源。从 PSC 产生各种神经细胞的第一个重要步骤是将 PSC 诱导为神经干细胞 (NSC)。从人 PSC 衍生 NSC 的常规方法涉及拟胚体 (EB) 形成或与基质细胞系的共培养,具有几个缺点,包括耗时的方案和所得 NSC 质量的差异。我们开发了一种无血清神经诱导培养基,可在一周内将人 PSC 高效转化为 NSC,但无需费力的 EB 形成和 NSC 机械分离过程。
所需材料
  • Gibco® PSC 神经诱导培养基(由 Neurobasal® 培养基和 GIBCO® 神经诱导补充剂组成),50X(货号 A1647801)
  • Advanced™ DMEM⁄F-12(货号 12634)(NSC 扩增所需)
  • Geltrex® 经 hESC 验证的无 LDEV 低生长因子基底膜基质(货号 A1413301 或 A1413302)
  • 蒸馏水(货号 15230)
  • Rock 抑制剂 Y27632(Sigma-Aldrich,货号 Y0503)
  • 不含 CaCl2 和 MgCl2 的 DPBS(货号 14190)
  • StemPro® Accutase® 细胞解离试剂(货号 A11105)
  • 二甲基亚砜 (DMSO)(货号 D12345)
  • 细胞刮棒(Fisher Scientific,货号 08-771-1A)
  • 15 mL 和 50 mL 无菌聚丙烯锥形管
  • 6 孔培养板(Fisher Scientific,货号 08-772-1B)
  • 巴斯德玻璃吸管
  • 2、5 和 10 mL 无菌移液器
  • 100 μm 过滤器(Fisher Scientific,货号 08-771-19)
  • Nalgene® Mr. Frosty® 梯度降温盒(Fisher Scientific,货号 15-350-50)
  • 37°C 加湿细胞培养物培养箱(含 5% CO2
  • 液氮储存
  • 离心机
  • 37°C 水浴
* 供体外诊断使用。
免疫细胞化学试剂:
  • Molecular Probes® 人神经干细胞免疫细胞化学试剂盒(货号 A24354)注:该完整的免疫细胞化学试剂盒含有用于 4 种常见 NSC 标记物(巢蛋白、PAX6、SOX1 和 SOX2)的一抗、一套匹配的 Alexa Fluor® 标记二抗、细胞核 DNA 染色剂 (DAPI) 和执行染色方案所需的所有缓冲液。
  • OCT4 兔单克隆抗体(货号 A13998)
  • 盖玻片,24 × 50 mm(Fisher Scientific,货号 22-050-232)
返回顶部
培养基和材料的制备
神经诱导培养基 (500 mL)
1.要制备 500 mL 完全 Gibco® 神经诱导培养基,请在无菌条件下混合以下组分:
  • Neurobasal® 培养基 490 mL
  • Gibco® 神经诱导补充剂 10 mL
2.完全神经诱导培养基可以在 2-8°C 的避光条件下储存最长 2 周。使用前,在 37°C 水浴中加热 Gibco® 神经诱导培养基 5-10 分钟。在 37°C 水浴中加热神经诱导培养基的时间不得超过 10 分钟,因为这可能会导致培养基降解。
注:Gibco® 神经诱导补充剂可以在 37°C 水浴中解冻 5 分钟或在 2-8°C 下过夜解冻,然后在 -5°C 至 -20°C 下等分并冷冻,可用于制备较小体积的完全培养基。避免重复解冻和冷冻神经诱导补充剂。
神经扩增培养基 (100 mL)
1.要制备 100 mL 完全神经扩增培养基,请在无菌条件下混合以下组分:
  • Neurobasal® 培养基 49 mL
  • Advanced™ DMEM⁄F-12 49 mL
  • GIBCO® 神经诱导补充剂 2 mL
2.完全神经扩增培养基可以在 2-8°C 的避光条件下储存最长 2 周。使用前,在 37°C 水浴中加热神经扩增培养基 5-10 分钟。
ROCK 抑制剂 Y27632 溶液 (5 mM)
1.要制备 5 mM ROCK 抑制剂 Y27632 溶液,请在无菌条件下混合以下组分:
  • Y27632 1 mg
  • 蒸馏水 0.625 mL
2.溶解后,通过 0.22 μm 过滤器过滤,将 20-50 μL 等分试样置于无菌管中,可在 -5°C 至 -20°C 的避光条件下储存最长 1 年。解冻的 Y27632 溶液可在 2-8°C 下储存最长 1 周。
注:Y27632 的分子量为 320.26,不同批次之间可能因含水量不同而存在差异。
用 Geltrex® 经 hESC 验证的无 LDEV 基底膜基质包被培养容器
1.在 2-8°C 下过夜解冻一瓶 Geltrex® 经 hESC 验证的无 LDEV 低生长因子基底膜基质。
注:解冻的 Geltrex® 基质可在 -5°C 至 -20°C 下等分并冷冻,或在 2-8°C 下储存最长 2 周。避免重复解冻和冷冻。
2.要制备工作溶液,请在冰上使用冷 Neurobasal® 培养基按 1:100 的比例稀释解冻的 Geltrex® 基质溶液。
3.使用 Geltrex® 基质溶液快速覆盖每个培养容器的整个表面(参阅表 1)。
4.在 37°C、5% CO2 培养箱中孵育培养容器 1 小时。
5.现在可以使用培养容器。在临使用前,从培养容器中吸出稀释的 Geltrex® 溶液。细胞可直接铺到 Geltrex® 基质包被的培养容器上,无需冲洗。包被的培养容器也可在 2-8°C 下储存最长一周。储存时,使用 Parafilm® 实验室薄膜密封培养容器以防止干燥。使用前,在室温下将 2-8°C 下储存的包被培养容器预热 30 分钟。
表 1.所需的 Geltrex® 基质溶液体积。
培养容器表面积 (cm2)稀释的 Geltrex® 基质体积 (mL)
4 孔腔室玻片1.8 cm2/孔0.3 mL/腔室
6 孔板9.6 cm2/孔1.0 mL/孔
35 mm 培养皿11.8 cm21.0 mL
60 mm 培养皿20 cm22 mL
100 mm 培养皿60 cm25 mL
方法
培养和制备人 PSC 以进行神经诱导
1.从在无饲养层条件(如玻连蛋白或 Geltrex® 底物上的 Essential 8™ 培养基中,或 Geltrex® 基质上的 StemPro® hESC SFM 中)下培养的高质量人 PSC(存在极轻微分化集落或无分化集落)开始。有关 PSC 培养方案,请访问 www.lifetechnologies.com/protocols
注:
a. PSC(存在极轻微分化集落或无分化集落)的质量对于高效神经诱导至关重要。在 PSC 传代前,去除任何分化和部分分化的集落。
b. 在小鼠胚胎成纤维细胞上培养的人 PSC 也可用于神经诱导。
2.当 PSC 达到约 70%-80% 汇合度时,请按照 PSC 传代培养方案将它们分入 6 孔培养板中(参见 www.lifetechnologies.com/protocols)。
3.生成 PSC 细胞悬浮液后,将一部分细胞悬浮液(例如,从 6 孔板的一个孔中制备的 6 mL PSC 悬浮液中的 1 mL)转移至一个 15 mL 锥形管中,以估计 PSC 细胞悬浮液的细胞总数。
4.以 200 × g 离心含细胞的 15 mL 锥形管 3 分钟,并吸出上清液。
5.将 1 mL 预热的 StemPro® Accutase® 细胞解离试剂添加至含细胞的 15 mL 锥形管中,并在 37°C 下孵育 5 分钟。
6.用 1 mL 移液器轻轻上下吹吸细胞 5 次,将细胞解离为单细胞悬浮液。
7.使用您偏好的方法测定细胞总数。
8.将 2.5 mL PSC 培养基添加至包被 6 孔板的各孔中。
9.轻轻振摇含有 PSC 细胞悬浮液的锥形管,并以 2.5 × 105-3 × 105 PSC/孔将 PSC 铺至各孔中。例如,如果 PSC 悬浮液为 1 × 106 个细胞/mL,则向各孔中添加 0.25-0.3 mL PSC 悬浮液。
10.快速前后左右移动平板数次,使细胞分散在表面,并将其轻轻地置于 CO2 培养箱中。
注:
a. 传代比率取决于传代前 PSC 的汇合度和 PSC 细胞系中的变异性。神经诱导从 PSC 传代的第 1 天(传代后约 24 小时)开始。PSC 的起始密度应为约 10%-20% 汇合度。PSC 传代时,应以小团块形式而非单细胞悬浮液形式对细胞进行铺板。避免以单细胞形式对 PSC 进行铺板,因为这会导致细胞死亡增加。
b. 您可以在传代时将 10 μM ROCK 抑制剂 Y27632 添加至 PSC 培养基中,以此过夜处理细胞,从而防止细胞死亡。
返回顶部
神经诱导
1.NSC 衍生工作流程见图 1 A。在 PSC 传代第 1 天(10%-20% 汇合度,图 1 B),吸出消耗的培养基,以去除非附着细胞,并将 2.5 mL 预热的完全 Gibco® 神经诱导培养基添加至 6 孔板的各孔中。将平板放回培养箱中。
neural induction
图 1.A:从 PSC 衍生 NSC 的工作流程。B:传代第 1 天在无饲养层条件下培养的人 PSC(10%-20% 汇合度)。C:神经诱导第 2 天处于神经分化阶段的细胞。D-G:代表性图像显示了诱导第 2 天的非神经分化(箭头),这是由于神经诱导过程中使用的起始 PSC 质量不佳所致。
2.在神经诱导第 2 天,细胞集落的形态应均匀(图 1 C)。
a. 如果 PSC 的质量在神经诱导前良好,则细胞的形态应与图像所示一致(图 1 C)。
b. 如果起始 PSC 的质量较差,则培养物中将以大量非神经集落为主,如图像所示(图 1 D-G)。在这种情况下,有两种选择
i. 如果培养皿中有少数区域表现出这种形态,则可在去除此类非神经分化的集落后继续培养。如要去除非神经分化的集落,请用显微镜检查标记物标记所有非神经分化集落。倾斜平板,并去除孔上半部分的所有不需要的集落,具体方法为将巴斯德玻璃吸管指向标记的集落,以吸出细胞。将平板转动 180 度,然后重复上述操作。一次对一个孔执行此步骤,以防止细胞在没有培养基的情况下受到过大应力
ii.如果存在大量此类非神经集落,建议丢弃培养物并从高质量的 PSC 开始。
3.在第 2 天(切换至 Gibco® 神经诱导培养基后约 48 小时),通过从各孔中吸出消耗的培养基来更换培养基。添加 2.5 mL 预热的完全神经诱导培养基/孔。
4.在神经诱导第 4 天,细胞将达到汇合(图 2 A)。如果发现任何非神经分化,则标记所有集落,并使用巴斯德玻璃吸管去除此类不需要的集落。从各孔中吸出消耗的培养基。添加 5 mL 预热的完全神经诱导培养基/孔。
5.在神经诱导第 6 天,细胞应处于近似最大汇合度(图 2 B)。去除任何非神经分化细胞,并将 5 mL 完全神经诱导培养基添加至各孔中。
注:由于从培养第 4 天起细胞密度较高,因此神经诱导培养基的体积加倍对于细胞营养而言至关重要。此外,神经诱导后第 4 至 7 天观察到的细胞死亡应极少。在神经诱导第 4 至 7 天,如果细胞颜色变为淡褐色,且有许多漂浮细胞,则表明 PSC 的起始密度过高。在这种情况下,每孔每天更换 5 mL 神经诱导培养基。
morphology of cells 
放大
图 2.A:神经诱导第 4 天时细胞的形态,B:神经诱导第 6 天时细胞的形态和 C:神经诱导第 7 天时细胞的形态。D:通过省略神经诱导补充剂中的关键组分确定的培养第 7 天时细胞的形态。* 平坦非神经细胞。
返回顶部
P0 NSC 的收获和扩增
1.在神经诱导第 7 天(图 2C),NSC (P0) 可进行收获和扩增。
2.在进行后续步骤前,制备 Geltrex® 基质包被的容器。
3.用巴斯德玻璃吸管从待传代的 6 孔板中吸出消耗的神经诱导培养基。
4.将 2 mL DPBS(不含 CaCl2 和 MgCl2)轻轻地添加至 6 孔板的各孔中,并吸出 DPBS 以冲洗细胞。
注:朝向孔壁添加 DPBS,以避免细胞分离。
5.将 1 mL 预热的 StemPro® Accutase® 细胞解离试剂添加至 6 孔板的各孔中,并在 37°C 下孵育 5-8 分钟,直至大多数细胞从培养容器的表面分离。
6.使用细胞刮棒将细胞从平板的表面分离下来。
7.使用 5 mL 移液器将细胞团块转移至 15 mL 或 50 mL 锥形管中。
8.将 1 mL DPBS 添加至 6 孔板的各孔中,以收集残留细胞,并将细胞悬浮液转移至锥形管中。
9.用 5 mL 或 10 mL 移液器轻轻地上下吹吸细胞悬浮液 3 次,以分散细胞团块。
10.将细胞悬浮液通过 100 μm 过滤器,并以 300 × g 离心细胞 4 分钟。
11.吸出上清液,用 DPBS(3-5 mL DPBS,用于 6 孔板的 1 个孔中的所有细胞)重悬细胞,并以 300 × g 离心细胞 4 分钟。
12.吸出上清液,用预热的完全神经扩增培养基(例如 1 mL,用于 6 孔板的 1 个孔中的所有细胞)重悬细胞。
13.使用您偏好的方法测定细胞浓度。
14.使用预热的完全神经扩增培养基将细胞悬浮液稀释至 2 × 105-4 × 105 个细胞/mL。
15.将 ROCK 抑制剂 Y27632 添加至细胞悬浮液中,使得最终浓度为 5 μM。
16.从 Geltrex® 基质包被容器中吸出 Geltrex® 基质溶液,并将稀释的细胞悬浮液添加至各培养板/培养皿中,以 0.5 × 105-1 × 105 个细胞/cm2 的密度对细胞进行铺板,如表 2 所示。
培养容器
表面积 (cm2)细胞悬浮液体积 (mL)
4 孔腔室玻片1.8 cm2/孔0.46 mL/腔室
6 孔板9.6 cm2/孔2.5 mL/孔
35 mm 培养皿11.8 cm23 mL
60 mm 培养皿20 cm25 mL
100 mm 培养皿60 cm215 mL
表 2 所需的细胞悬浮液体积
17.快速前后左右移动培养容器数次,使细胞分散在表面,并将其轻轻地置于培养箱中。
注:避免培养基溅到孔外侧,以避免污染。
18.过夜孵育后,更换为完全神经扩增培养基,以消除 ROCK 抑制剂 Y27632。此后,继续每隔一天更换神经扩增培养基(不含 Y27632)。
19.通常,NSC 在铺板后 4-6 天达到汇合(图 3A、B)。当 NSC 达到汇合时,可在完全神经扩增培养基中进一步扩增。扩增的 NSC 可以冻存(参见下面的方案)或按照您选择的方案分化为特定的神经细胞类型。
注:P0-P4 NSC 解离后,在铺板时需要使用最终浓度为 5 μM 的 ROCK 抑制剂 Y27632 进行过夜处理,以防止扩增和分化神经胶质细胞和神经元细胞时的细胞死亡(图 3C)。
 PO NSC
放大
图 3.A:铺板(含 Y27632 处理)第 1 天时以 1 × 10 5 个细胞/cm 2 的密度铺板的 P0 NSC。B:NSC 在铺板第 5 天达到汇合。C:不含 Y27632 处理的情况下,在 NSC 铺板第 1 天发生大量细胞死亡。
NSC 的冻存
1.确保您的 NSC 在冻存前已至少传代至 P1。
2.当 NSC 达到汇合时,按照表 3,在 37°C 水浴中加热适量的 StemPro® Accutase® 试剂。
培养容器
表面积 (cm2)StemPro® Accutase® 试剂体积 (mL)
6 孔板9.6 cm2/孔1 mL/孔
35 mm 培养皿11.8 cm21 mL
60 mm 培养皿20 cm22 mL
100 mm 培养皿60 cm25 mL
表 3 所需的 StemPro® Accutase® 试剂体积
3.按照表 3,吸出消耗的培养基,并将预热的 StemPro® Accutase® 试剂溶液添加至培养容器中。
4.在 37°C 下孵育 3-5 分钟,直至所有细胞从培养容器表面分离。
5.使用 5 mL 移液器,将细胞转移至 15 mL 或 50 mL 锥形管中。
6.将适量的 DPBS 添加至容器的各孔中(例如 1 mL,用于 6 孔板的 1 个孔),以收集残留细胞,并将细胞悬浮液添加至管中。
7.用 5 mL 或 10 mL 移液器吹吸细胞悬浮液 3 次,以分散细胞团块。
8.以 300 × g 离心细胞 4 分钟,并吸出上清液。
9.用适量的 DPBS 重悬细胞,并以 300 × g 离心细胞 4 分钟。
10.吸出上清液,并用适量的神经扩增培养基重悬细胞。
11.使用您偏好的方法测定细胞浓度。
12.使用神经扩增培养基将细胞悬浮液稀释至 2 × 106-4 × 106 个细胞/mL。
13.添加相同体积的含有 20% DMSO 的神经扩增培养基。
14.将 1 mL 细胞悬浮液分配至各冷冻管中,并在 Nalgene® Mr. Frosty® 梯度降温盒(含异丙醇)中于 -80°C 下过夜冷冻细胞。
15.次日将细胞转移至液氮罐中,以进行长期储存。
返回顶部
冻存 NSC 的复苏
1.按之前所述制备 Geltrex® 基质包被培养皿。
2.佩戴护目用具,因为储存在液氮液相中的冻存管在加热时可能会意外爆炸。
3.佩戴超低温手套。使用金属镊子从液氮储罐中取出 NSC 冷冻管。
4.将冻存管浸入 37°C 水浴中,不要浸没管盖。轻轻旋转冻存管。
5.当仅残留冰晶时,从水浴中取出冻存管。
6.在冻存管表面喷洒 70% 乙醇,并将其放入细胞培养通风柜中。
7.使用 1 mL 移液器将细胞轻轻移取至 15 mL 无菌锥形管中。
8.将 1 mL DPBS 添加至冻存管中,以收集常驻细胞。从冻存管中移出 DPBS,并将其逐滴添加至 15 mL 锥形管中。添加时,轻轻地来回移动锥形管以混合 NSC。这可减少细胞的渗透休克。
9.以 300 × g 离心细胞 5 分钟,并吸出上清液。
10.将细胞沉淀重悬于 DPBS 中。以 300 × g 离心 5 分钟,并吸出上清液。
11.在适量(例如 1 mL,用于 1 个冻存管的所有 NSC)预热的神经扩增培养基中重悬细胞沉淀。
12.使用您偏好的方法测定细胞浓度。
13.使用预热的神经扩增培养基将细胞悬浮液稀释至溶液中(含 2 × 105-4 × 105 个细胞/mL)。
注:如果 NSC 在第 4 次传代前进行冻存,则需要将最终浓度为 5 μM 的 ROCK 抑制剂 Y27632 溶液添加至细胞悬浮液中,以防止细胞死亡。
14.从 Geltrex® 基质包被容器中吸出 Geltrex® 基质溶液,并将适量稀释的细胞悬浮液添加至各培养容器中,以 0.5 × 105-1 × 105个细胞/cm2 的密度对细胞进行铺板(参见表 4)。
培养容器
表面积 (cm2)细胞悬浮液体积 (mL)
4 孔腔室玻片1.8 cm2/孔0.46 mL/腔室
6 孔板9.6 cm2/孔2.5 mL/孔
60 mm 培养皿20 cm25 mL
100 mm 培养皿60 cm215 mL
T25 培养瓶25 cm26.5 mL
T75 培养瓶75 cm219.5 mL
表 3 所需的 StemPro® Accutase® 试剂体积
15.快速前后左右移动培养容器数次,使细胞分散在表面,并将容器轻轻地置于培养箱中。
注:避免培养基溅到孔外侧,以避免任何可能的污染。
16.在细胞铺板第 2 天,更换神经扩增培养基。继续每隔一天更换培养基,直至 NSC 达到汇合且可进行进一步扩增。
注:如果 NSC 低于 P4,则在 NSC 铺板时需要使用 ROCK 抑制剂 Y27632 进行过夜处理,以防止细胞死亡。在 NSC 铺板后第 1 天,用不含 Y27632 的完全神经扩增培养基更换培养基,以从培养物中消除 Y27632。
返回顶部
多能性 (Oct4) 和 NSC(巢蛋白、Pax6、Sox1 和 Sox2)标记物的染色
注:我们建议使用 Molecular Probes® 人神经干细胞免疫细胞化学试剂盒(货号 A24354)。该完整的免疫细胞化学试剂盒含有用于 4 种常见 NSC 标记物(巢蛋白、Pax6、Sox1 和 Sox2)的一抗、一套匹配的 Alexa Fluor® 标记二抗、细胞核 DNA 染色剂 (DAPI) 和执行染色方案所需的所有缓冲液。此外,多能性标记物 Oct4(货号 A13998,与 NSC 免疫细胞化学试剂盒中的试剂兼容)可用作 NSC 的阴性对照标记物。
1.以 1 × 105-3 × 105个细胞/cm2 的密度将解离的 NSC 铺至 4 孔腔室玻片上
注:对于 P0-P4 NSC,使用 5 μM ROCK 抑制剂 Y27632 进行处理对于防止细胞死亡至关重要。
2.在 NSC 铺板后第 1 天,取出消耗的培养基,添加 0.4 mL 固定溶液(含 4% 甲醛的 DPBS 溶液)/孔,并在室温下孵育 15 分钟。
注:朝向孔壁添加溶液,以避免细胞分离。
注:固定细胞可储存在 0.4 mL 1X DPBS(洗涤缓冲液)/孔中,并进行包裹以避免蒸发,在 2-8°C 下储存最长 2 周。
3.取出固定溶液,将 0.4 mL 透化溶液(含 0.5% Triton® X-100 的 DPBS 溶液)添加至各孔中,并在室温下孵育 15 分钟。
4.取出透化溶液,将 0.4 mL 封闭溶液(含 3% BSA 的 DPBS 溶液)添加至各孔中,并在室温下孵育 30 分钟至 1 小时。
5.取出封闭溶液,并将 0.2-0.4 mL 抗多能性 NSC 标记物的一抗(选项参见下文表 4;在封闭溶液中以 1:50-1:100 稀释)添加至各孔中。在室温下孵育 3 小时或在 2-8°C 下过夜孵育。
表 4.推荐的抗体染色选项。
颜色选项:
绿色1(例如 FITC 滤光片)橙色2(例如 Cy®3/TRITC 滤光片)或红色3(例如 Texas Red® 滤光片)
抗体组合 # 1:巢蛋白 + Sox2
一抗
巢蛋白(宿主:小鼠)
Sox2(宿主:兔)
二抗
Alexa Fluor®488 驴抗小鼠
Alexa Fluor®555 驴抗兔
Alexa Fluor®594 驴抗兔
抗体组合 # 2:Sox1 + Pax6 或 Oct4
一抗
Sox1(宿主:山羊)
Pax6 或抗 Oct4(宿主:兔)
二抗
Alexa Fluor®488 驴抗山羊
Alexa Fluor®555 驴抗兔
Alexa Fluor®594 驴抗兔
1激发/发射波长 495/519 nm(绿色)
2激发/发射波长 555/565 nm(橙色)
3激发/发射波长 590/617 nm(红色)
6.在室温下,用 0.4 mL 1X DPBS(洗涤缓冲液)/孔冲洗细胞 3 次,每次冲洗 1-2 分钟。
7.取出洗涤缓冲液,并将 0.2 mL 适当二抗(参见表 4;在封闭溶液中以 1:250-1:500 稀释)添加至各孔中。在室温下孵育 1 小时。
8.在室温下,用 0.4 mL 1X DPBS(洗涤缓冲液)/孔冲洗细胞 3 次,每次冲洗 1-2 分钟。
注:如需要,通过在最后一个洗涤步骤中添加 1-2 滴/mL NucBlue® 固定细胞染色剂 (DAPI),对各孔中细胞的细胞核 DNA 进行染色。
9.立即对细胞进行成像。细胞也可在 4OC 下避光储存(进行包裹以避免蒸发)最长 1 周。
注:或者,取出洗涤缓冲液,在各孔中涂抹适量(约 1 滴)ProLong® Gold 抗淬灭试剂,盖上盖玻片,成像前在黑暗环境中过夜风干玻片。
返回顶部
stained_with_DAPI_(blue)
抗体组合 # 1:巢蛋白 + Sox2,含额外 DAPI(细胞核 DNA)染色。
抗体组合 # 2:Sox1 + Pax6,含额外 DAPI(细胞核 DNA)染色。
疑难解答
下表列举了进行神经诱导实验时的一些潜在问题,以及可帮助排除故障的解决方案。
问题解决方案
Gibco® 神经诱导培养基是否适用于人 ESC 和 iPSC?是,Gibco® 神经诱导培养基适用于人 ESC 和 iPSC。
神经诱导培养基是否适用于在有饲养层(小鼠胚胎成纤维细胞,MEF)和无饲养层条件下培养的人 PSC?神经诱导培养基已针对在无饲养层和有饲养层条件下培养的人 PSC 进行了测试。为了消除 MEF 污染,我们强烈建议使用在无饲养层条件(如 Essential 8™ 培养基)下培养的人 PSC 开始神经诱导。
我应使用哪种培养形式进行神经诱导?神经诱导可从 6 孔板或培养皿上培养的人 PSC 开始。我们不建议使用培养瓶中培养的 PSC 开始神经诱导,因为难以去除培养瓶中 PSC 的非神经分化集落。
人 PSC 的起始密度过低或过高。由于 PSC 的汇合、细胞团块传代、细胞贴壁和不同 PSC 细胞系的特性等变量参数,可能难以确定传代比率。按照方案估计铺板前 PSC 团块的细胞数量,PSC 铺板第 1 天(即神经诱导第 0 天)时 PSC 的汇合度应为 10%-20%。
培养板中具有非神经分化形态的集落过多。在开始神经诱导前,选择并维持高质量的 PSC。
神经诱导期间细胞分离。对于在 Essential 8™ 培养基中培养的 PSC,细胞可能在神经诱导期间分离。为了防止细胞分离,在 PSC 传代时,用 10 μg/mL 的玻连蛋白包被培养板。
神经诱导晚期大量细胞死亡。检查细胞是否过度汇合。如果是,每天更换 Gibco® 神经诱导培养基(6 孔板每孔使用 5 mL)。
为了扩增和分化对解离的 NSC 进行铺板后大量细胞死亡。如果 NSC 低于 P4,检查是否以 5 μM 的最终浓度将 ROCK 抑制剂 Y27632 添加至细胞悬浮液中。某些人 PSC 细胞系的 NSC 可能更容易解离。对于来源于这些 PSC 细胞系的 NSC,在 P4 后使用 Y27632 进行过夜处理可减少重新铺板后的细胞死亡。
NSC 在传代后 2-3 天达到汇合来源于某些人 PSC 细胞系的 NSC 的增殖率可能增加。在这种情况下,将 NSC 铺板密度降低至 5 × 104 个细胞/cm2。
对冻存 NSC 进行解冻和铺板后大量细胞死亡。如果在低于 P4 时冻存 NSC,检查是否在铺板后用 ROCK 抑制剂 Y27632 处理了 NSC。
用抗神经标记物抗体染色的 NSC 的染色模式异常。未正确储存或处理的抗体可能导致染色质量损失,应予以更换。请注意,巢蛋白应染色细胞质中的微丝,而 Pax6、Sox1 和 Sox2 应染色细胞核。Oct4 应染色多能细胞的细胞核而不染色 NSC。
常见问题解答
1.Gibco® PSC 神经诱导培养基是否能将小鼠 PSC 转化为 NSC?
Gibco® PSC 神经诱导培养基尚未在小鼠中进行测试,不建议将小鼠 PSC 转化为 NSC。
2.Gibco® PSC 神经诱导培养基衍生的 NSC 是否能分化为 PNS 中的细胞?
否。Gibco® PSC 神经诱导培养基衍生的 NSC 能分化为 CNS 中的神经元和神经胶质细胞。感觉神经元、交感神经元和副交感神经元以及 PNS 中的施万细胞来源于神经嵴的前体细胞。
返回顶部
LT177             出版物编号 MAN0008031    修订版 1