模板制备进行 qPCR 之前,按照“神经干细胞的 RNA 分离和 cDNA 制备”中描述的方案,制备由 10 pg-1 μg 总 RNA 生成的 cDNA 的 1:10 连续稀释液。
实时荧光定量 PCR 仪
Platinum® SYBR® Green qPCR SuperMix-UDG 可与多种实时仪器配合使用,包括但不限于以下 Applied Biosystems 仪器:7300 和 7500 实时荧光定量 PCR 系统;PRISM® 7000、7700 和 7900HT;以及 GeneAmp® 5700。不同仪器的最佳循环条件不同。
引物设计
引物设计是使用 SYBR® Green qPCR 检测系统时最重要的参数之一。我们强烈建议使用引物设计程序,如
OligoPerfect™ 或 Vector NTI Advance® 软件。设计引物时,扩增子长度应约为 80-250 bp。要获得较佳结果,可能需要在
100 nM 和 500 nM 范围内调整引物浓度。对于大多数反应,每条引物的最终浓度为 200 nM 时反应效率较高。
ROX 参比染料
建议使用 ROX 参比染料,从而对兼容该选项的仪器的荧光报告基因信号进行归一化。ROX 在 Platinum® SYBR® Green qPCR SuperMix-UDG 中以单管规格提供,浓度为 25 μM。使用下表确定与特定仪器配合使用时的 ROX 用量。
仪器 | 每 50 μL 反应体系的 ROX 用量 | ROX 最终浓度 |
---|
Applied Biosystems 7300、7000、7700、7900HT 和 7900HT Fast | 1.0 μL | 500 nM |
Applied Biosystems 7500 | 0.1 μL | 50 nM |
qPCR 方案针对特定仪器的方案
在本部分中,我们提供了在 7300 实时荧光定量 PCR 系统 (Applied Biosystems) 上以 20 μL 规格进行 qPCR 的分步方案。
- 按如下所示对实时仪器进行编程。最佳温度和孵育时间可能有所不同。
- 50°C 保持 2 分钟(UDG 孵育)
- 95°C 保持 2 分钟
- 40-50 个以下循环:
熔解曲线分析:对仪器进行编程用于熔解曲线分析,以确定是否存在引物二聚体,并分析反应的特异性。下面列出了典型的熔解曲线程序(有关详细信息,请参阅您的仪器文件):
• 95°C 保持约 30 秒
• 45°C 保持约 30 秒
• 99°C 保持约 30 秒
升温速率为 2%,收集 45-99°C 的数据
注:在以下步骤中,请勿触摸每支管的底部,并确保佩戴无粉手套操作所有试剂和塑料器具。 - 对于每个反应,向 0.2 mL 微量离心管或 PCR 板的各孔中加入以下组分。列出了单个 20 μL 反应体系所需的体积。对于多重反应,制备共同组分的预混液,向各管或板孔中加入适当的体积,然后加入特有的反应组分(例如模板)。对于无模板对照,可加入等体积的水代替模板。
组分 | 用量 |
---|
Platinum® SYBR® Green qPCR SuperMix-UDG | 10 μL |
ROX 参比染料(用量根据 AB 7300 系统确定) | 0.4 μL |
正向引物,10 μL | 0.4 μL |
反向引物,10 μL | 0.4 μL |
模板 cDNA(来自 10 pg 至 1 μg 总 RNA 的 1:10 连续稀释液) | 1-2 μL |
经 DEPC 处理的水 | 加至 20 μL |
- 盖上或密封反应管/PCR 板,轻轻混匀。确保所有组分都在试管/平板的底部;如有需要可短暂离心。
- 将反应体系放置在预热的实时仪器中,仪器按步骤 1 中所述进行编程。使用仪器软件收集数据并分析结果。
图 1. 人胚胎干细胞衍生 NSC 中的巢蛋白转录本的 qPCR 检测。
图 2. 人胚胎干细胞衍生 NSC 中的 Sox1 转录本的 qPCR 检测。