有许多方案可用于冻存源于人胚胎干细胞的神经干细胞 (NSC);这些方法的主要目的是在解冻后复苏细胞并保留其多能特性。本页描述了一种标准化的冻存方案,该方案不会改变保存细胞的活力和亚谱系分化能力。
所需材料
细胞
神经干细胞 (NSC)
培养基和试剂
- KnockOut™ D-MEM/F-12(货号 12660)
- StemPro® NSC SFM(货号 A10509-01)
- 重组人碱性 FGF (bFGF) (AA 10–155)(货号 PHG0024)
- 重组人 EGF(货号 PHG0314)
- TrypLE™ Select (1X)(货号 12563-029)
- Dulbecco 磷酸盐缓冲盐水 (D-PBS)(货号 14190-144)
- DMSO(二甲基亚砜)(Sigma,货号 D2650)
工具和设备
- 15 mL 无菌锥形管
- 台式离心机
- 针头过滤器
- 冻存管
- Cryo 1°C 梯度降温盒(Nalgene,货号 5100-0001)
12660,A1050901,PHG0024,PHG0314,12563029,14190144,D2650,51000001
StemPro® NSC SFM 完全培养基
StemPro® NSC SFM 完全培养基包括 KnockOut™ D-MEM/F-12 以及 StemPro® 神经补充剂、EGF、bFGF 和 GlutaMAX™-I。在 2-8°C 下避光储存时,完全培养基可稳定放置 4 周。
要制备 50 mL StemPro® NSC SFM 完全培养基,请在无菌条件下混合以下组分。如需使用更大体积,请按比例增加组分用量。如需要,在 50 mL 完全培养基中加入 0.5 mL 真菌-抗生素溶液。
组分 | 最终浓度 | 用量 |
---|
KnockOut™ D-MEM/F-12 | 1X | 48.5 mL |
GlutaMAX™-I 补充剂 | 2 mM | 0.5 mL |
bFGF | 20 ng/mL | 1 μg |
EGF | 20 ng/mL | 1 μg |
StemPro® 神经补充剂 | 2% | 1 mL |
冻存培养基要制备 10 mL 冻存培养基,请在无菌条件下混合以下组分。如需使用更大体积,请按比例增加组分用量。对冻存培养基进行过滤除菌,使用前在 2-8°C 下储存。您可能在解冻 StemPro® 神经补充剂的过程中发现白色沉淀;完全解冻或溶解后该沉淀将消失。
组分 | 最终浓度 | 用量 |
---|
不含 bFGF 和 EGF 的 StemPro® NSC SFM 完全培养基 (参见上文) | 90% | 9 mL |
DMSO | 10% | 1 mL |
冻存神经干细胞指南- 当 NSC 汇合度为 80%-90% 时(接种后 2-4 天),冻存 NSC。
- 以 2 × 106-2.4 × 106 个活细胞/mL 的浓度冷冻 NSC,体积为 1 mL/管。
- 使用由不含生长因子(即 bFGF 和 EGF)的 90% 完全 StemPro® NSC SFM 和 10% DMSO 组成的冻存培养基。
- 在 TrypLE™ Select 中孵育 NSC 不得超过 2 分钟,以避免细胞死亡。
- 预先在所有冻存管上标记以下信息:细胞系、传代数、浓度、冷冻日期和您的姓名首字母缩写。
冷冻神经干细胞
- 当 NSC 汇合度为 80%-90% 时(接种后 2-4 天),吸出培养容器中的完全 StemPro® NSC SFM。
- 使用 D-PBS 洗涤细胞两次。吸出并弃去 D-PBS。
- 向培养容器中加入 1 mL 预热的 TrypLE™ Select,并在 37°C 下孵育 2 分钟。注:在 TrypLE™ Select 中孵育 NSC 不得超过 2 分钟,以避免细胞死亡。通过在孵育期后立即添加完全 StemPro® NSC SFM 来中和 TrypLE™ Select(参见下文)。
- 通过用移液器吹掉细胞或用手掌轻敲培养容器,分离 NSC 与培养容器。
- 通过添加 5 mL 完全 StemPro® NSC SFM 终止 TrypLE™ Select 处理。
- 轻轻上下吹吸 NSC,得到单细胞悬浮液,并将细胞悬浮液转移至无菌 15 mL 锥形管中。
- 以 200 × g 离心 NSC 5 分钟。吸出并弃去上清液。
- 将细胞沉淀重悬于最小体积的预热完全 StemPro® NSC SFM 中,并取出样本进行计数。
- 使用您所选的方法确定细胞总数。
- 从锥形管中轻轻吸出培养基,逐滴添加预冷的 (4°C) 冻存培养基,并重悬细胞,使得浓度为 2 × 106-2.4 × 106 个活细胞/mL。
- 将冻存培养基中 1 mL NSC 悬浮液转移至各预标记的预冷 (4°C) 冻存管中。
- 将冻存管转移至 Cryo 1°C 梯度降温盒中,并将容器放入 -80°C 冷冻冰箱中。该程序可确保细胞缓慢冷冻。
- 第二天,将细胞转移至液氮中。
LT146 2011 年 3 月 17 日