特定谱系的定向分化一直是人胚胎干细胞 (hESC) 研究领域的焦点。使用 hESC 进行的细胞替代治疗有望治疗帕金森病和其他神经退行性疾病。本章介绍了从 hESC 衍生多巴胺 (DA) 神经元的程序。
所需材料
细胞
- Gibco 小鼠胚胎成纤维细胞 (MEF),经辐照(货号 S1520-100)
- 人胚胎干细胞 (hESC)
培养基和试剂
- Dulbecco 磷酸盐缓冲盐水 (D-PBS),不含 Ca2+ 和 Mg2+(货号 14190)
- 含 GlutaMAX-I 的 D-MEM/F-12(货号 10565-018)
- Neurobasal 培养基(货号 21103-049)
- Knockout 血清替代物(货号 10828-028)
- 10% 牛血清白蛋白 (BSA)(货号 P2489)
- 胎牛血清 (FBS)(货号 16000-044)
- Dulbecco 改良 Eagle 培养基 (D-MEM)(货号 10569-010)
- 非必需氨基酸溶液 (NEAA)(货号 11140)
- B-27 补充剂,不含维生素 A(货号 12587-010)
- N-2 补充剂(货号 17502-048)
- β-巯基乙醇(货号 21985-023)
- 附着因子(货号 S-006-100)
- 天然小鼠层黏连蛋白(货号 23017-015)
- StemPro Accutase 细胞解离试剂(货号 A11105-01)
- 重组人碱性 FGF (bFGF)(货号 13256-029)
- 重组人 FGF-8b(货号 PHG0271)
- 重组人 B-DNF(货号 PHC7074)
- 重组人 G-DNF(货号 PHC7045)
- 台盼蓝染色剂(货号 15250-061)
- 蒸馏水(货号 15230-162)
- 多聚-L-鸟氨酸(Sigma,货号 P3655)
- 肝素(Sigma,货号 H3149)
- 抗坏血酸(Sigma,货号 A4403)
- 二丁酰环 AMP (dcAMP)(Sigma,货号 D0627)
- 重组人 Sonic Hedgehog (SHH)(R&D systems,货号 1314-SH-025)
专用工具
- StemPro EZPassage 一次性干细胞传代工具(货号 23181-010)
- 细胞刮棒(Fisher,货号 087711A)
返回顶部
储备液
Knockout 血清替代物 (KSR)
解冻一瓶 KSR,制备 50 mL 等份试液,储存于 -20°C。在解冻后一周内使用 KSR。
重组人碱性 FGF
在含 0.1% BSA 的 D-PBS 中制备 10 μg/mL 储备液,分装到无菌试管中,储存于 -20°C。
肝素
在 D-PBS 中制备 2 mg/mL 储备液,按 0.5 mL 的体积分装到无菌试管中,储存于 -80°C。
抗坏血酸
在 D-PBS 中制备 200 mM 储备液,按 0.5 mL 的体积分装到无菌试管中,储存于 -20°C。
重组人 Sonic Hedgehog
在含 0.1% BSA 的 D-PBS 中制备 0.2 mg/mL 储备液,分装到无菌试管中,储存于 -20°C。
重组人 FGF8b
在含 0.1% BSA 的 D-PBS 中制备 0.1 mg/mL 储备液,分装到无菌试管中,储存于 -20°C。
重组人 BDNF
在含 0.1% BSA 的 D-PBS 中制备 25 μg/mL 储备液,分装到无菌试管中,储存于 -20°C。
重组人 GDNF
在含 0.1% BSA 的 D-PBS 中制备 20 μg/mL 储备液,分装到无菌试管中,储存于 -20°C。
二丁酰环 AMP (dcAMP)
在蒸馏水中制备 1 mM 储备液,按 0.5 mL 的体积分装到无菌试管中,储存于 -20°C。
多聚-L-鸟氨酸
在蒸馏水中制备 10 mg/mL 储备液,按 0.5 mL 的体积分装到无菌试管中,储存于 -20°C。
小鼠胚胎成纤维细胞 (MEF) 培养基
要制备 100 mL MEF 培养基,请在无菌条件下混合以下组分。如需使用更大体积,请按比例增加组分用量。
人胚胎干细胞 (hESC) 培养基
要制备 100 mL hESC 培养基,请在无菌条件下混合以下组分。如需使用更大体积,请按比例增加组分用量。hESC 培养基在 4°C 下最长保存 7 天。
组分 | 用量 |
---|
D-MEM/F-12 | 79 mL |
Knockout 血清替代物 | 20 mL |
NEAA | 1 mL |
碱性 FGF 溶液 | 40 μL |
β-巯基乙醇* | 182 μL |
*在更换培养基时添加 β-巯基乙醇(最终浓度 0.1 mM)。 |
神经诱导培养基
要制备 100 mL 神经诱导培养基,请在无菌条件下混合以下组分。如需使用更大体积,请按比例增加组分用量。神经诱导培养基在 4°C 下最长保存 7 天。
组分 | 用量 |
---|
D-MEM/F-12 | 98 mL |
N-2 补充剂 | 1 mL |
NEAA | 1 mL |
碱性 FGF 溶液 | 200 μL |
肝素溶液 | 100 μL |
神经扩增培养基
要制备 100 mL 神经扩增培养基,请在无菌条件下混合以下组分。如需使用更大体积,请按比例增加组分用量。神经扩增培养基在 4°C 下最长保存 7 天。
组分 | 用量 |
---|
D-MEM/F-12 | 96 mL |
N-2 补充剂 | 1 mL |
B-27 补充剂 | 2 mL |
NEAA | 1 mL |
碱性 FGF 溶液 | 200 μL |
肝素溶液 | 100 μL |
DA 神经元分化培养基
要制备 100 mL DA 神经分化培养基,请在无菌条件下混合以下组分。如需使用更大体积,请按比例增加组分用量。DA 神经分化培养基在 4°C 下最长保存 7 天。
组分 | 用量 |
---|
Neurobasal 培养基 | 96 mL |
L-谷氨酰胺 | 1 mL |
B-27 补充剂 | 2 mL |
NEAA | 1 mL |
GDNF 溶液* | 100 μL |
BDNF 溶液* | 100 μL |
抗坏血酸溶液* | 100 μL |
dcAMP 溶液* | 100 μM |
*在更换培养基时添加 GDNF、BDNF、抗坏血酸和 dcAMP。 |
返回顶部
明胶包被培养容器
- 用附着因子溶液覆盖每个培养容器的全部表面(6 孔板的各孔需要 1 mL、每个 60 mm 培养皿需要 2 mL 或每个 100 培养皿需要 4 mL),室温孵育 1 小时。使用蒸馏水洗涤一次,然后对 MEF 进行铺板。
注:AF 是含有 0.1% 明胶的无菌 1X 溶液,可从 Invitrogen 购买。
MEF 解冻
- 佩戴护目镜和超低温防护手套,使用金属镊子从液氮储罐中取出经辐照 MEF 冻存管。注:如果冻存管在取出和步骤 3 之间暴露于环境温度的时间超过 15 秒,则将冻存管转移到具有少量液氮的容器中。
- 将含有 MEF 的冻存管置于双手间短暂滚动约 10-15 秒以去除霜冻,然后置于 37°C 水浴中轻轻旋转。请勿完全浸没冻存管。
- 当冻存管中仅剩余少量冰时,将其从水浴中取出。在冻存管表面喷洒 70% 乙醇,然后将其放入细胞培养通风柜中。
- 使用 1 mL 移液器将解冻的细胞轻轻吸移到 15 mL 锥形管中。
- 用 1 mL 预热的 MEF 培养基冲洗冻存管。将培养基转移到含有细胞的相同 15 mL 试管中。
- 向细胞中逐滴加入 4 mL 预热的 MEF 培养基。通过上下吹吸轻轻混匀。注:缓慢添加培养基有助于细胞避免渗透休克。
- 以 200 × g 离心细胞 5 分钟。
- 吸出上清液,并将细胞沉淀重悬于 5 mL 预热的 MEF 培养基中。
- 吸取 10 μL 细胞悬浮液,并使用您选择的方法测定活细胞计数。
注:我们建议使用 Countess 自动细胞计数仪进行轻松准确的细胞计数和活力测定。
MEF 铺板
- 以 200 × g 离心 MEF 5 分钟,并吸出上清液。
- 将细胞沉淀重悬于 MEF 培养基中,使浓度达到 2.5 × 106 个细胞/mL。
- 从包被的培养容器中吸出附着因子溶液,用 D-PBS 洗涤平板一次。
- 向各培养容器中加入适量 MEF 培养基(6 孔板的各孔加入 2.5 mL、每个 60 mm 培养皿加入 5 mL 或每个 100 培养皿加入 10 mL)。
- 向上述各培养容器中加入适量 MEF 悬浮液(6 孔板的各孔加入 0.1 mL、每个 60 mm 培养皿加入 0.2 mL 或每个 100 培养皿加入 0.6 mL)。GIBCO 小鼠胚胎成纤维细胞(经辐照)的建议铺板密度为 2.5 × 104 个细胞/cm2。
- 前后左右快速移动培养容器数次,使细胞分散在孔和培养皿的表面。细胞铺板后,将容器置于含 5% CO2、37°C 的湿润培养箱中。在铺板后 3-4 天内使用 MEF 平板和培养皿。
返回顶部