Culturing Rat Fetal Neural Stem Cells
介绍
大鼠神经干细胞 (NSC) 是用于研究人脑发育、疾病过程和衰弱性中枢神经系统 (CNS) 疾病治疗策略的已确定模型。本方案描述了大鼠胎仔 NSC 在贴壁或神经球悬浮培养物中的体外扩增、传代和形态。
所需材料
细胞
  • Gibco 大鼠胎仔神经干细胞(货号 N7744-100)或使用交配后 14-18 天的大鼠脑组织制成的均匀细胞制备液
培养基和试剂
  • Dulbecco 磷酸盐缓冲盐水 (D-PBS)(货号 14040)
  • 不含钙或镁的 Dulbecco 磷酸盐缓冲盐水 (D-PBS)(货号 14190)
  • StemPro NSC SFM(货号 A10509-01)
  • StemPro Accutase 细胞解离试剂(货号 A11105-01)
  • CELLstart CTS(货号 A10142-01)
  • 台盼蓝(货号 15250)(随 Countess 自动细胞计数仪提供)或 LIVE/DEAD 细胞活力检测试剂盒(货号 L34951)
专用工具
  • Countess 自动细胞计数仪(货号 C10227)或血细胞计数器
制备培养基
用于扩增神经干细胞的培养基
StemPro NSC SFM 完全培养基包括 KnockOut D-MEM/F-12 以及 StemPro 神经补充剂、bFGF、EGF 和 GlutaMAX-I。在 2-8°C 下避光储存时,完全培养基可稳定放置 4 周。
制备 100 mL 完全培养基需要:
  1. 使用 0.1% BSA 溶液(溶于 KnockOut D-MEM/F-12)复溶 bFGF 与 EGF,使得浓度为 100 μg/mL。每 100 mL 完全培养基中各需要 20 μL。分装冷冻未使用的部分。
  2. 在无菌条件下混合下列组分。如需使用更大体积,请按比例增加组分用量。
组分最终浓度用量
KnockOut D-MEM/F-121X97 mL
GlutaMAX-I 补充剂2 mM1 mL
bFGF(制成 100 μg/mL 储备液)20 ng/mL20 μL
EGF(制成 100 μg/mL 储备液)20 ng/mL20 μL
StemPro 神经补充剂2%2 mL
您可能在解冻 StemPro 神经补充剂的过程中发现白色沉淀;完全解冻或溶解后沉淀将消失
使用 CELLstart 底物包被培养容器
对于贴壁培养,按照如下所述制备含 CELLstart CTS 的平板。
  1. 在含钙和镁的 D-PBS 中以 1:100 稀释 CELLstart CTS(例如,将 50 μL CELLstart CTSinto 加入 5 mL D-PBS 中)。
    注:
    CELLstart CTS 不应冷冻、涡旋或由于可能形成凝胶而进行高强度搅拌。
  2. 用 CELLstart CTS 的工作溶液包被培养容器的表面(T-75 培养瓶:14 mL,T-25 培养瓶:7 mL,60 mm 培养皿:3.5 mL,35 mm 培养皿:2 mL)。
  3. 在 37°C、含 5% CO2 的湿润环境中孵育培养容器 1 小时。
  4. 从培养箱中取出容器,使用前在 4°C 下储存。临使用前去除所有 CELLstart CTS 溶液,并用完全 StemPro NSC SFM 填充容器。
注:您可以提前包被平板并将它们储存于 4°C 下,使用 Parafilm® 紧密包裹储存长达 2 周。请在临使用包被平板前去除 CELLstart CTS 溶液。请确保平板不会变干。
大鼠 NSC 的扩增和传代
贴壁培养
  1. 重悬大鼠胎仔 NSC,如下所示:
    • 对于新制备的大鼠胎仔 NSC,用 D-PBS 冲洗后将其重悬于温热的完全 StemPro NSC SFM 中,使得密度为 1 × 107 个活细胞/mL。
    • 对于解冻的大鼠胎仔 NSC,在测定活细胞计数后将其重悬于温热的完全 StemPro® NSC SFM 中,使得细胞密度为 1 × 107 个活细胞/mL。
  2. 将大鼠胎仔 NSC 铺到 CELLstart CTS 包被的培养容器中,铺板密度为 5 × 104 个细胞/cm2。有关常见培养容器的建议接种密度,请参见下表。
    容器尺寸生长面积培养基体积细胞数量
    96 孔板0.32 cm2/孔0.1 mL1.6 × 104
    24 孔板1.9 cm2/孔0.5 mL1.0 × 105
    12 孔板3.8 cm2/孔1 mL1.9 × 105
    35 mm 培养皿8 cm2/孔2 mL4.0 × 105
    6 孔板9.6 cm2/孔2 mL4.8 × 105
    60 mm 培养皿19.5 cm25 mL9.8 × 105
    T-25 培养瓶25 cm25 mL1.3 × 106
    100 mm 培养皿55 cm210 mL2.8 × 106
    T-75 培养瓶75 cm215 mL3.8 × 106
  3. 向各培养容器中加入适当体积的细胞,并在 37°C、5% CO 2 和 90% 湿度条件下孵育。
  4. 每 2-3 天使用新鲜的完全 StemPro NSC SFM 对大鼠胎仔 NSC 培养物进行重新换液。大鼠胎仔 NSC 的形态应表现为密度均匀的短星状突起(参见下图 1)。
    图 1.使用 StemPro NSC SFM 进行贴壁培养的第 3 代大鼠胎仔 NSC。
  5. 当细胞汇合度达到 75%-90% 时(接种后 3-4 天),大鼠胎仔 NSC 培养物即可传代。
  6. 用不含钙和镁的 D-PBS 冲洗培养容器一次,然后去除培养基。
  7. 加入预热的 StemPro Accutase,使细胞从培养物表面分离(约 30 秒内)。
  8. 分离后,轻轻上下吹吸细胞,将细胞团块分解成均匀的细胞悬浮液,并向培养容器中加入四体积的完全 StemPro NSC SFM。
  9. 通过在培养物表面上吹吸数次使细胞分散,以生成均匀的细胞溶液。
  10. 将细胞转移至无菌离心管中并在室温下以 300 × g 离心 4 分钟。吸出并弃去培养基。
  11. 将细胞沉淀重悬于最小体积的预热完全 StemPro NSC SFM 中,并取出样本进行计数。
  12. 利用台盼蓝染色剂或 LIVE/DEAD 细胞活力检测试剂盒测定细胞总数和活力百分比。
  13. 向试管中加入足够的完全 StemPro NSC SFM,使得细胞溶液最终浓度为 1 × 106 个活细胞/mL。在 37°C、5% CO2 和 90% 湿度条件下孵育。大鼠胎仔 NSC 培养不应超过 3 代。
重要提示:如果您使用完全 StemPro NSC SFM 以外的生长培养基对大鼠胎仔 NSC 进行重新换液,请确保培养基添加有 10 ng/mL bFGF,以维持大鼠胎仔 NSC 的未分化状态。
神经球悬浮培养物
  1. 重悬大鼠胎仔 NSC,如下所示:
    • 对于新制备的大鼠胎仔 NSC,用 D-PBS 冲洗后将其重悬于温热的完全 StemPro NSC SFM 中,使得细胞密度为 1 × 107 个活细胞/mL。
    • 对于解冻的大鼠胎仔 NSC,在测定活细胞计数后将其重悬于温热的完全 StemPro NSC SFM 中,使得细胞密度为 1 × 107 个活细胞/mL。
  2. 将大鼠胎仔 NSC 铺到未包被或低吸附的培养容器中,铺板密度为 2 × 105 个活细胞/cm2。有关推荐的接种密度,请参见下表。
    容器尺寸生长面积培养基体积细胞数量
    96 孔板0.32 cm2/孔0.1 mL6.4 × 104
    24 孔板1.9 cm2/孔0.5 mL3.8 × 105
    12 孔板3.8 cm2/孔1 mL7.6 × 105
    35 mm 培养皿8 cm2/孔2 mL1.6 × 106
    6 孔板9.6 cm2/孔2 mL1.9 × 106
    60 mm 培养皿19.5 cm25 mL3.9 × 106
    T-25 培养瓶25 cm25 mL5.0 × 106
    100 mm 培养皿55 cm210 mL1.1 × 107
  3. 向各培养容器中加入适当体积的细胞,并在 37°C、5% CO 2 和 90% 湿度条件下孵育。
  4. 每 2-3 天使用新鲜的完全 StemPro NSC SFM 对大鼠胎仔 NSC 的神经球悬浮液进行重新换液,而不取出任何发育中的神经球。神经球的形态应表现为球形和透明的多细胞复合物(参见图 2)。
    图 2.使用 StemPro NSC SFM 进行神经球培养的第 3 代大鼠胎仔 NSC。
  5. 当神经球直径达到 3.5 mm 或更大时,大鼠胎仔 NSC 即可传代。
  6. 将神经球悬浮液转移至无菌离心管中,让神经球利用重力沉降或以 200 × g 离心 2 分钟。小心地吸出上清液,将神经球保留在最小体积的培养基中。
  7. 用不含钙和镁的 D-PBS 冲洗神经球一次,保留最小体积的 D-PBS。
  8. 向神经球中加入 1 mL 预热的 StemPro® Accutase,并在室温下孵育 10 分钟。
  9. 孵育后,轻轻上下吹吸细胞,得到单细胞悬浮液,并向试管中加入 4 mL 完全 StemPro NSC SFM。
  10. 在室温下以 300 × g 离心 4 分钟,小心吸出上清液,将细胞重悬于最小体积的预热完全 StemPro NSC SFM 中,并取出样本,在血细胞计数器或 Countess 自动细胞计数仪上计数。
  11. 测定细胞总数和活力百分比。
  12. 向试管中加入足够的完全 StemPro NSC SFM,使得细胞溶液最终浓度为 1 × 107 个活细胞/mL。在 37°C、5% CO2 和 90% 湿度条件下孵育。神经球悬浮培养不应超过 3 代。
重要提示:如果您使用完全 StemPro NSC SFM 以外的生长培养基对大鼠胎仔 NSC 进行重新换液,请确保培养基添加有 10 ng/mL bFGF,以维持大鼠胎仔 NSC 的未分化状态。
LT149    2011 年 3 月 17 日