Lipid-Mediated Transfection of Human Astrocytes
介绍
星形胶质细胞目前是中枢神经系统 (CNS) 中最丰富的细胞类型,并在成人 CNS 稳态方面起到关键作用。它们为神经元和形成血脑屏障的内皮细胞提供生化和营养支持、执行绝大多数突触谷氨酸摄取以及维持细胞外钾水平(Rothstein 等人,1996;Rothstein 等人,1994)。尽管皮层和海马星形胶质细胞之间的已知差异很少,但据报告,来自脑不同区域的星形胶质细胞对缺血性损伤表现出不同的敏感性(Xu 等人,2001;Zhao 和 Flavin,2000)。
以下方案提供了使用 Lipofectamine LTX 试剂或 Lipofectamine RNAiMAX 试剂将质粒 DNA 或 siRNA 脂质介导转染至 Gibco 人星形胶质细胞的说明。Lipofectamine LTX 试剂是一种用于将 DNA 转染至真核细胞的专利非动物源性配方,细胞毒性较低。Lipofectamine RNAiMAX 是一种专为将 siRNA 和 Stealth RNAi 双链体转染至真核细胞而开发的专利配方。
所需材料
用于转染质粒 DNA
用于转染 siRNA
  • Silencer Select siRNA
  • Lipofectamine RNAiMAX 转染试剂(货号 13778-07513778-150
返回顶部
脂质介导转染的重要指南
在进行脂质介导的人星形胶质细胞转染时,请遵循以下重要指南:
  • 使用 Geltrex 基质包被平板培养人星形胶质细胞。
  • 在转染过程中向培养基中添加抗生素可能导致细胞死亡。如果您希望在转染过程中使用抗生素,请对您的条件进行全面测试。
  • 在实验之间维持相同的接种条件。使用低代数细胞;确保转染前细胞健康且存活率超过 90%。
  • 可以在存在或不存在血清的情况下进行转染。测试无血清培养基与 Lipofectamine LTX 或 Lipofectamine RNAiMAX 试剂的兼容性。
  • 使用 PLUS™ 试剂可增强在人星形胶质细胞中的转染性能。
  • 我们建议在混合前使用 Opti-MEM I 减血清培养基稀释 DNA 和 Lipofectamine LTX 试剂或 siRNA 和 Lipofectamine RNAiMAX 试剂。
返回顶部
制备用于人星形胶质细胞的 Geltrex 基质包被平板
在对 Gibco 人星形胶质细胞进行解冻或传代之前,按如下所述制备 Geltrex® 基质包被的培养容器。
  1. 在 4°C 下过夜解冻一瓶 Geltrex 基底膜基质。
  2. 在冰上用 D-MEM 按 1:1 稀释 Geltrex 基质,制备储备液。分装储存于 -20°C,直至需要使用。
  3. 用 D-MEM 按 1:100 稀释储备液,并包被各培养容器的底部(每 cm2 培养容器使用 200 μL Geltrex® 基质)。
  4. 在 37°C 下孵育培养容器 1 小时。包被有 Geltrex 基质的培养皿可立即使用,或用 Parafilm 密封后在 4°C 下储存长达一周。不要让培养皿变干。准备添加细胞前,吸出 Geltrex 基质溶液,使用含 Ca2+ 和 Mg2+ 的 D-PBS 冲洗平板一次,然后添加细胞溶液。
返回顶部
制备培养基
在无菌条件下混合以下组分,制备 100 mL Gibco® 星形胶质细胞完全培养基。在 4°C 下避光储存时,星形胶质细胞完全培养基可稳定储存 2 周。
组分每 100 mL 的用量每 500 mL 的用量
D-MEM89 mL445 mL
N-2 补充剂1 mL5 mL
FBS10 mL50 mL
注:添加最终浓度为 20 ng/mL 的 EGF 可促进增殖,但也可能导致人星形胶质细胞的形态和表型发生变化。
返回顶部
处理和收获人星形胶质细胞
  1. 在使用前将星形胶质细胞完全培养基和 StemPro Accutase 细胞解离试剂置于 37°C 水浴中加热。
  2. 将条件培养基从细胞转移至新试管中;将用于终止步骤 6 的酶反应。
  3. 使用不含钙、镁或酚红的 1X D-PBS 洗涤细胞一次。
  4. 吸出 D-PBS 并将 StemPro Accutase 加入细胞。
  5. 37°C 孵育 5-10 分钟。约每 5 分钟晃动一次细胞,并在显微镜下检查是否分离和解离成单细胞。
  6. 细胞分离后,加入等体积 (1:1) 的条件培养基(来自步骤 2),以降低 Accutase 活性。
  7. 将细胞转移至 15 mL 或 50 mL 试管中。
  8. 用完全培养基冲洗培养容器,并将其加入试管中。
  9. 以 200 × g 离心试管 4 分钟。
  10. 吸出并弃去上清液。
  11. 将沉淀温和重悬于星形胶质细胞完全培养基中。
  12. 使用所选方法进行活细胞计数。
  13. 如需对人星形胶质细胞进行重新铺板,可从 4°C 储存中取出 Geltrex 基质包被平板,略微倾斜以吸出 Geltrex 基质溶液。使用含钙和镁的 D-PBS 冲洗一次平板。不要让平板变干。
  14. 立即接种所需浓度(建议 ≥ 2 × 104 个细胞/cm2)的星形胶质细胞。
  15. 在含 5% CO2、37°C 的湿润 (90%) 培养箱中孵育细胞。使用新鲜的星形胶质细胞完全培养基每 2-3 天更换一次培养基。
返回顶部
使用 Lipofectamine LTX 试剂将质粒 DNA 转染到人星形胶质细胞中
按照该程序,可使用 Lipofectamine LTX 试剂以 24 孔规格将质粒 DNA 转染到 Gibco 人星形胶质细胞中(对于其他规格,请参见下面的扩大或缩小转染规模)。所有用量和体积均按每孔给出。
  1. 转染前一天,准备好从冻存状态复苏的人星形胶质细胞并使汇合度达到 80%。使用 StemPro Accutase 分离细胞并对细胞进行计数。在 0.5 mL 完全生长培养基中铺板 5 × 104 个细胞/孔。转染当天细胞密度应达到 80%-90% 汇合度。
  2. 对于每孔待转染的细胞,将 0.5 μg DNA 稀释到不含血清的 100 μL Opti-MEM I 减血清培养基中。
  3. 使用 PLUS 试剂:使用前轻轻混合 PLUS 试剂,然后将 0.5 μL PLUS 试剂(与 DNA 的比例为 1:1)直接加入稀释的 DNA 中。轻轻混匀,室温孵育 5-15 分钟。
  4. 对于每孔细胞,将 1.5-3.0 μL Lipofectamine LTX 稀释到上述稀释的 DNA 溶液中,轻轻混匀并且室温孵育 25 分钟,以形成 DNA-Lipofectamine LTX 复合物。
  5. 从细胞中移除生长培养基,并替换为 0.5 mL 完全生长培养基。将 100 μL 的 DNA-Lipofectamine LTX 复合物直接添加到每个含有细胞的孔中,并通过来回摇动平板轻轻混匀。
  6. 转染后不必除去复合物。转染后,在 CO2 培养箱中于 37°C 下孵育细胞 18-24 小时,然后测定转基因表达。 
扩大或缩小转染规模
如需在不同尺寸的组织培养容器中转染人星形胶质细胞,请按表中所示与相对表面积成比例地调整所用 Lipofectamine LTX 试剂、DNA、细胞、培养基和 PLUS 试剂的用量(用量按每孔给出)。
培养容器每孔表面积*铺板培养基体积每孔细胞数稀释培养基体积† DNALipofectamine LTX 试剂PLUS 试剂
96 孔 0.3 cm2100 μL1.0 × 10420 μL100 ng0.3-0.6 μL 0.1 μL
48 孔1 cm2200 μL2.0 × 10440 μL200 ng0.6-1.2 μL 0.2 μL
24 孔2 cm2500 μL 5.0 × 104100 μL500 ng1.5-3.0 μL0.5 μL
12 孔4 cm21 mL 1.0 × 105200 μL1 μg3.0-6.0 μL1.0 μL
 6 孔 10 cm22 mL 2.5 × 105500 μL 2.5 μg7.5-15.0 μL 2.5 μL
* 不同生产商的表面积可能不同。如果 Lipofectamine LTX 试剂的体积太少而无法准确分配,且不能合并稀释液,则使用 Opti-MEM I 减血清培养基将 Lipofectamine LTX 试剂预稀释 10 倍,再分配 10 倍相应量(每孔应至少 1.0 μL)。丢弃所有未使用的已稀释 Lipofectamine LTX 试剂。
返回顶部
使用 Lipofectamine® RNAiMAX 试剂将 siRNA 转染至人星形胶质细胞
制备 siRNA
  1. 用不含核酸酶的水重悬 Silencer Select siRNA。便利的储备液浓度为 100 μM,可根据下游实验需要进行稀释。
  2. 使用分光光度计测定 260 nM 处的吸光度来验证 siRNA 的浓度,并根据需要用水调节。分装冷冻储存于 -20°C。
  3. 将 100 μM 的 siRNA 储备液稀释至 10 μM 工作浓度。
  4. 在 20 μL/孔的 Opti-MEM I 中稀释 siRNA 工作储备液,使试管或平板中的最终浓度达到 30 nM 或所需浓度 (1 nM-100 nM)。如适用,将预混液制成重复样品,以尽量减少变异性(至少一个孔过量)。例如,使用 10 μM siRNA 储备液时,混合 0.39 μL siRNA (3.9 pmol) + 19.61 μL/孔 Opti-MEM-I 或 1.56 μL siRNA + 78.44 μL Opti-MEM-I,制备预混液。
  5. 采用生产商提供的合适包被方法,将 siRNA 铺到 Geltrex 基质包被平板上
制备细胞
按照生产商的细胞方案培养细胞。细胞培养时间约一周。转染当天,按照方案收获细胞。对细胞进行计数并稀释至适当密度。我们建议进行初始优化实验,以确定最佳细胞密度。根据我们的优化结果,我们发现 4,000 个细胞/孔是最佳细胞密度。
转染细胞
我们建议进行初始优化实验,以确定转染试剂的最佳用量,从而平衡敲低效果和低毒性。根据我们的优化结果,我们发现 0.15 μL/孔的 Lipofectamine RNAiMAX 是最佳条件。
  1. 在 12 × 75 mm 聚苯乙烯试管或锥形离心管中,用 Opti-MEM I 稀释 0.15 μL/孔的 Lipofectamine RNAiMAX,使总体积为 10 μL/孔。制备足够体积的预混液,用于处理所有待转染的孔并且考虑额外 10% 的移液变异性。轻弹试管底部,混合 Lipofectamine RNAiMAX-Opti-MEM I 混合物。
  2. 对于每 20 μL 稀释和预铺板的 siRNA,加入 10 μL Lipofectamine RNAiMAX-Opti-MEM I 混合物。通过来回轻敲平板进行混合。室温孵育该混合物 10 分钟。
  3. 孵育后,向每孔中加入 80 μL 稀释至适当密度的人星形胶质细胞。每孔的最终体积应为 110 μL/孔。
  4. 将平板置于 37°C 培养箱中于正常细胞培养条件下进行培养。在目标时间点(通常为转染后 24-48 小时)取出细胞并测定感兴趣基因的表达水平。
返回顶部
参考文献
LT158    2011 年 3 月 17 日