Search Thermo Fisher Scientific
当社のボリュームEMソリューションでは、組織、細胞、オルガネラが、疾患やさまざまな試験メソッドに対してどのように反応するかを観察できます。当社のボリュームEM顕微鏡とソフトウェアは、光-電子相関顕微鏡法、複数のプラズマイオン源、大面積の自動連続FIB SEMミリング(スピンミルで最大1 mm)、室温および極低温オペレーションを統合したソリューションを提供します。当社の分析ソフトウェアソリューションは、ボリュームEMイメージから有益な結果を迅速に取得することを目的としており、画像処理のエキスパート以外でも扱える可視化と定量分析用の機能を備えた、単一のソフトウェアとして提供します。
細胞や生体組織の複雑な3次元構造を自然な状態のまま解明することは、生命システムや軟質材料における構造と機能の相互関係を知るために非常に重要です。シリアルブロックフェイスSEM(SBF-SEM)では、プラスチック包埋された生体組織ブロックのin situ連続スライスとイメージングをSEM真空チャンバー内で組み合わせることで、大容量組織の3次元再構築を自動化できます。
アレイトモグラフィーは汎用性の高い顕微鏡メソッドの1つで、細胞や組織についての3次元的な構造探索を可能にします。大容量組織のイメージングを組み合わせることで、非常に微細な構造や分子分布の詳細が再現されます。最大限の撮像フィールドが得られるアレイトモグラフィーは、組織学的な探査に最適です。
プラズマ集束イオンビームSEMは、ミリングとイメージングのサイクルを自動化して反復することで、分解能が数10ナノメートル以下に達する3D可視化を実現します。
3D電子トモグラフィーでは、エンベロープウイルスや脂質ナノ粒子などの多形サンプルに関する構造情報を得ることができます。試料の傾斜角を一定の値で変動させながら、一連のトモグラフィー画像を取得します。個々の投影画像は、逆投影として知られる手法により計算処理され、3D断層撮影ボリュームが構築されます。
ボリュームEMによって生成されるイメージには、新たな発見を促進する知識が潜んでいるはずです。重要なのは、取得したイメージを基にした定量的な情報の可視化、セグメント化、抽出を行える、迅速かつ信頼性の高いソフトウェアソリューションを利用することです。