Search Thermo Fisher Scientific
当社では、様々な免疫沈降(IP)キットと共免疫沈降(co-IP)キット を提供し、目的のターゲットタンパク質(場合によっては相互作用するタンパク質)に対して、様々な方法で抗体を捕捉するために使うことができます。これらの方法は固定化プロテインA/Gまたは活性化担体(AminolinkまたはGlycolink)で、アガロースベースビーズに抗体を直接固定化します。
Pierce Classic IP Kit | Pierce Crosslink IP Kit | Pierce Direct IP Kit | Pierce Glycolink IP Kit | Pierce Co-IP Kit | |
Base bead | Protein A/G Plus, 6% agarose | Protein A/G Plus, 6% agarose | Aminolink Plus, 4% agarose | Ultralink (Polyacrylamide/ azlactone copolymer) | Aminolink Plus, 4% agarose |
Antibody covalently attached to resin | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Antibody correctly orientated | Yes | Yes | No | Yes | No |
Antibody elutes with antigen | Yes | No | No | No | No |
Relative antigen recovery | Highest | Medium | High | High | High |
Co-purification of interacting proteins | Possible | Possible | Possible | Possible | Optimal |
Preparation and sample processing time | <1 hr | 2–3 hr (min) | 4 hr (min) | < 5 hr (min) | 4 hr (hands on time) |
Order now | Order now | Order now | Order now | Order now |
製品の取扱説明書に従い、10 µg のアフィニティー精製ヤギ抗 GFP 抗体とPierce のDirect、Classicおよび Crosslink IP キットを使用して免疫沈降を行いました。細胞ライセートは IP Lysis/Wash Buffer を用いて調製し、キットに含まれている Pierce Control Agarose Resin によってプレクリアを行いました。抗体、レジン、およびライセートを一晩インキュベートし、免疫複合体を形成しました。IP Lysis/Wash Buffer、1X Conditioning Buffer でレジンを洗浄し Elution Buffer で溶出しました。溶出したサンプル20%、細胞ライセート(Lysate)5% および抗体(IgG)10% を、4-20% tris-glycine ゲルで泳動し、Imperial Protein Stainで染色を行い解析しました。レジンのコントロールとして、抗体を加えずに免疫沈降を行いました。MW:DyLight 549/649 Fluorescent Protein Molecular Weight Markers。
緑色蛍光タンパク質(GFP)の融合を発現しているE. coli細胞をB-PER Bacterial Protein Extraction試薬で抽出し、 多クローン性ヤギ抗 GFP 抗体で免疫沈降します。溶出したIP化合物を SDS-PAGE で分離し、クーマシー染色試薬であるGelCode Blue Stain 試薬で染色して総タンパク質を検出します。 レーン 1 は Crosslink IP キットで得られた1つの物質を示しています。レーン 2 は従来の IP 手法で得られた複数の抗原と抗体の断片を示しています。MW は分子量のマーカーです。
精製ウサギ多クローン性 anti-STAT1抗体、またはウサギ多クローン性anti-EGFR抗体を酸化し、20 µL のレジンに結合させます。A549 細胞ライセート(0.5 mg)を結合レジンと室温で 1時間 、室温でインキュベートします。溶出したタンパク質は 4~20% の SDS-PAGE ゲルで分離し、 ニトロセルロース膜に写し、適切な抗体でプローブします。検出はSuperSignal West Dura Chemiluminescent Substrateおよび CCD イメージャー(露出10秒)で行います。