Reduce inorganic ions and disinfection byproducts in drinking water
식수 오염 물질의 감소
당사는 식수의 소독 부산물(염소산염, 아염소산염, 브롬산염, 할로아세트산), 무기 양이온(알칼리 토금속 및 암모늄) 및 무기 음이온(불화물, 염화물, 브롬화물, 아질산염, 인산염, 황산염, 과염소산염, 6가 크롬)에 대한 분석을 통해 화학 처리된 식수에 유해 오염 물질이 없도록 보장하는 데 도움을 주는 다양한 솔루션을 제공합니다. 당사의 전문가 팀과 협력하여 진화하는 환경 규제 요구 사항에 따른 연구의 어려움을 극복하세요.
연락처  업데이트 받기  환경 브로셔
이 페이지의 내용
미국 EPA 분석법을 위한 워크플로
당사는 여러 분석물 및 수질 유형의 무기 음이온, 양이온 및 소독 부산물에 대한 비용 효율적이고 신뢰할 수 있으며 재현 가능한 검출, 식별 및 분석을 수행하는 데 필요한 다양한 워크플로를 제공합니다.
탠덤 IC-MS/MS를 사용한 식수 시료 내 미량 수준에서 9가지 할로아세트산, 브롬산염 및 달라폰의 신속한 측정
선택적 이온 교환 컬럼을 사용하여 식수에서 저농도의 9가지 할로아세트산, 브롬산염 및 달라폰을 식별하고 정량화할 수 있습니다. 시료 전처리가 필요 없는 IC-MS/MS 분석법은 식수 시료 내 모든 분석물을 35분 이내에 측정할 수 있으며, 이는 기존 미국 EPA 분석법 557보다 39% 더 빠릅니다. 표준 용액(DI water), 실험실 합성 시료 매트릭스(laboratory synthetic sample matrix, LSSM) 및 도시 식수에 대해 우수한 분석법 정밀도와 정확도를 얻을 수 있습니다. 미국 EPA 분석법 557 지침에 따라 전체 9가지 HAA, 브롬산염 및 달라폰에 대한 보정 곡선, 최저 농도 최소 보고 수준(lowest concentration minimum reporting levels, LCMRL) 및 분석법 검출 한계(detection limits, DL)를 포함한 전체 분석법 검증이 제시됩니다.
"HAA 측정에 사용된 기존 기체 크로마토그래피 전자 포획 검출기(GC-ECD)는 노동 집약적이며 회수 문제가 많았습니다. 사용이 간편한 새로운 IC-MS/MS 시스템을 도입한 이래로 음용수 시료에서 저농도의 HAA를 식별 및 정량화함으로써 결과에 대한 신뢰성을 향상시켰습니다. 직접 검출을 통해 시료 산성화, 추출 및 유도체화와 같은 시료 전처리 단계가 제거되어 전체 분석 시간이 단축됩니다."
Gerhard Paluca, Senior Sanitary Chemist, Erie County Public Health Laboratory
소형 이온 크로마토그래피 시스템을 사용한 식수 내 무기 음이온 측정
이 애플리케이션 노트는 미국 EPA 분석법 300.1에 따른 식수 내 무기 음이온의 측정을 보여줍니다. 7가지의 일반 무기 음이온(불화물, 염화물, 브롬화물, 아질산염, 질산염, 인산염 및 황산염)은 탄산염/중탄산염 용리액과 Dionex IonPac AS22-Fast-4μm 컬럼을 사용하여 5분 이내에 분리됩니다.
저비용으로 환경 용수 내 무기 양이온 및 암모늄 측정
일반적인 알칼리 및 알칼리 토류 양이온 및 암모늄은 미국에서 1차 식수 오염 물질로 간주되지 않지만 미국에서 일상적으로 모니터링되며 유럽과 일본에서는 규제됩니다. 암모늄은 담수 내 암모니아의 독성 영향으로부터 수중 생물을 보호하기 위해 2013년 미국 EPA에서 발표한 기준에 따라 폐수 배출 규정 준수를 위해 미국에서 측정됩니다.
식수 및 폐수 시료 내 무기 양이온 및 암모늄의 일상적인 측정을 위한 통합 이온 크로마토그래피 시스템, 자동시료주입기 및 억제 전도도 검출(suppressed conductivity detection)을 포함한 저비용의 간단한 이온 크로마토그래피 워크플로에 대해 자세히 알아보십시오.
무기 이온 및 소독 부산물 오염 학습 자료
Inorganic ion and disinfection byproduct contamination learning materials
당사는 무기 음이온, 무기 양이온 및 소독 부산물 검사에 대한 시료당 비용 임계값, 처리량 요구 사항, 검출 한계, 규정 준수 요구 사항 및 분석 문제 해결에 필요한 다양한 솔루션을 제공합니다.
이온 크로마토그래피 시스템을 사용하면 한 번의 실행으로 탁월한 분리 성능과 감도로 다수의 음이온 또는 양이온 오염물질을 분석할 수 있습니다. 현대의 크로마토그래피 기법에는 고품질의 정확한 결과를 제공하는 Reagent-Free Ion Chromatography(RFIC) 및 고압 이온 크로마토그래피(HPIC) 시스템과 같은 첨단 기술이 도입되었습니다. 당사의 제품 포트폴리오에서 환경 과학자들은 분석 및 비용 요구 사항에 맞는 기기와 컬럼을 선택할 수 있습니다.
복합 매트릭스에서 분석물을 정량화할 때 삼중 사중극자(QqQ)고분해능 정밀 질량분석법(HRAM)을 둘 다 사용할 수 있습니다. QqQ 및 HRAM 기술은 모두 고유한 장점을 통해 다양한 분자 유형의 정량화에서 최고의 신뢰성을 제공합니다.
필요사항HRAMQqQ
비표적 스크리닝full circleempty circle
표적 스크리닝full circlefull circle
비표적 및 표적 정량화full circlethree quarters circle
표적 정량화만 해당three quarters circlefull circle
후향적 분석full circleempty circle
empty circle= Not applicable = Poor = Goodthree quarters circle = Betterfull circle = Best
IC 시스템 기술에 관한 링크
동영상: IC-MS 기본 정보 및 이점
시료 매트릭스에 의한 환경 오염 물질을 위한 솔루션
관련 학습 센터 콘텐츠