自1993年推出以来,Invitrogen Lipofectamine 试剂已成为被引用次数最多的转染试剂,引用次数超过 5 万次。在目前可用的转染试剂中,Invitrogen Lipofectamine 转染试剂被认为效果最佳,最为可靠,因此成为用户的持续选择。Lipofectamine 试剂使您能够高效、便捷地持续转染多种细胞。
我们的 Lipofectamine 试剂特异性方案针对多种细胞类型在效率、活力和可重复性方面进行了优化(参见下表中的"下载方案"链接)。这是一个很好的开始,尤其是在新的细胞系中。如果您发现这对您的特异性细胞类型不适用,那么您可以查看我们的细胞特异性方案以进行进一步优化。
Options available in the TransfectionSelect tool
查找最适用于转染实验的产品、引用文献和方案。输入有关实验类型、细胞株和递送物的信息,解锁解决方案。
找到适合您的细胞类型和递送物质的良好转染试剂
我们提供用于 DNA、siRNA、RNA 和蛋白质递送的转染试剂,以及一系列适合您的转染实验的方案:
  • DNA 递送 — DNA 质粒的瞬时转染和稳定转染。DNA 转染用于研究基因功能和基因调节、基因产物的突变分析和生化表征、基因表达对细胞健康和生命周期的影响,以及用于纯化和下游应用的蛋白质的大规模生产。
  • RNA 递送 — mRNA 或 RNAi 分子的瞬时转染。mRNA 转染可以在不需要进入细胞核的情况下产生重组蛋白,适用于基因表达的短期研究,并已成为疫苗研究中一项具有前景的应用。RNAi 分子促进基因敲低,可用于蛋白质功能和表型分析、功能恢复、通路分析、体内敲低和药物靶标发现。
  • 蛋白质递送 — CRISPR-Cas9 转染使基因组编辑可以在干细胞工程、基因治疗、组织和动物疾病模型以及工程抗病转基因植物等各种应用中进行。
选择转染方法时,请考虑要递送的物质(DNA、RNA 或蛋白)以及要转染的细胞类型。请使用以下选择指南来选择我们的各种阳离子脂质转染试剂和我们的电转染系统。
连续细胞系具有无限的增殖潜力,通常比原代或有限细胞培养物更容易处理。然而,由于这些细胞经过遗传转化成为永生化细胞,它们在培养中的行为不一定能反映体内情况。
试剂名称DNAmRNARNAi
递送
CRISPR-Cas9抗体细胞类型贴壁或悬浮
Lipofectamine 2000Red DNA icon  Green and red siRNA and vector icons  常见且易于转染的细胞类型贴壁和悬浮
Lipofectamine 3000Red DNA icon  Green and red siRNA and vector icons  从主力细胞 (HeLa) 到难以转染的细胞(癌细胞)贴壁
Lipofectamine LTXRed DNA iconGreen mRNA iconPurple RNAi iconGreen and red siRNA and vector icons  CHO 细胞和一些原代成纤维细胞、上皮细胞和神经细胞(MEF、HMEC、E18 细胞)贴壁
Lipofectamine RNAiMAX  Purple RNAi icon   已建立的细胞系、难以转染的细胞、原代细胞、干细胞贴壁
Lipofectamine MessengerMAX Green mRNA icon    神经元细胞、原代细胞贴壁
Lipofectamine
CRISPRMAX
    Gray CRISPR-Cas9 icon 在 20 多种细胞类型中进行了检测,包括 iPSC、mESC、N2A、CHO、A549、HCT116、HeLa、HEK293 等附着性
Neon NxT 电转染系统Red DNA iconGreen mRNA iconPurple RNAi iconGreen and red siRNA and vector iconsGray CRISPR-Cas9 iconantibody icon 悬浮
Invivofectamine 3.0 Green mRNA iconPurple RNAi icon    在尾静脉注射后体内递送至肝脏
原代细胞直接从组织中分离,并在适当条件下增殖。因此,它们在形态和生理上更类似于体内状态。然而,它们通常比连续细胞系更难培养和转染。
在第一次传代培养之后,原代培养物成为细胞系。来自原代培养物的细胞系寿命有限(即它们是有限的),当它们传代时,生长能力最高的细胞占优势,导致群体中的基因型和表型在一定程度上是一致的。因此,它们的表型介于原代细胞和连续传代细胞之间。使用这种细胞有时比使用原代细胞更容易处理,特别是在生成稳定转染的克隆时。
试剂名称DNA mRNA RNAi 共同交付CRISPR-Cas9抗体细胞类型贴壁或悬浮
Lipofectamine 2000Red DNA icon  Green and red siRNA and vector icons  神经元细胞贴壁和悬浮
Lipofectamine 3000Red DNA icon  Green and red siRNA and vector icons  从主力细胞 (HeLa) 到难以转染的细胞(癌细胞)贴壁
Lipofectamine StemRed DNA iconGreen mRNA iconPurple RNAi icon Gray CRISPR-Cas9 icon 干细胞(HSC 除外)贴壁和悬浮
Lipofectamine LTXRed DNA iconGreen mRNA iconPurple RNAi iconGreen and red siRNA and vector icons  CHO 细胞和一些原代成纤维细胞、上皮细胞和神经细胞(MEF、HMEC、E18 细胞)贴壁
Lipofectamine
CRISPRMAX
    Gray CRISPR-Cas9 icon 在 20 多种细胞类型中进行了检测,包括 iPSC、mESC、N2A、CHO、A549、HCT116、HeLa、HEK293 等贴壁
Lipofectamine RNAiMAX  Purple RNAi icon   已建立的细胞系、难以转染的细胞、原代细胞、干细胞贴壁
Lipofectamine MessengerMAX Green mRNA icon    神经元细胞、原代细胞贴壁
Neon NxT 电转染系统Red DNA iconGreen mRNA iconPurple RNAi iconGreen and red siRNA and vector iconsGray CRISPR-Cas9 iconantibody icon检测了 140 多种细胞系;特别适用于难以转染的细胞、原代细胞和干细胞悬浮
连续细胞系具有无限的增殖潜力,通常比原代或有限细胞培养物更容易处理。然而,由于这些细胞经过遗传转化成为永生化细胞,它们在培养中的行为不一定能反映体内情况。
试剂名称DNAmRNARNAi
递送
CRISPR-Cas9抗体细胞类型贴壁或悬浮
Lipofectamine 2000Red DNA icon  Green and red siRNA and vector icons  常见且易于转染的细胞类型贴壁和悬浮
Lipofectamine 3000Red DNA icon  Green and red siRNA and vector icons  从主力细胞 (HeLa) 到难以转染的细胞(癌细胞)贴壁
Lipofectamine LTXRed DNA iconGreen mRNA iconPurple RNAi iconGreen and red siRNA and vector icons  CHO 细胞和一些原代成纤维细胞、上皮细胞和神经细胞(MEF、HMEC、E18 细胞)贴壁
Lipofectamine RNAiMAX  Purple RNAi icon   已建立的细胞系、难以转染的细胞、原代细胞、干细胞贴壁
Lipofectamine MessengerMAX Green mRNA icon    神经元细胞、原代细胞贴壁
Lipofectamine
CRISPRMAX
    Gray CRISPR-Cas9 icon 在 20 多种细胞类型中进行了检测,包括 iPSC、mESC、N2A、CHO、A549、HCT116、HeLa、HEK293 等附着性
Neon NxT 电转染系统Red DNA iconGreen mRNA iconPurple RNAi iconGreen and red siRNA and vector iconsGray CRISPR-Cas9 iconantibody icon 悬浮
Invivofectamine 3.0 Green mRNA iconPurple RNAi icon    在尾静脉注射后体内递送至肝脏
原代细胞直接从组织中分离,并在适当条件下增殖。因此,它们在形态和生理上更类似于体内状态。然而,它们通常比连续细胞系更难培养和转染。
在第一次传代培养之后,原代培养物成为细胞系。来自原代培养物的细胞系寿命有限(即它们是有限的),当它们传代时,生长能力最高的细胞占优势,导致群体中的基因型和表型在一定程度上是一致的。因此,它们的表型介于原代细胞和连续传代细胞之间。使用这种细胞有时比使用原代细胞更容易处理,特别是在生成稳定转染的克隆时。
试剂名称DNA mRNA RNAi 共同交付CRISPR-Cas9抗体细胞类型贴壁或悬浮
Lipofectamine 2000Red DNA icon  Green and red siRNA and vector icons  神经元细胞贴壁和悬浮
Lipofectamine 3000Red DNA icon  Green and red siRNA and vector icons  从主力细胞 (HeLa) 到难以转染的细胞(癌细胞)贴壁
Lipofectamine StemRed DNA iconGreen mRNA iconPurple RNAi icon Gray CRISPR-Cas9 icon 干细胞(HSC 除外)贴壁和悬浮
Lipofectamine LTXRed DNA iconGreen mRNA iconPurple RNAi iconGreen and red siRNA and vector icons  CHO 细胞和一些原代成纤维细胞、上皮细胞和神经细胞(MEF、HMEC、E18 细胞)贴壁
Lipofectamine
CRISPRMAX
    Gray CRISPR-Cas9 icon 在 20 多种细胞类型中进行了检测,包括 iPSC、mESC、N2A、CHO、A549、HCT116、HeLa、HEK293 等贴壁
Lipofectamine RNAiMAX  Purple RNAi icon   已建立的细胞系、难以转染的细胞、原代细胞、干细胞贴壁
Lipofectamine MessengerMAX Green mRNA icon    神经元细胞、原代细胞贴壁
Neon NxT 电转染系统Red DNA iconGreen mRNA iconPurple RNAi iconGreen and red siRNA and vector iconsGray CRISPR-Cas9 iconantibody icon检测了 140 多种细胞系;特别适用于难以转染的细胞、原代细胞和干细胞悬浮
符号解释符号解释
Red DNA iconDNA 用于蛋白、shRNA 和 miRNA 的表达Green mRNA iconmRNA 用于蛋白表达
Purple RNAi icon非编码 RNA 用于基因表达的 RNAi 抑制Green and red siRNA and vector icons共递送用于
RNAi 载体和 siRNA 共转染
Gray CRISPR-Cas9 icon用于蛋白递送的 CRISPR-Cas9Antibody icon用于蛋白质追踪,治疗和疾病发病机制的抗体
脂质介导的 DNA 递送
阳离子脂质转染是目前较热门的化学转染方法。Lipofectamine 试剂以其易于使用而闻名,根据其递送物质分类如下。
Lipofectamine 2000
Invitrogen Lipofectamine 2000 转染试剂 相当适用于普通和易于转染的细胞类型。该试剂广泛用于要求可靠性的转染实验,使研究人员能够关注更重要的变量。该试剂用途广泛,且具有多功能性,这得益于简单的方案和众所周知的在多个应用中通用的能力。针对涉及自动化系统或机器人系统的高通量应用,可以轻松建立转染条件。Lipofectamine 2000 是建立稳定细胞系和转染神经细胞的更佳选择。该试剂可以有效地同时递送质粒 DNA 和 siRNA。建议将该试剂用于转染神经元,而不是使用Lipofectamine 3000。
了解有关 Lipofectamine 2000 的更多信息
Lipofectamine 3000
Lipofectamine LTX 试剂及 PLUS 试剂
脂质介导的 mRNA 递送
Lipofectamine MessengerMAX
脂质介导的 siRNA 递送
Lipofectamine RNAiMAX
Invitrogen Lipofectamine RNAiMAX 转染试剂为 siRNA 介导的基因敲低实验(包括高通量应用)针对较广泛的细胞类型提供了更高转染效率。该试剂是一种专有的 RNAi 特异性阳离子脂质制剂,其设计用于将 siRNA 和 miRNA 稳定递送到所有类型的细胞中,特别是与 Invitrogen Silencer Select siRNA 结合使用时效果更佳。这种简单、快速的方案适用于较低的 siRNA 浓度,从而实现更有效的基因敲低和更小的非特异性影响。Lipofectamine RNAiMAX 是高通量 siRNA 转染的理想选择。由于在 10 倍浓度范围内的细胞毒性较小,因此易于进行优化。
了解有关 Lipofectamine RNAiMAX 的更多信息
用于体内递送的 Invivofectamine 3.0 试剂
脂质介导的 CRISPR-Cas9 核糖核蛋白递送
Lipofectamine CRISPRMAX
Invitrogen Lipofectamine CRISPRMAX Cas9 转染试剂是首款优化的脂质纳米颗粒转染试剂,用于递送核糖核蛋白 (RNP) 复合物,以进行 CRISPR-Cas9 基因组编辑。该试剂是电转染的一种高通量兼容且具有经济效益的替代方案。该试剂与 Invitrogen TrueCut Cas9 Protein v2 和 Invitrogen TrueGuide Synthetic gRNA 配合使用时,具有良好的裂解效率、低细胞毒性,且节省成本。与 CRISPR 质粒或 Cas9 mRNA 不同,在原代细胞和干细胞中使用 Cas9 蛋白具有更高的裂解效率。其消除了对有效载荷的转录或翻译的需求,消除基因组整合风险,并且独立于细胞周期。
购买 Lipofectamine CRISPRMAX
了解有关 CRISPR 转染的更多信息
脂质介导的干细胞递送
Lipofectamine Stem
293fectin 转染试剂
  • 该试剂用于与 Invitrogen FreeStyle 293 表达系统结合进行瞬时蛋白质生产。针对悬浮 Invitrogen FreeStyle 293-F 细胞进行了优化
Cellfectin II 转染试剂
DMRIE-C 转染试剂
  • 该试剂用于转染悬浮细胞,包括 CHO、淋巴细胞、Jurkat 细胞系
ExpiFectamine 293 转染试剂盒
  • 该试剂盒的设计用于转染高密度悬浮细胞培养物,具有配套的转染增强剂,可提高转染性能和蛋白表达
  • 蛋白产量比其他用于高密度 293 细胞培养物的转染试剂高 2~10 倍
  • 提供可靠且可重现的转染结果
  • 对于小于 1 mL 到大于 10 L 的培养物体积,可以扩大转染范围,同时保持等效体积蛋白质产量
ExpiFectamine CHO 转染试剂盒
  • 该试剂盒的设计用于转染高密度悬浮 CHO 细胞,具有配套的转染增强剂和培养层,可提高转染性能和蛋白表达
  • 在高密度 Gibco ExpiCHO 细胞培养中达到 3 克/升的蛋白质产量
  • 提供可靠且可重现的转染结果
  • 对于小于 1 mL 到大于 10 L 的培养物体积,可以扩大转染范围,同时保持等效体积蛋白质产量
FreeStyle MAX 转染试剂
  • 经过优化可用于瞬时转染 CHO 悬浮细胞,也可用于 HEK-293 细胞
  • 该试剂用于蛋白质产量为毫克级的大规模瞬时蛋白质生产
Lipofectamine 2000 CD 转染试剂
  • 与无动物源性认证的 Invitrogen Lipofectamine 2000 性能相同(“CD”=化学定义)
Lipofectamine 转染试剂
  • 适合质粒 DNA 转染的第一代试剂
  • 在大多数情况下,Lipofectamine 2000 具有比 Invitrogen Lipofectamine 转染试剂更好的性能
Oligofectamine 转染试剂
  • 转染反义寡核苷酸
Optifect 转染试剂
  • 该试剂用途广泛,其设计用于低汇合度应用(<转染时的汇合率为 70%)
  • 适用于对转染试剂敏感的细胞系
会见 Lipofectamine 转染产品创造者
研发转染见解
高阶资深科学家 Xavier de Mollerat du Jeu 就实现成功转染的转染研究方案和关键因素发表了看法,这些关键因素改进了 Lipofectamine 转染试剂的实验方案。
选择性抗生素
除了我们提供的大量转染试剂外,您还可以了解 Gibco 选择性抗生素,该抗生素可为您的转染实验提供独特的解决方案,包括双重选择和细胞系快速建立。
leaf icon Sustainable packaging
Packaging must protect the product inside—but that doesn’t have to mean sacrificing sustainability. Lipofectamine products are shipped at ambient temperature, diverting 24,000 ft3 of Expanded Polystyrene (EPS) coolers from landfills annually. We reduce the carbon footprint from packaging and shipping these products by 80 tons (CO2 equivalents).
Learn more about sustainable solutions
Download the green fact sheet
相关资源
我们的 Lipofectamine 试剂特异性方案针对多种细胞类型在效率、活率和可重复性方面进行了优化。搜索该数据库,找到满足您实验需求的方案和参考文献。按细胞类型、递送物质和选择的产品进行筛选,可以轻松找到您需要的答案。
了解转染方案和引文
更多信息
转染常见问题
搜索各种“转染常见问题”合集,查找您需要的答案。输入转染问题的关键词,查看精心挑选及定期更新的答案合集。