protein-crosslinking_230
架橋は、2 つ以上の分子を共有結合により化学的に結合するプロセスです。架橋試薬は、タンパク質または他の分子上の一級アミンやスルフヒドリルなどの特定の官能基に対して反応性がある末端を有します。タンパク質やペプチドの化学基は、その利用可能性により、結合や架橋メソッドを使用する研究のターゲットとなります。
架橋剤は、近隣タンパク質の関係、およびリガンド- 受容体相互作用の特定に使用されます。ホモ官能性でアミン反応性の NHS エステルまたはイミド酸エステルと、ヘテロ官能性でアミン反応性の光活性化フェニルアジドは、これらのアプリケーションにもっとも一般的に用いられている架橋剤です。 
また、架橋剤は核酸、医薬品、固体表面の修飾に一般的に使用されます。同じ化学的性質は、アミノ酸や核酸の表面修飾や標識に適用されます。この分野の化学はバイオコンジュゲーションとして知られ、生体分子の架橋、固定化、表面修飾、および標識化を含みます。
よく利用されている製品
Sulfo1
Disuccinimidyl2
Dithiobis3
注目のタンパク質架橋カテゴリー
一級アミンの選択的コンジュゲーションのための NHS エステルおよびイミドエステル反応基に基づいたホモ二官能性アミン特異的タンパク質架橋試薬で、ショート、ロング、切断可能、不可逆的、透過性膜、および多様な細胞表面で利用可能です。
共有結合架橋のコンジュゲーションと形成のための、マレイミドおよびヒドラジド反応基に基づいた架橋試薬 
タンパク質とペプチドチオール(還元システイン)の選択的共有結合のためのマレイミドまたはピリジルジチオール反応基に基づくホモ二官能性スルフヒドリル特異的架橋試薬は、安定なチオエーテル結合を形成します。 
Aryl azide、diazirine、および他の光反応性(光活性)化学的ヘテロ二官能性架橋試薬は、二段階の活性化を介して、受容体-リガンド相互作用複合体に関与するタンパク質、核酸、および他の分子構造を結合させます。
タンパク質および他の分子の一級アミン(リジン)基とスルフヒドリル(システイン)基の結合に対するヘテロ二官能性タンパク質架橋試薬です。スペ-サーアームの長さや種類を変えて利用できます。
化学選択的ライゲーションは、結合試薬の相互に特異的な対の使用を指します。それらはほとんどの場合、in vivo 代謝標識に用いられます。 
細胞表面または細胞内のタンパク質をターゲットにしたり、異なるダウンストリーム分析方法に対応するためのさまざまな種類の in vivo 架橋試薬をご確認ください。
一級アミン(リジン、N 末端)にカルボキシル基(グルタミン酸塩、アスパラギン酸塩、C 末端)を結合させるためのカルボジイミド架橋試薬、DCC および EDCEDAC)と、アミン結合のためのカルボキシレートの安定な活性化を行う N-ヒドロキシスクシンイミド(NHS)があります。