48ab - Appl/Samples/Products/Resources/Contact
倍率を50ミクロンとした、ニッケル、銅、亜鉛粒子を示すChemiSEM画像(Thermo Scientific ChemiSEMアプリケーションの適用前と適用後)
倍率を50ミクロンとした、ニッケル、銅、亜鉛粒子を示すChemiSEM画像
(Thermo Scientific ChemiSEMアプリケーションの適用前と適用後)
EDS分析
EDS(EDX)分析(エネルギー分散型X線分光法)は、微細組織の組成情報を明らかにできる強力な技術です。EDSは走査電子顕微鏡(SEM)と組み合わせることで、試料上の収束した電子線が走査した箇所から放出される特性X線を用いて組成情報を取得できます。この技術により検出できる元素の範囲は、周期律表のほぼすべてに及びます。EDSが提供するデータは、プロセス、および品質の管理から故障解析、基礎研究に至るまで、幅広いアプリケーションに不可欠です。そのため、ほぼすべてのSEMにEDSシステムが装備されています。
ChemiSEMテクノロジーを用いたSEM EDS分析
Thermo Scientific ChemiSEMテクノロジーは、使いやすさ、利便性、および分析速度を飛躍的に向上させます。最新の元素分析と電子画像をリアルタイムで統合します。1つのソフトウェアインターフェイスで、以下を実現できます。
  • 任意の電子検出器からサンプル画像を表示する
  • サンプル表面のさまざまな化学組成を持つエリアを見る
  • ワンクリックで、ポイントやエリアの組成分析を表示する
  • サンプル全体の組成の変化をグラフ化する
  • サンプル全体の元素や相の分布に関するマップを作成する
ChemiSEMテクノロジーはEDS分析に革命をもたらし、元素情報をより迅速かつ簡単に提供します。SEMのユーザーインターフェースに完全に統合されているため、元素情報がライブ画像でカラー表示されます。ChemiSEMテクノロジーは、ライブ定量分析結果と数十年にわたる当社のEDS分析の専門知識を基に構築されており、信頼性の高い結果を保証します。ChemiSEMテクノロジーは常にオンになっており、結果取得までの時間が大幅に短縮されるだけではありません。以前は見落とされていたであろう特徴も表示し、より完全な情報やより信頼できる情報を提供します。
ChemiSEMテクノロジーを用いたSEM EDS分析のメリット
データ取得までの時間を短縮
ChemiSEMテクノロジーは、機械学習や超高速シグナル処理、最も厳しいSEM EDSに基づく新しいデータセグメンテーションアプローチを組み合わせています。つまり、ChemiSEMテクノロジーにより、従来の手法の2~4倍の速さで元素情報を取得できるということです。
高い信頼性
ChemiSEMテクノロジーは、数十年におよぶ専門知識の蓄積であり、非常幅広い操作条件で正確な定性および定量分析を実現します。
情報の完全性
ChemiSEMテクノロジーでは最大限に包括的なマイクロスケールでの元素組成が得られます。即座にカラーで結果が得られるため、全体像を確認して、他の分析方法では見落としがちな欠陥や不均一性を発見できます。
常時オン
カラーイメージングと元素分析の統合により、研究者は試料ごとにSEMイメージングからEDS分析に移行する必要がなくなり、カラー画像取得のための時間を削減できます。
操作性
より広範なユーザーベース - 操作性に優れ、カラー情報の即時取得が可能なChemiSEMテクノロジーを利用することで、誰でも元素情報にアクセスできます。さまざまなユーザーが使用するラボの環境において、設備を使用できる科学者やエンジニアの数を容易に増やすことができます。
ChemiSEM技術は常時オンになっており、あらゆるユーザーが元素データを取得できます。これまで以上に完全な情報を取得できます。以下の動画で、EDSとSEMの同時分析の有用性の例をいくつかご覧ください。
あっという間に元素情報を取得
これは30 mm2 EDS検出器を装備したThermo Scientific Prisma E SEMで撮影した動画です。ChemiSEMテクノロジーによる高速取得を始め、組成の自動同定(AutoID)および解析対象の元素選択が簡単にできることを実証しています。
見落とされがちなコントラストを強調
ChemiSEMは常時オンのテクノロジーであるため、元素情報が必要な際にアプリケーションを切り替える必要はなく、結果はSEMユーザーインターフェースの画面上にライブ表示されます。この動画では、いくつかの分析法による元素情報(ポイントおよびエリア)を取り上げています。
信頼できるEDS情報
信頼性のない元素情報は役に立ちません。この動画では、ChemiSEMテクノロジーによりX線ピークのオーバーラップとデコンボリューションがどのように処理されるかが示されており、ライブのカラーイメージングであっても関連する元素情報が正しく取得されることが確認できます。
リソース
オンデマンドのe-learningでは、以下のことができます:
  • ChemiSEMを使用することで、より完全な試料情報確認が可能になり、欠陥を含む重要な構造情報を見逃さずに検出する方法をご覧いただけます。
  • 常時オンのカラーイメージングと元素分析の統合により、カラー画像の生成時間がどれだけ削減できるかを解説しています。
  • ChemiSEMテクノロジーを使用することにより、従来の手法の2~4倍の速さで元素情報を取得できることをご確認ください。
Webセミナーを見る
当社のeBook、「産業界におけるSEMおよびEDS分析」をダウンロードして、詳細をご覧ください:
  • SEMおよびEDS分析の統合アプリケーションが、産業用途向けの詳細な材料解析をどのようにサポートするかをご覧になれます
  • 当社独自のThermo Scientific ChemiSEM技術は、これら2つの技術を1つの迅速で使いやすいパッケージに統合したものであり、初心者でも専門家でも利用しやすく、価値のあるものとなっています
ダウンロード
オンデマンドのe-learningでは、以下のことができます:
  • ChemiSEMを使用することで、より完全な試料情報確認が可能になり、欠陥を含む重要な構造情報を見逃さずに検出する方法をご覧いただけます。
  • 常時オンのカラーイメージングと元素分析の統合により、カラー画像の生成時間がどれだけ削減できるかを解説しています。
  • ChemiSEMテクノロジーを使用することにより、従来の手法の2~4倍の速さで元素情報を取得できることをご確認ください。
Webセミナーを見る
当社のeBook、「産業界におけるSEMおよびEDS分析」をダウンロードして、詳細をご覧ください:
  • SEMおよびEDS分析の統合アプリケーションが、産業用途向けの詳細な材料解析をどのようにサポートするかをご覧になれます
  • 当社独自のThermo Scientific ChemiSEM技術は、これら2つの技術を1つの迅速で使いやすいパッケージに統合したものであり、初心者でも専門家でも利用しやすく、価値のあるものとなっています
ダウンロード
応用例
電子顕微鏡を使用した品質管理と不良解析
品質管理と不良解析
近年の産業では、品質管理と品質保証が不可欠です。私たちは、欠陥をマルチスケールかつ多モードで分析可能なEMおよび分光ツールを提供しており、これらにより得られる信頼性の高い十分な情報によりプロセス制御および改善のための決定が可能となります。
Fundamental Materials Research_R&D_Thumb_274x180_144DPI
基礎材料研究
新材料開発では、その物理的および化学的特性を最大化するために、より小さなスケールでの研究がなされています。電子顕微鏡は、マイクロスケールからナノスケールのさまざまな材料特性について重要な情報を研究者に提供します。
サンプル
電池の研究
SEM、TEM、microCT、ラマン分光、XPS、および3次元データの可視化と解析により、マルチスケールの情報を得られます。これは電池の開発に大きく貢献します。どうやってもっと優れた電池を開発するための構造情報および組成情報を提供するかをご覧ください。
詳細はこちら ›
高分子材料の研究
高分子材料の微細構造によって、材料のバルク特性と性能が決まります。電子顕微鏡法により、R&Dおよび品質管理のアプリケーションにおける、ポリマーの形態および組成の包括的なマイクロスケール分析が可能になります。
詳細はこちら ›
金属材料の研究
金属材料を効果的に生産するには、介在物および析出物を正確にコントロールする必要があります。当社の自動化ソリューションを利用することで、ナノ粒子の計数、EDS元素分析、TEM試料作製など、金属分析に不可欠なさまざまなタスクを実行できます。
詳細はこちら ›
法医学
法医学捜査の一環として、電子顕微鏡で取得した犯罪現場の微量の証拠物の分析データとその比較を利用できます。適合する試料には、ガラスおよび塗料片、工具痕跡、薬物、爆発物、およびGSR(ガンショット残渣物)があります。
詳細はこちら ›
石油およびガス
石油およびガスの需要が続く中で、炭化水素を効率的かつ効果的に抽出する必要があります。サーモフィッシャーサイエンティフィックは、さまざまな石油科学アプリケーションに対応する、幅広い顕微鏡および分光法ソリューションを提供しています。
詳細はこちら ›
地質学研究
地球科学は、岩石試料内の構造特徴の正確なマルチスケール観察に頼っています。SEM-EDSを自動化ソフトウェアと組み合わせることで、岩石学および鉱物学の研究におけるテクスチャおよび鉱物組成の直接的かつ大規模な分析が可能になります。
詳細はこちら ›
自動車用材料の試験
現代の自動車部品のすべては、安全性、効率性、性能を考慮して設計されています。電子顕微鏡と分光法を用いた自動車材料の詳細な解析は、重要なプロセスの決定、製品の改善、および新材料開発に必要な情報を提供します。
詳細はこちら ›
繊維およびフィルター
合成繊維の直径、形態、密度は、フィルターの寿命と機能性を決定する重要なパラメーターです。走査電子顕微鏡法(SEM)は、これらの特徴を迅速かつ容易に調査するための理想的な手法です。
詳細はこちら ›
製品
Style Sheet for Instrument Cards Origin
Axia ChemiSEM
  • ライブ定量元素マッピング
  • 高品質SEMイメージング
  • 初心者でも使用できる柔軟性と使いやすさ
  • 容易なメンテナンス
Prisma E SEM
  • 優れた画質を備えたエントリーレベルのSEM
  • 複数の試料を簡単かつ迅速にロードおよびナビゲーションできます
  • 専用の真空モードにより、幅広いタイプの材料に対応
Quattro ESEM
  • 独自の環境機能(ESEM)を備えた超多用途の高分解能FEG SEM
  • 全操作モードのSEとBSE信号の同時取り込みによって、試料からすべての情報を獲得します
Apreo 2 SEM
  • ナノメートルまたはサブナノメートルの分解能を備えたオールラウンドな高性能SEM
  • 高感度なテレビ品質の画像コントラストを実現するインカラムT1反射電子検出器
  • 長い作動距離(10 mm)で優れた性能を発揮