48ab - 应用/样品/产品/资源/联系人
阴极发光
阴极发光 (CL) 是材料在电子轰击时发射可见光的特征性光子的过程(例如电子显微镜中放射源产生的光子)。地质学、光电子能谱、故障分析、陶瓷、玻璃和其他许多领域的研究人员将 CL(防护等级)检测用作一种独特方法来突出使用传统电子或 X 射线成像技术无法看到的样品特性。通过将 CL 数据与拓扑、晶体学和元素信息建立关联,可以更好地了解光子特性、成分、材料质量或样品历史。
CL 检测器
Thermo Scientific SEMDualBeam 产品系列拥有多种第三方 CL 配件。这些配件通常专用于光谱 CL(防护等级)检测,即采集图像所有像素的全光谱信息(也称为高光谱成像)。虽然这提供了大量信息,但大多数 CL 解决方案仍存在对准和易用性问题、工作距离和视野的限制、和/或无法同时检测 X 射线/背散射电子信号。
Thermo Scientific RGB 阴极发光检测器提供真彩色 CL 成像,无需任何上述限制、而且已集成到仪器用户界面中。它采用平滑设计,可在样品和最终透镜之间滑动,非常类似于可伸缩背散射检测器。与传统的基于镜面的解决方案不同,大检测器区域无需进行任何光学对齐、并且不会限制视野。此外,可同时检测二级电子 (SE)、背散射电子 (BSE) 或 X 射线,从而可在电子束的单次扫描中关联 SE、BSE 和能量色散型 X 射线光谱 (EDS) 与 CL 数据。
RGB 阴极发光检测器集成到显微镜的用户界面中、可在扫描光束时尽快提供彩色图像。这使得检测器成为需要 CL 数据和无忧运行的多用户实验室的独特资产。
Style Sheet for Komodo Tabs
相关资源
用于将 H2 样式更改为具有 em-h2-header 类 p 的样式表
应用
使用电子显微镜进行质量控制和故障分析
质量控制和故障分析
质量控制和保证对于现代工业至关重要。我们提供一系列用于缺陷多尺度和多模式分析的 EM电子显微镜和光谱工具,使您可以为过程控制和改进做出可靠、明智的决策。
使用电镜进行基础材料研究
基础材料研究
越来越小的规模研究新型材料,以最大限度地控制其物理和化学特性。电子显微镜为研究人员提供了对微米到纳米级各种材料特性的重要见解。
样品
地质研究
地质科学依赖于对岩石样品中的特点进行一致、准确的多尺度分析观察。SEM-EDS结合自动化软件,可对岩石学和矿物学研究的纹理和矿物成分进行直接的大规模分析。
了解更多 ›
石油和天然气
随着对石油和天然气的持续需求,人们一直需要高效、有效地提取烃类。赛默飞世尔科技为各种石油科学应用提供了一系列显微镜和光谱分析解决方案。
了解更多 ›
汽车材料测试
现代车辆中的每一个部件都是为了安全、效率和性能而设计的。使用电镜和光谱学详细表征汽车材料,可提供关键的工艺决策、产品改进和新材料。
了解更多 ›
产品
仪器卡片原件样式表
Helios Hydra DualBeam
  • 4 个快速切换离子种类(Xe、Ar、O、N),用于对种类最丰富的材料进行优化 PFIB 处理
  • Ga-free TEM 样品制备
  • 极高分辨率 SEM 成像
Helios 5 DualBeam
  • 全自动、高质量、超薄 TEM 样品制备
  • 高通量、高分辨率的亚表面和 3D 表征
  • 快速纳米原型设计能力
Helios 5 PFIB DualBeam
  • 无镓 STEM 和 TEM 样品制备
  • 多模式亚表面和 3D 信息
  • 新一代 2.5 μA 氙气电浆 FIB 色谱柱
Scios 2 DualBeam
  • 完全支持磁性及不导电样品
  • 高通量亚表面和 3D 表征
  • 先进的易用性和自动化功能
Axia ChemiSEM
  • 现场定量元素绘图
  • 高保真扫描电子显微成像
  • 灵活易用,对新用户亦然
  • 易于维护
Apreo 2 SEM
  • 高性能 SEM、适用于纳米或纳米以下的所有圆分辨率
  • 用于敏感电视率材料对比度的列内 T1 反向散射检测器
  • 长工作距离 (10 mm) 下性能出色
PRISMA E SEM
  • 入门级 SEM 具有出色的图像质量
  • 轻松、快速地加载和导航多个样品
  • 由于专用真空模式、兼容多种材料
Verios 5 XHR SEM
  • 在 1 keV - 30 keV 全能量范围内可实现亚纳米分辨率的单色化 SEM
  • 可轻松访问低至 20 eV 的射束降落能量
  • 优良的稳定性、压电陶瓷样品台作为标准配置
Quattro ESEM
  • 超高通用性高分辨率 FEG SEM 、具有独特的环境能力( ESEM )
  • 在各种操作模式下均可通过同时进行 SE 和 BSE 成像观察所有样品的所有信息
Maps 软件
  • 获得大面积的高分辨率图像
  • 轻松发现感兴趣区
  • 自动化图像采集过程
  • 关联不同来源的数据