本方案适用于磁性分离人单核细胞 (MNC) 中的 CD4+CD25+ 调节性 T 细胞。CD4+CD25- 细胞部分可在下游的抑制试验中用作效应细胞。提供的方案描述了从 1 x 108 个 MNC 中磁性标记和分离细胞的步骤。第一步,使用抗体混合物人 CD4 标记非 CD4+ MNC。第二步,添加 Depletion MyOne Dynabeads® 以去除非 CD4+ MNC。第三步,向 CD4+ T 细胞中加入 Dynabeads® CD25 以捕获 CD4+CD25+ T 细胞。最后一步,去除细胞中的 Dynabeads® CD25。
下游应用
分离的细胞可直接用于任何下游应用,包括流式细胞分析和细胞扩增方案。
所需的其他材料
不包含但执行整个方案需要的材料:
- 分离缓冲液:添加了 0.1% BSA 和 2mM EDTA 且不含 Ca2+ 和 Mg2+ 的磷酸盐缓冲盐水 (PBS),例如Gibco 货号14190-094(有关更多信息,请参阅技术建议)。
- 胎牛血清 (FBS)
- 培养基:含 1% FBS 的 RPMI 或等效产品
- 兼具倾斜和旋转功能的混合器。
- 磁铁。
- 流式细胞分析抗体试剂(可选)。推荐产品和方案。
重要提示
- 使用可以倾斜和旋转试管的混合器,确保 Dynabeads® 不会沉淀在管底。
- 本产品不可与 Dynal® MPC-1 磁铁(货号 120.01D)配合使用
- 切勿使用少于推荐体积的 Dynabeads®。
- 请小心遵循推荐的移液体积和孵育时间。
- 移液时,避免出现气泡。
- 使用荧光偶联一抗进行流式细胞分析。避免使用对小鼠抗体具有特异性的二抗进行流式细胞分析染色。
CD4+ T 细胞群中约有 3-10% 的细胞表达 CD25 抗原。此试剂盒可分离表达细胞内转录因子 FOXP3 的高纯度 CD4+ CD25+ 调节性 T 细胞。本方案描述了使用 Dynabeads® 调节性 CD4+CD25+ T 细胞试剂盒从 1x108 个人单核细胞 (MNC) 中磁性标记和分离 CD4+CD25+ 调节性 T 细胞的步骤。
制备
- 按标准程序分离抗凝外周血或富含白细胞的血沉棕黄层中的 MNC(有关更多信息,请参阅技术建议)。
- 制备分离缓冲液和含 1% FBS 的 RPMI。
分离程序
当处理的细胞少于 1 x 108 个时,请使用以下所示的体积。处理更多细胞时,请相应增加所有试剂体积和总体积。
- 在 500 μL 分离缓冲液中重悬 1 x 108 个 MNC 并加入 200 μL FBS 和 200 μL 抗体混合物人 CD4。混合均匀并在 2-8°C 下孵育20分钟。
- 加入 10 mL 低温分离缓冲液来洗涤细胞,然后以 350 x g 的速度离心8分钟。
- 去除并丢弃上清液。
- 向细胞团块中加入 2 mL 低温分离缓冲液并重悬。
- 加入 1 mL 重悬后的 Depletion MyOne Dynabeads® 并混合均匀。在室温下,以滚动、倾斜的方式孵育15分钟。
- 使用窄口移液器(如 1000 μL 移液器吸头或 5 mL 血清移液器)用力吹打5次来重悬微珠结合细胞。
- 加入 3 mL 分离缓冲液。
- 将试管放入磁铁3分钟。
- 将含有无微珠 CD4+ T 细胞的上清液转移到新试管中。
- 使用装有上清液的试管重复第 8-9 步,以去除残留的 Depletion MyOne Dynabeads®。
- 以 350 x g 的速度离心处理细胞8分钟,然后在分离缓冲液中将细胞重悬至 1.5 x 107 个细胞/mL 的浓度。
- 每 1.5 x 107 个 CD4+ 细胞加入 200 μL Dynabeads® CD25。
- 混合均匀并在 2-8°C 下以滚动、倾斜的方式孵育25分钟。
- 将试管放入磁铁至少1分钟。小心去除含有 CD4+CD25-(效应)细胞的上清液。
- 从磁铁中取出试管,通过轻轻摇晃试管而非吹打细胞的方式在 5 mL 分离缓冲液中小心地重悬微珠结合细胞。
- 将试管放入磁铁至少1分钟。去除并丢弃上清液。
- 在 5 mL 分离缓冲液中小心地重悬细胞并轻轻摇晃试管,借此再洗涤一次。
- 将试管放入磁铁至少1分钟。去除并丢弃上清液。
- 在 500 μL 含 1% FBS 的 RPMI 中重悬微珠结合细胞
- 加入 80 μL DETACHaBEAD,在室温下孵育45分钟,同时倾斜和旋转试管。
- 将试管放入磁铁至少1分钟。将含有 CD4+CD25+ 细胞的上清液小心地移到新试管中。
- 在 1 mL 含 1% FBS 的 RPMI 中洗涤 Dynabeads® CD25 两次以获得残留细胞,并在磁性分离后收集上清液。
- 加入 10 mL 含 1% FBS 的 RPMI 来洗涤细胞,然后以 350 x g 的速度离心8分钟。执行此洗涤步骤两次。
- 丢弃上清液并在首选细胞培养基中重悬细胞。了解更多信息
分离缓冲液
添加了 0.1% BSA 和 2 mM EDTA 的 Gibco PBS(磷酸盐缓冲盐水)(货号 14190-094)。
如果您愿意,可以使用含 2% 胎牛血清和 1 mM EDTA 的 PBS。
从血沉棕黄层制备 MNC
这种方法得到的血小板数量较低,因此建议与 Dynabeads® 调节性 CD4+CD25+ T 细胞试剂盒配合使用。
- 在 18-25°C 下,使用含 0.1% BSA + 0.6% 柠檬酸钠或 2 mM EDTA 的 PBS 将 10-18 mL 血沉棕黄层稀释至总体积为 35 mL。
- 在 15 mL Lymphoprep™ 上添加稀释后的血沉棕黄层。
- 在 20°C 下,以 160 x g 的速度离心20分钟。在不使用制动器的情况下让其减速。
- 移除 20 mL 上清液以去除血小板。
- 在 20°C 下,以 350 x g 的速度离心20分钟。在不使用制动器的情况下让其减速。
- 从血浆/Lymphoprep 分界面回收 MNC 并将细胞转移至 50 mL 试管中。
- 在 2-8°C 下,使用含 0.1% BSA 的 PBS 通过以 400 x g 的速度离心8分钟的方式洗涤 MNC 一次。
- 在 2-8°C 下,使用含 0.1% BSA 的 PBS 通过以 225 x g 的速度离心8分钟的方式洗涤 MNC 两次,然后以 2 x 108 个 MNC/mL 的浓度在分离缓冲液中重悬 MNC。
如果起始样本并非血沉棕黄层,请参阅推荐的 MNC 制备程序。如需更多技术信息,请联系 Invitrogen Dynal®(请参阅详细联系信息)。
Invitrogen Dynal® AS 符合质量体系标准 ISO 9001:2000 和 ISO 13485:2003。
材料描述
Depletion MyOne Dynabeads® 是均匀的超顺磁性聚苯乙烯微珠(直径 1 μm)。Dynabeads® CD25 是均匀的超顺磁性聚苯乙烯微珠(直径 4.5 μm)。抗体混合物人 CD4 含有小鼠 IgG 抗体 CD14、CD16(对 CD16a 和 CD16b 具有特异性)、CD56、CDw123、CD36、CD8、CD19 和血型糖蛋白 A。以含有 0.02% 叠氮化钠 (NaN3) 的 PBS 的形式提供。
储存/稳定性
如在未开封的情况下储存于 2-8°C 下,在标签上注明的失效日期前,本产品可一直保持稳定。请在 2-8°C 下储存已开封的小瓶并避免细菌污染。在储存期间和所有操作步骤中,始终让 Dynabeads® 处于悬浮液中,因为干燥会导致性能降低。使用前,请充分重悬。
警告和限制
本产品仅用于研究目的。除非另有说明,否则不得用于任何动物或人的治疗或诊断。请遵循适当的实验室指南。本产品含有 0.02% 叠氮化钠(作为防腐剂,具有细胞毒性)。
不要用嘴吹打!
叠氮化钠可与铅和铜管发生反应,形成极易爆炸的金属叠氮化物。通过管道排放进行处置时,请用大量水冲洗,以防止叠氮化物积聚。分析证书 (CoA) 可应要求提供。材料安全数据表 (MSDS) 可在 获得。
113.63D.indd 版本004 2008年5月5日