介绍
使用 Dynabeads CD4 直接分离或去除全血、血沉棕黄层或 MNC 中的人 CD4+ T 细胞。为了快速得出一致的蛋白或基因表达分析结果,在 CD4+ T 细胞仍附着到微珠时进行裂解,并直接处理以用于进一步分子分析。对于基于细胞的下游应用(需要无微珠 CD4+ 细胞),Invitrogen Dynal 建议使用 Dynabeads FlowComp™ 人 CD4 试剂盒(货号 113.61D)。
分离原理
Dynabeads 与试管中的细胞样本混合。Dynabeads 将在短暂的孵育过程中结合靶细胞,然后用磁铁分离微珠结合细胞。
  • 阳性分离 – 丢弃上清液并将微珠结合细胞用于下游分子应用。
  • 去除 – 丢弃 微珠结合 细胞并将剩余的未接触细胞用于任何应用。
材料描述
Dynabeads CD4 是均匀的超顺磁性聚苯乙烯微珠(直径 4.5 μm),包被了对人细胞上的 CD4 膜抗原具有特异性的单克隆一抗。CD4 一抗通过人 IgG4 抗小鼠 IgG 二抗与 Dynabeads 偶联。人单克隆抗体的来源不含人免疫缺陷病毒 (HIV)、乙肝病毒 (HBV) 以及丙肝病毒 (HCV)。
提供的材料
  • 5 mL Dynabeads CD4。  以 pH 7.4、含 0.1% 牛血清白蛋白 (BSA) 和 0.02% 叠氮化钠 (NaN3) 的磷酸盐缓冲盐水 (PBS) 的形式提供,浓度为 4 x 108 个微珠/mL。
  • 本产品将处理多达 2 x 109 个细胞。
所需的其他材料
重要提示:
  • BSA 可用人血清白蛋白 (HSA) 或胎牛血清 (FCS) 代替。
  • EDTA 可用柠檬酸钠代替。
  • 不建议使用含 Ca2+ 或 Mg2+ 的 PBS。
方案
Dynabeads 洗涤程序
使用前,应先洗涤 Dynabeads。
  1. 在小瓶中重悬 Dynabeads。
  2. 将所需体积的 Dynabeads 转移至试管中。
  3. 加入相同体积或至少 1 mL 的缓冲液1并混合。
  4. 将试管放入磁铁1分钟并丢弃上清液。
  5. 从磁铁中取出试管,在体积与 Dynabeads 初始体积(第2步)相同的缓冲液1中重悬洗过的 Dynabeads。
样本制备
可直接分离任何样本(如全血、骨髓、MNC 或组织消化物)中的细胞。
有关推荐的样本制备程序,请访问泛小鼠 IgG - 去除或阳性分离不同物种的细胞并点击我们的快速链接。 
全血和血沉棕黄层
大多数去除和阳性分离都可使用全血和血沉棕黄层作为起始样本。血沉棕黄层的浓度是全血的 8-10 倍(就白细胞数量而言)。对于本产品,您必须
洗涤血液/血沉棕黄层以去除造成干扰的可溶性因子。
  1. 在缓冲液1中稀释全血或血沉棕黄层 (1+2)。
  2. 在 2-8°C 下以 600 x g 的速度离心10分钟。
  3. 丢弃血浆部分/上层。在缓冲液1中,分别将血液和血沉棕黄层重悬至原始体积和原始体积的两倍,然后再加入微珠。
细胞分离的关键步骤
  • 使用可以倾斜和旋转试管的混合器,确保 Dynabeads 不会沉淀在管底。
  • 孵育 Dynabeads 和细胞时,孵育温度必须介于 2-8°C 之间,以减少吞噬活性和其他代谢过程。
  • 对于每 mL 细胞样本,切勿使用少于 25 μL (1 x 107) Dynabeads,每个靶细胞应至少对应4个 Dynabeads。
表1:每 107 个细胞添加的 Dynabeads 体积。可以根据需要增加体积。
 阳性分离去除
样本体积 -
  • 1 x 107 个 MNC/mL
  • 洗涤后的全血
  • 洗涤后的血沉棕黄层
1 mL
1 mL
Dynabeads 体积25 μL50 μL
每份产品处理的
细胞总数
2 x 109 个细胞
1 x 109 个细胞
去除或阳性分离 CD4+ T 细胞
  1. 根据表1将适当体积的 Dynabeads 加入制备的样本中。
  2. 在 2-8°C 下孵育20分钟(阳性分离)或30分钟(去除),同时轻轻倾斜和旋转试管。
  3. 将试管放入磁铁2分钟。
  4. 如需去除,将上清液转移至新试管中,待进一步使用。
  5. 如需阳性分离,丢弃上清液并洗涤微珠结合细胞3次(洗涤方法:在缓冲液1中重悬至原样本体积),然后使用磁铁分离1分钟。在各洗涤步骤中,切勿使用少于 1 mL 缓冲液1。对于分子研究,在细胞仍附着到微珠时进行裂解,并将上清液转移至新试管中以进行蛋白或基因表达分析。
基本信息
Invitrogen Dynal AS 符合质量体系标准 ISO 9001:2000 和 ISO 13485:2003。
储存/稳定性
如在未开封的情况下储存于 2-8°C 下,在标签上注明的失效日期前,本产品可一直保持稳定。请在 2-8°C 下储存已开封的小瓶并避免细菌污染。在储存期间和所有操作步骤中,始终让 Dynabeads 处于悬浮液中,因为干燥会导致性能降低。使用前,请充分重悬。
警告和限制
本产品仅用于研究目的。除非另有说明,否则不得用于任何动物或人的治疗或诊断。请遵循适当的实验室指南。本产品含有 0.02% 叠氮化钠(作为防腐剂,具有细胞毒性)。
不要用嘴吹打!
叠氮化钠可与铅和铜管发生反应,形成极易爆炸的金属叠氮化物。通过管道排放进行处置时,请用大量水冲洗,以防止叠氮化物积聚。分析证书 (CoA) 可应要求提供。材料安全数据表 (MSDS) 可在 获得。
参考文献
  1. Roscic-Mrkic B et al (2003) RANTES (CCL5) uses the proteoglycan CD44 as an auxiliary receptor to mediate cellular activation signals and HIV-1 enhancement.Blood 102: 1169-1177.
  2. Peng Koh K et al (2004) T cell-mediated vascular dysfunction of human allografts results from IFN-g dysregulation of NO synthase.J. Clin.Investigation.114:846-856.
  3. Dai KZ et al (2004) Transcriptional activation of the SH2D2A gene is dependent on a cyclic adenosine 5’- monophosphate-responsive element in the proximal SH2D2A promoter.J. Immunol.172: 6144-6151.
111.45D.indd   版本003    2008年5月5日
仅供科研使用,不可用于诊断目的。