Search Thermo Fisher Scientific
本方案适用于人 T 细胞的生理活化,如 CD4+ T 细胞、CD8+ T 细胞、多克隆 T 细胞或抗原特异性 T 细胞
下游应用
活化后不久便可分析活化的 T 细胞(以进行转染/转导或研究,如 TCR 信号传递、蛋白质组学或基因表达)。可以让 T 细胞保持培养状态以分化成辅助性 T 细胞亚群(参考文献1、2、3),也可以进行 T 细胞增殖或多克隆/Ag 特异性 T 细胞扩增(参考文献4、5)。
所需的其他材料
重要提示
使用本产品可轻松实现人 T 细胞的生理活化,无需制备抗原呈递细胞 (APC) 或抗原。
制备
Dynabeads™ 洗涤程序
使用前,应先洗涤 Dynabeads™。
人 T 细胞活化
人 T 细胞扩增
重新刺激
出现耗竭迹象的细胞培养物(通常在扩增的第 7-10 天)可通过加入新鲜的 Dynabeads™ 人 T 活化剂 CD3/CD28 和 rIL-2 来重新刺激几次。反复重新刺激后,CD8+ T 细胞仍具有细胞毒性。在观察到细胞缩小及增殖速率下降时,通常需要重新刺激。有关重新刺激的指南见表2,不过我们建议您针对特定应用进行优化。请勿使用过量的 Dynabeads™ 人 T 活化剂 CD3/CD28,因为每个细胞对应的 Dynabeads™ 过量可能会抑制扩增。在重新刺激前,请将细胞转移至合适的试管中,借此去除用过的 Dynabeads™。将试管放在磁铁上 1-2 分钟,直至 Dynabeads™ 已移动到试管的侧面。将含有细胞的上清液转移到新试管中。
按以下说明继续操作。
表1:在含 30 U/mL rIL-2 的培养基中微珠与细胞比 = 1:1 的推荐体积。
8 x 104 个 T 细胞 | 1 x 106 个 T 细胞 | 50 x 106 个 T 细胞 | |
培养板/瓶的类型 | 96孔组织培养板中的每个孔 | 24孔组织培养板中的每个孔 | 175 cm2 组织培养瓶 |
Dynabeads™ 人 T 活化剂 CD3/CD28 | 2 μL | 25 μL | 1250 μL |
rIL-2 | 30 U/mL | 30 U/mL | 30 U/mL |
接种体积(培养基) | 100-200 μL | 1-2 mL | 50-100 mL |
表2: 有关抗 CD3/CD28 扩增培养物的重新刺激指南
细胞类型 | 第一次重新刺激* | 后续重新刺激* |
CD4+(多克隆) | 8-10 天 | 间隔 8-11 天 |
CD8+(多克隆) | 7-9 天 | 间隔 7-10 天 |
T 细胞 | 7-9 天 | 间隔 10-12 天 |
* 为特定细胞设定最佳时间。请注意,这只是一般指南
由 Invitrogen Dynal AS 生产。Invitrogen Dynal AS 符合质量体系标准 ISO 9001:2000 和 ISO 13485:2003。我们的网站提供最新版包装说明书/使用说明书。如需更多技术信息,请访问我们的联系页面。
材料描述
Dynabeads 人 T 活化剂 CD3/CD28 是均匀的 4.5 μm 超顺磁性聚合物微珠,包被了抗人 T 细胞 CD3 和 CD28 细胞表面分子的单克隆抗体的优化混合物。CD3 抗体对人 CD3 的 ε 链具有特异性,该链被认为是 TCR 复合物的亚基。CD28 抗体对人 CD28 共刺激分子具有特异性,该分子是 CD80 (B7-1) 和 CD86 (B7-2) 的受体。两种抗体都是偶联相同微珠的小鼠抗人 IgG,模拟 APC 体内刺激。微珠大小和共价抗体偶联技术都是关键参数,可同时为培养的 T 细胞提供较佳的刺激信号,从而充分活化和扩增 T 细胞。
相关 Dynabeads 产品
我们为 T 细胞和 T 细胞亚群分离提供全面的 Dynabeads 产品。请访问泛小鼠 IgG - 去除或阳性分离不同物种的细胞页面。
储存和稳定性
在 2-8°C 下储存已开封的小瓶并保持无菌状态。请勿冷冻本品。在储存期间和所有操作步骤中,始终让 Dynabeads 处于悬浮液中,因为干燥会导致性能降低。使用前,请充分重悬微珠。如在未开封的情况下储存于 2-8°C 下,在标签上注明的失效日期前,本产品可一直保持稳定。
警告&限制
本产品仅用于研究目的。除非另有说明,否则不得用于任何动物或人的治疗或诊断。请遵循适当的实验室指南。分析/合规证书可应要求提供。材料安全数据表 (MSDS) 可在 获得。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。