Search Thermo Fisher Scientific
本方案适用于阳性磁性分离或去除人类样本(如单核细胞 (MNC) 或全血)中的 CD25高 T 细胞。Dynabeads® 在短暂的孵育过程中结合靶细胞,然后用磁铁分离微珠结合细胞。
去除 – 丢弃微珠结合细胞并将剩余的未接触细胞用于任何应用。
阳性分离 – 丢弃上清液并将微珠结合细胞用于下游分子应用。
本方案描述了从多达 2.5x107 个 MNC 中分离细胞的步骤。分离的细胞非常适用于下游分子检测,如蛋白和基因表达分析。
下游应用
分离的细胞可以在附着到微珠时进行裂解,并直接处理以用于进一步分子分析。有关推荐产品和方案,请访问免疫学研究指南页面。
其他要求
重要提示
每 mL 人血约含有 1x106 个 T 细胞,其中约有 5-10% 的 T 细胞会强烈表达 CD25 抗原。本方案描述了使用 Dynabeads® CD25 从 2.5x107 个人单核细胞 (MNC) 中去除或阳性分离 CD25高 T 细胞的步骤。
如要增加细胞数量,请相应调整体积。
制备
Dynabeads® 洗涤程序
使用前,应先洗涤 Dynabeads®。
去除或阳性分离 CD25+ 细胞
为了快速得出一致的蛋白或基因表达分析结果,在 CD25+ 细胞仍附着到微珠时进行裂解,并直接处理以用于进一步分子分析。如需更多技术建议,请访问泛小鼠 IgG - 去除或阳性分离不同物种的细胞。
Invitrogen Dynal® AS 符合质量体系标准 ISO 9001:2000 和 ISO 13485:2003。
储存/稳定性
如在未开封的情况下储存于 2-8°C 下,在标签上注明的失效日期前,本产品可一直保持稳定。请在 2-8°C 下储存已开封的小瓶并避免细菌污染。在储存期间和所有操作步骤中,始终让 Dynabeads® 处于悬浮液中,因为干燥会导致性能降低。使用前,请充分重悬。
警告和限制
本产品仅用于研究目的。除非另有说明,否则不得用于任何动物或人的治疗或诊断。请遵循适当的实验室指南。本产品含有 0.02% 叠氮化钠(作为防腐剂,具有细胞毒性)。
不要用嘴吹打!
叠氮化钠可与铅和铜管发生反应,形成极易爆炸的金属叠氮化物。通过管道排放进行处置时,请用大量水冲洗,以防止叠氮化物积聚。分析证书 (CoA) 可应要求提供。材料安全数据表 (MSDS) 可在 获得。
技术支持
分离缓冲液
添加了 0.1% BSA 和 2mM EDTA 的 PBS(磷酸盐缓冲盐水),例如 Gibco 货号14190-094。
如果您愿意,可以使用含 2% 胎牛血清和 1 mM EDTA 的 PBS。
从血沉棕黄层制备 MNC
这种方法得到的血小板数量较低,因此建议与 Dynabeads® 产品配合使用。
如果起始样本并非血沉棕黄层,请参阅泛小鼠 IgG - 去除或阳性分离不同物种的细胞页面,了解推荐的 MNC 制备程序。 如需更多技术信息,请联系 Invitrogen Dynal®(请参阅详细联系信息)。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。