介绍
本方案的设计目的在于使用 Dynal T4 定量试剂盒去除单核细胞后快速、轻松地定量测定人 CD4 + T 细胞。也可按照同一程序使用 Dynabeads CD8(货号 111.47D)定量测定 CD8 + T 细胞。
分离原理
使用 Dynal T4 定量试剂盒进行免疫磁性细胞分离有助于快速、直接定量测定 ACD 或 EDTA 抗凝血液样本中的 CD4 + T 细胞。细胞分离在室温 (RT) 下进行,需要30分钟,包含三个步骤:
1.去除单核细胞
相当多的人单核细胞会表达低水平 CD4 抗原 (1, 2)。因此,Dynabeads CD4 可能结合 CD4 + 单核细胞,从而产生 CD4 + T 细胞计数偏高的假象。为防止这一情况,请使用 Dynabeads CD14 在10分钟内高效去除血液样本中的单核细胞。
2.分离 CD4+ T 细胞
使用 Dynabeads CD4 在10分钟内从已去除单核细胞的血液中分离 CD4 + T 细胞。洗涤微珠结合细胞以去除污染细胞。
3.CD4+ T 细胞计数
分离后,裂解 CD4 + T 细胞并按下列任一方法计算释放的细胞核数量:
  • 用吖啶橙染色后在荧光显微镜中观察
  • 用 Sternheimer-Malbin 溶液或 Turck 溶液染色后在常规光学显微镜中观察。结果显示了每微升全血中的细胞数量。
材料描述
Dynabeads 是均匀的超顺磁性聚苯乙烯微珠(直径 4.5 μm),包被了分别对单核细胞的 CD14 抗原或 CD4 + T 细胞亚群的 CD4 抗原具有特异性的小鼠单克隆抗体。本品以悬浮液的形式提供,悬浮于含 0.1% 牛血清白蛋白 (BSA) 和 0.02% 叠氮化钠的磷酸盐缓冲盐水 (PBS) 中。
包被在 Dynabeads 上的人单克隆二抗是用杂交瘤细胞系生产的。
捐赠人未携带人免疫缺陷病毒 (HIV)、乙肝病毒 (HBV) 以及丙肝病毒 (HCV)。
提供的材料
Dynal T4 定量试剂盒含有:
  • 2 mL Dynabeads CD14(蓝色标记):用于去除单核细胞,包被了对单核细胞的 CD14 抗原具有特异性的小鼠单克隆抗体
  • 2 mL Dynabeads CD4(黄色标记):用于分离 CD4+ T 细胞,包被了对 CD4+ T 细胞亚群的 CD4 抗原具有特异性的小鼠单克隆抗体 7 mL 裂解液:设计用于病毒和释放淋巴细胞核。(含甲醛 – 小心使用)
  • 该试剂盒足以进行80次 125 μL 全血的检测
所需的其他产品
Invitrogen Dynal 可提供的材料
  • 磁铁:Dynal MPC™-S(货号 120.20D)
  • 兼具倾斜和旋转功能的混合器(例如 Dynal MX1,货号 159.07)。
  • 用于分离 CD8+ T 淋巴细胞的 Dynabeads CD8(货号 111.47D)。
  • 吖啶橙染色液:与荧光显微镜(货号 930.01)配合使用。
  • Sterheimer-Malbin 染色液:与光学显微镜(货号 930.04)配合使用
  • Turck 染色液:与光学显微镜(货号 930.05)配合使用。
  • 微量离心管(货号 930.02)或 Rhesus 管&盖(货号 930.06)
  • Mallassez 血球计数器(货号 995.03)。
  • PBS-BSA-叠氮化钠洗涤/稀释缓冲液(货号9408)。
溶液:
  • 吖啶橙染色液
  • 储备溶液:
吖啶橙                       15 mg
乙醇 96%                                1 mL
蒸馏水                           49 mL
混合均匀
分成 1 mL 等份试液并在 -20°C 下储备
  • 工作溶液
解冻 1 mL 储备溶液并加入 9 mL PBS (pH 7.4)。混合均匀。在 2-8°C 下储存于琥珀色瓶中。
  • Sternheimer-Malbin 染色液:
结晶紫                             100 mg
番红                                     200 mg
乙醇                                          10 mL
草酸铵                      30 mg
蒸馏水                         使最终溶液达到 100 mL 的适当体积
在 2-8°C 下储存于琥珀色瓶中
  • Turck 染色液:
冰醋酸                         2 mL
龙胆紫                        0.0128 g
去离子水                   使最终溶液达到 100 mL 的适当体积
在 2-8°C 下储存于琥珀色瓶中
  • 洗涤/稀释缓冲液
等渗磷酸盐缓冲盐水(PBS,pH 7.4)。
Invitrogen Dynal 建议使用以下磷酸盐缓冲盐水(PBS,pH 7.4):
NaH 2PO 4 × H2O                      0.16 g
Na 2HPO 4 × 2H 2O                    0.98 g
NaCl                                         8.10 g
使最终溶液达到 1 L 的适量蒸馏水
向 PBS 中加入 0.1% (w/v) 牛血清白蛋白。所有试剂都应是分析级。如要长期储存,可以加入 0.02% 叠氮化钠(最终浓度)作为防腐剂。
Invitrogen Dynal 不提供的材料
  • 含抗凝剂(ACD 或 EDTA)的采血管。
  • 移液器(容量范围:25 μL – 500 μL)。
  • 封口膜。
  • 荧光显微镜、光学显微镜。
方案
细胞分离程序
  • 血液样本应尽可能新鲜,最好不超过24小时。血液样本在 2-8°C 或室温下储存长达24小时后,细胞计数未显著下降。
  • 将肝素用作抗凝剂时,在血液样本中观察到纤维蛋白沉淀。肝素还会使血小板活化。Invitrogen Dynal 不建议将肝素用作本程序的抗凝剂。
去除单核细胞
  1. 在含有 ACD 或 EDTA 的标准采血管中采集血液。在室温下孵育至少5分钟,同时轻轻倾斜和旋转试管。
  2. 重悬 Dynabeads CD14 以获得均匀分散溶液。
  3. 在试管中加入以下各项:
    • 350 μL 洗涤/稀释缓冲液
    • 125 μL 血液
    • 25 μL Dynabeads CD14
  4. 盖上试管盖并小心混合样本。在室温下使用样本混合器(如 MX1)孵育样本10分钟,同时轻轻倾斜和旋转试管
  5. 孵育后,摇落留在管盖下的任何血滴。小心地取下并弃置管盖。将试管放入磁铁2分钟。
  6. 将 200 μL 已去除单核细胞的血液(上清液)转移到另一支试管中,不要搅动被磁铁留在管壁上的细胞。(对于 CD8+ T 细胞定量,将另一份 200 μL 样本转移到另一支试管以分离 CD8+ T 细胞)。丢弃装有单核细胞的初始样本管。
分离 CD4+ T 细胞
对于微量离心管(货号 930.02),将一张封口膜折叠三次后放在试管和管盖之间,以免血液滞留在管盖的孔中。如果试管留在磁铁中超过5分钟,可能会出现沉淀,进而影响转移的 T4 细胞数量。在这种情况下,使用微量移液器通过此试管的样本孔轻轻重悬,然后再收集 200 μL 等份试液以进行 CD4+ T 淋巴细胞分离。
  1. 向装有 200 μL 已去除单核细胞的血液的试管中加入 200 μL 洗涤/稀释缓冲液。
  2. 使用前,重悬 Dynabeads CD4(黄色标记)以使微珠在悬浮液中均匀分散。
  3. 向试管中加入 25 μL Dynabeads CD4。
  4. 盖上试管盖并小心混合样本。在室温下孵育10分钟,同时轻轻倾斜和旋转试管。
  5. 孵育后,摇落留在管盖下的任何血滴。小心丢弃管盖。将试管放入磁铁2分钟以分离与微珠结合的 CD4+ T 细胞。
  6. 在细胞仍被磁铁吸附在管壁上时,丢弃上清液。避免搅动微珠结合细胞。
  7. 从磁铁上取下磁铁滑块并向试管中加入 500 μL 洗涤/稀释缓冲液,借此洗涤分离的 CD4+ T 细胞。在试管上放置一张预先裁剪好的封口膜。旋转试管几次,直至微珠结合细胞完全重悬 
  8. 小心丢弃封口膜。将磁铁滑块重新装入磁铁2分钟以分离与微珠结合的 CD4+ T 细胞。我们建议不熟悉此技术的用户再进行一次洗涤程序。
                                                                                                                                                                                                       返回顶部
CD4+ T 淋巴细胞计数
建议通过2种不同的备选方法进行 CD4+ T 细胞计数:
备选方法 A:荧光显微镜血球计数器读数
备选方法 B:光学显微镜血球计数器读数
  • 在少数情况下 (<2%),观察到分离的 CD4+ T 淋巴细胞存在多形核粒细胞污染,此情况下的细胞计数超出 CD4+ T 细胞计数正常范围几个百分比。由于此类粒细胞的细胞核形状比较有特点,因此在显微镜下可以轻松发现此类严重的粒细胞污染。
备选方法 A:荧光
显微镜血球计数器读数
  1. 完全去除最后的洗涤缓冲液。避免搅动管壁上的分离微珠。从磁铁上取下磁铁滑块并使用 50 μL 裂解液冲掉管壁上的所有微珠结合细胞。通过旋晃充分重悬。
  2. 让样本在室温下放置5分钟。
  3. 加入 50 μL 吖啶橙染色液。在 2-8°C 下避光储存样本,直至计数。应在加入裂解液后一小时内对样本进行计数。 
  4. 旋晃5秒以充分重悬样本。将约 20 μL 悬浮液转移到血球计数器上,然后使用同时具有蓝色 (450/490 nm) 激发光和白光的荧光显微镜显现网格,以计算已知体积中的细胞数量。如果血球计数器小室中的细胞少于100个,请重复计数并取两次计数的平均值。
样本中裂解的 CD4+ T 细胞浓度相当于全血中 CD4+ T 细胞浓度的一半。
使用以下公式将血球计数器中计算的细胞数量转换为全血中 CD4+ T 细胞的浓度:
细胞/μL = n × 2
                   v
n = 计算的细胞数量
V = 血球计数器中的计数体积(以微升表示)。
备选方法 B:光学显微镜
血球计数器读数
本试剂盒不含染色液。请在以下程序中使用 Sternheimer-Malbin 或 Turck 染色液。
用 Sternheimer-Malbin 溶液染色                                                                                                                        返回顶部
  1. 完全去除最后的洗涤缓冲液。从磁铁上取下磁铁滑块并使用 80 μL 裂解液冲掉管壁上的所有微珠结合细胞。通过旋晃充分重悬。
  2. 让样本在室温下放置5分钟。
  3. 加入 20 μL Sternheimer-Malbin 染色液。在 2-8°C 下避光储存样本,直至计数。在加入裂解液后一小时内对样本进行计数。
  4. 旋晃5秒以充分重悬。将约 20 μL 悬浮液转移到血球计数器上,然后使用常规的白光显微镜计算已知体积中的细胞数量。如果血球计数器小室中的细胞少于100个,请重复计数并取两次计数的平均值。
样本中裂解的 CD4+ T 细胞浓度相当于全血中 CD4+ T 细胞浓度
的一半。
使用以下公式将血球计数器中计算的细胞数量转换为全血中 CD4+ T 细胞的浓度:
细胞/μL = n × 2
                   v
n = 计算的细胞数量
V = 血球计数器中的计数体积(以微升表示)。
用 Sternheimer-Malbin 染色液染色的细胞核在白光显微镜下呈紫色。与吖啶橙染色相比,这些样本的可辨度较低。因此,使用光学显微镜计数时,需要较高的视觉敏锐度,而且应减少执行的样本数量。
用 Turck 溶液染色
  1. 完全去除最后的洗涤缓冲液。从磁铁上取下磁铁滑块并使用 50 μL 裂解液冲掉管壁上的所有微珠结合细胞。通过旋晃充分重悬。
  2. 让样本在室温下放置5分钟。
  3. 加入 50 μL Turck 染色液。在 2-8°C 下避光储存样本,直至计数。在加入裂解液后一小时内对样本进行计数。
  4. 旋晃5秒以充分重悬样本。将约 20 μL 悬浮液转移到血球计数器上,然后使用常规的白光显微镜计算已知体积中的细胞数量。如果血球计数器小室中的细胞少于100个,请重复计数并取平均值。样本中裂解的 CD4+ T 细胞浓度相当于全血中 CD4+ T 细胞浓度的一半。
通过以下公式将血球计数器中计算的细胞数量转换为全血中 CD4+ T 细胞的浓度:
细胞/μL = n × 2
                   v
n = 计算的细胞数量
V = 血球计数器中的计数体积(以微升表示)。
用 Turck 溶液染色的细胞核在白光显微镜下呈紫色。与吖啶橙染色相比,这些样本的可辨度较低。因此,使用光学显微镜计数时,需要较高的视觉敏锐度,而且应减少执行的样本数量。
结果判读
CD4+ T 淋巴细胞定量是评估免疫缺陷疾病(例如,无丙种球蛋白血症、获得性免疫缺陷综合征 (AIDS) 和胸腺发育不全)进展情况的最佳指标之一。CD4+ T 淋巴细胞减少会带来重大风险,当每 μL 血液中的 CD4+ T 细胞数量低于200时,就会罹患机会性疾病。
质量保证
对于所有常规实验室工作,建议采用质量保证程序。
内部质量控制:
在一系列检测中使用相同样本执行三次盲测。在一系列检测中
使用相同样本取得重现结果非常重要,因为计数目的是检测 CD4 + T 淋巴细胞数量的增多和减少。
外部质量控制:
可以将 Transfix 送至参考实验室进行流式细胞仪测量,然后将测量结果与使用 Dynabeads 技术获得的本地测量结果进行比较。
性能和限值
特异性:
对于 CD4 + T 淋巴细胞定量,Dynal T4 定量试剂盒与流式细胞分析参考标准品之间的相关系数在 0.89-0.96 范围内 (3, 4, 5, 6, 8)。
灵敏度:CD4 + T 淋巴细胞通过3份样本的一系列稀释在32个点计数。检测限为每 μL 全血6个 CD4 + T 淋巴细胞,这是用标准信号值的 +2 倍计算得出的 重现性:变异系数为 8.4%
限值:如果在显微镜下计数的 CD4 + T 淋巴细胞超过800个,结果可能被低估。血液2 – CD4 + T 淋巴细胞计数减少。洗涤/稀释缓冲液的 pH 值十分重要,如果 pH 值低于7.2,则难以捕获 CD4 + T 淋巴细胞。
参考区间
从2项研究中选择了43人来确定参考区间,这些研究的目的是对照流式细胞分析 (FCM) 来验证 Dynal T4 定量试剂盒。这些人没有已知疾病,也没在服用药物。分级数据的置信限 2.5%-97.5% 是通过本产品(见表1)和流式细胞分析(已作为参考方法用于比较)定义的参考范围。
表1 – CD4 + T 淋巴细胞定量的 95% 参考区间
技术平均值下限上限95% 置信度内的病例数
Dynal T4 定量948438157041
FCM964421159241
T4 定量与 FCM 之间的差值-1617-22不适用
表2 – 流式细胞分析与 Dynal T4 定量试剂盒在健康个体中的相关性。
 Dynal T4 定量FCM
Dynal T4 定量1
0.90
FCM0.901
在这43个人中,一人的值高于第97.5百分位数,一人低于第2.5百分位数。表3和4提供了 Dynal T4 定量试剂盒在男性、女性以及各年龄组中的参考区间。
表3 – CD4+ T 淋巴细胞定量的 95% 参考区间(按性别列)
类别下限上限平均值病例数
女性540157099817
男性438150491224
表4 – CD4+ T 淋巴细胞定量的 95% 参考区间(按年龄列)
类别上限下限平均值
病例数
15岁
以下
734
1570123010
16-25 岁656124292711
26-45 岁556
13748349
46岁
以上
438
1504
809
5
每个实验室都应基于当地人群确立自己的正常参考区间
基本信息
Invitrogen Dynal AS 符合质量体系标准 ISO 9001:2000 和 ISO 13485:2003。
储存/稳定性
如在未开封的情况下储存于 2-8°C 下,在标签上注明的失效日期前,本产品可一直保持稳定。请在 2-8°C 下储存已开封的小瓶并避免细菌污染。在储存期间和所有操作步骤中,始终让 Dynabeads 处于悬浮液中,因为干燥会导致性能降低。使用前,请充分重悬。
警告和限制
本产品仅用于研究目的。除非另有说明,否则不得用于任何动物或人的治疗或诊断。请遵循适当的实验室指南。本产品含有 0.02% 叠氮化钠(作为防腐剂,具有细胞毒性)。
不要用嘴吹打!
叠氮化钠可与铅和铜管发生反应,形成极易爆炸的金属叠氮化物。通过管道排放进行处置时,请用大量水冲洗,以防止叠氮化物积聚。分析证书 (CoA) 可应要求提供。材料安全数据表 (MSDS) 可在 获得。
参考文献
  1. Wood GS. et al.(1983) Anti Leu-3/T4 antibodies react with cells or monocyte/macrophage and langerhans
  2. lineage.J. Immunol.131, 212-216.
  3. Stewart SJ. et al.(1986) Human T lymphocytes and monocytes bear the same Leu-3 (T4) antigen.J. Immunol.136 3773-3778.
  4. Lyamuya, E.F. et al.(1996) Evaluation of the FACS count, TRAx CD4 and Dynabeads methods for CD4 lymphocytes determination.J. Imm.Methods 195: 103-112.
  5. Didier, J.M. et al.(2001) Comparative assessment of alternative methods for CD4+ T lymphocytes enumeration in developing countries.JAIDS 26 (2).
  6. Crowe, S. et al.(2003) Monitoring of human immunodeficiency virus infection in resource-constrained countries.Clin.Infect.Dis.37 (Suppl1) : 25-35.
  7. Diagbouga, S. et al.(2003) Successful implementation for a low-cost method for enumerating CD4+
  8. Besson-Faure I. et al.(1993) Numération des lymphocytes CD4 et CD8: Etude d’une nouvelle technique par immunoséparation magnétique.
  9. Poncelet P. et al.(1993) Numération des lymphocytes CD4+ et CD8+ après immunoséparation magnétique.Conférence de Gonsensus l’immunophénotypage lymphocytaire au cours de l’infection à VIHAvril 1993.
113.21D_4_sprak.indd    版本005     2008年5月5日
仅供科研使用,不可用于诊断目的。