トランスフェクションとは、CRISPRリボ核タンパク質(RNP)、DNA、RNA分子を細胞内の導入するプロセスのことです。CRISPR-Cas9ワークフローでの課題となるステップの1つがトランスフェクションのステップであり、選択した細胞株にCRISPR-Cas9コンポーネントをいかに効果的に導入するかが重要です。CRISPRの導入には多くの方法がありますが、最も適切な方法はアプリケーションによって異なります。
CRISPRトランスフェクション 選択ガイド
サーモフィッシャーサイエンティフィックからは、NeonエレクトロポレーションシステムからInvitrogen Lipofectamine試薬シリーズまで、CRISPRトランスフェクションのあらゆるニーズに対応する包括的ソリューションが提供されています。いずれの製品においても、導入の簡便性と高効率なトランスフェクションのために最適化されたプロトコルプロトコルが用意されています。お客様のゲノム編集ワークフローに最適な導入方法は、以下のガイドをご参照ください。
トランスフェクション関連製品を検索
トランスフェクションワークフローの各ステップに適した製品を確認できます。
トランスフェクションワークフローを見る
CRISPR導入方法
CRISPRの導入方法には、脂質ナノ粒子を介したトランスフェクションや、エレクトロポレーションやマイクロインジェクションといった物理的方法など、いくつかの方法があります。
CRISPRリポフェクション
脂質ナノ粒子媒介トランスフェクションとしても知られるリポフェクションは、リポソームと呼ばれる微小な細胞構造を介して、CRISPR DNA、RNA、RNPを標的細胞の細胞質に送るプロセスのことです。
Lipofectamineトランスフェクション試薬は、幅広い種類の細胞にCRISPR-Cas9を容易に導入をすることができます。Lipofectamine CRISPRMAX Cas9トランスフェクション試薬は、TrueCut Cas9 タンパク質とTrueGuide Synthetic sgRNAからなるRNPを導入するための最良のソリューションです。
product box and tubes containing Lipofectamine CRISPRMAX Cas9 Transfection Reagent
CRISPRエレクトロポレーション
The Neon Transfection System including instrument and accessories
エレクトロポレーションは、導入困難な細胞でのトランスフェクションによく利用されている方法で、標的細胞に電流を流すことで、その膜上小さな開口部を形成します。これらの開口部により、CRISPR-Cas9コンポーネントが細胞内に入ることができます。
Neon Transfection Systemは、初代細胞、幹細胞、導入困難な細胞などを含むすべての哺乳類細胞において、CRISPR-Cas9のトランスフェクションを行う際の優れた選択肢となります。
CRISPRレンチウイルス形質導入
レンチウイルス形質導入では、レンチウイルスベクターを用いて核酸を細胞内に導入します。Cas9レンチウイルスが細胞に入ると、CRISPR-Cas9システムによって細胞DNAが改変されます。その後、このトランスジェニックホストが作用することで、遺伝子改変が発現し続けます。レンチウイルス形質導入は、目的のCRISPR修飾配列を継続的に発現する安定細胞株の作製によく使用されます。