Search Thermo Fisher Scientific
当社のタンパク質ゲルオプションをご覧ください。広範囲、高分子量、または低分子量分離、SDS-PAGE、ネイティブPAGE、またはIEFなどの特定のアプリケーション用に設計されたプレキャストポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)ケミストリーから選択できます。ミニゲル、およびより幅が広くハイスループットのミディゲルを、さまざまなウェルおよびカセットフォーマットで提供しています。または、ご自身のゲルを注入およびキャスティングするシステムもお選びいただけます。
タンパク質ゲルの性能保証—Invitrogenプレキャストタンパク質ゲルは、優れた性能、信頼性、再現性、および品質の一貫性を提供するように設計および試験しています。当社はそれを保証します。当社の 分析証明書をご確認ください。当社は他のサプライヤーよりも厳格な品質検査を実施しています。
コストを節約できる当社のタンパク質ゲルウェルカムパックをお試しください
Bis-Trisゲル | Tris-Glycineゲル | Tris-Acetateゲル | Tricineゲル | |
プレキャストゲル | NuPAGE Bis-Trisゲル、Bolt Bis-Tris Plusゲル | Novex Tris-Glycine | NuPAGE Tris-Acetate | Novex Tricine |
タンパク質サンプルのタイプ | 広範囲の分子量(6~400 kDa) | 広範囲の分子量(6~400 kDa) | 高分子量範囲(40~500 kDa) | 低分子量範囲(2.5~40 kDa) |
製品の利点 | 中性pHはタンパク質の分解を防ぎ、高感度を実現。Boltゲルでは1ウェルあたり最大60 µLをロード可能。20~35分の高速泳動時間。室温で最長16カ月保存可能。 2つのバッファーオプション:高分子量範囲の分離にはMOPSバッファーを、低分子量範囲の分離にはMESバッファーを選択。 | 従来のLaemmliスタイルのゲルより1ウェルあたり最大60 µLのローディング容量。 | 高分子量タンパク質のより良好な分離、転写、および分析を実現する中性pH。 | 低分子量タンパク質のより良好な分離、転写、および分析を実現。 |
推奨アプリケーション: | ウェスタンブロッティング、In-gel染色、質量分析、翻訳後修飾タンパク質、希釈サンプル、および変性アプリケーション。 | ウェスタンブロッティング、In-gel染色、界面活性剤および高濃度の塩を含有するサンプル、変性または未変性のPAGEアプリケーション。 | 高分子量タンパク質、ウェスタンブロッティング、質量分析、翻訳後修飾タンパク質、変性または未変性のPAGEアプリケーション。 | 低分子量タンパク質、ウェスタンブロッティング、In-gel染色、および変性アプリケーション。 |
プレキャストゲル | 適用 | 利用可能なゲル% | 分離範囲 | 利用できるフォーマット | 平均的な泳動時間 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolt Bis-Tris Plus |
| 8% | 6~400 kDa |
| 22~45分 | 室温で16ヶ月 |
NuPAGE Bis-Tris |
| 8% | 1.5~300 kDa |
| 35~50分 | 室温で16ヶ月 |
プレキャストゲル | 適用 | 利用可能なゲル% | 分離範囲 | 利用できるフォーマット | 平均的な泳動時間 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
| 6% 8% 10% 12% 4~20% 4~12% 14% 16% | 8~250 kDa |
| 90分 | 12カ月 |
プレキャストゲル | 適用 | 利用可能なゲル% | 分離範囲 | 利用できるフォーマット | 平均的な泳動時間 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
NuPAGE Tris-Acetate |
| 7% 3~8% | 36~500 kDa |
| 60分 | 8カ月 |
プレキャストゲル | 適用 | 利用可能なゲル% | 分離範囲 | 利用できるフォーマット | 平均的な泳動時間 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
Novex Tricine |
| 10% 16% | 2~200 kDa |
| 90分 | 1~2ヶ月 |
プレキャストゲル | 適用 | 利用可能なゲル% | 分離範囲 | 利用できるフォーマット | 平均的な泳動時間 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
| 3~12% 4~16% | 15~10,000 kDa |
| 90~120分 | 12カ月 |
プレキャストゲル | 適用 | 利用可能なゲル% | 分離範囲 | 利用できるフォーマット | 平均的な泳動時間 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
IEF |
| pH 3~7 pH 3~10 | 等電点3.5~8.5 |
| 150分 | 2カ月 |
プレキャストゲル | 適用 | 利用可能なゲル% | 分離範囲 | 利用できるフォーマット | 平均的な泳動時間 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zymogram |
| 10%(ゼラチン含有) | 10~220 kDa |
| 90分 | 2カ月 |
プレキャストゲル | 適用 | 利用可能なゲル% | 分離範囲 | 利用できるフォーマット | 平均的な泳動時間 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
E-PAGE |
| E-PAGE 96:6% E-PAGE 48:8% | 10~220 kDa |
| 14~25分 | 6カ月 |
NativePAGE Bis-TrisGels すべてを表示 | Isoelectric Focusing Gels すべてを表示 | Novex ZymogramGels すべてを表示 | E-PAGE Precast Gels すべてを表示 | |
ゲルの種類 | Bis-Tris | pH 3~7、pH 3~10 | ゼラチン含有Tris-グリシン | 8%または6% |
タンパク質サンプルのタイプ | 15~10,000 kDa | pI 3.5~8.5 | 10~220 kDa | 10~200 kDa |
製品の利点 | 未変性タンパク質の分離、高感度アプリケーションのための中性pH | 等電点に基づくタンパク質の分離 | サイズと活性に基づいたタンパク質の分離 | ハイスループットゲルシステム、バッファーは不要 |
SureCast Handcast System 製品を見る | Empty Gel Cassettes 製品を見る | Bolt Empty Cassettes 製品を見る | |
カセットタイプ | 再使用可能、ガラス | シングルユース、プレシール | シングルユース、プレシール |
製品の利点 |
|
|
|
ゲルの寸法 | Mini:8x8 cm(厚さ1 mm) | Mini:8x8 cm(厚さ1または1.5 mm) Midi:8x13 cm(厚さ1 mm) | Mini:8x8 cm(厚さ1 mm) |
ゲルタンク | Mini Gel Tank、Xcell SureLock Mini-Cell | ミニゲル:Mini Gel Tank、またはXCell SureLock Mini-Cell ミディゲル:XCell4 SureLock Midi-Cell、またはBio-Rad Criterion(アダプター使用時のみ) | Mini Gel Tank、Xcell SureLock Mini-Cell |
試薬 | SureCast試薬、その他の一般的なポリアクリルアミド試薬 | SureCast試薬、その他の一般的なポリアクリルアミド試薬 | SureCast試薬、その他の一般的なポリアクリルアミド試薬 |
利用可能なコーム | 1、2、10、12、および15ウェル | 1、2、5、10、12、15、および2Dウェル | 10または12ウェル(大容量ウェル) |
Bis-Trisゲル | Tris-Glycineゲル | Tris-Acetateゲル | Tricineゲル | |
プレキャストゲル | NuPAGE Bis-Trisゲル、Bolt Bis-Tris Plusゲル | Novex Tris-Glycine | NuPAGE Tris-Acetate | Novex Tricine |
タンパク質サンプルのタイプ | 広範囲の分子量(6~400 kDa) | 広範囲の分子量(6~400 kDa) | 高分子量範囲(40~500 kDa) | 低分子量範囲(2.5~40 kDa) |
製品の利点 | 中性pHはタンパク質の分解を防ぎ、高感度を実現。Boltゲルでは1ウェルあたり最大60 µLをロード可能。20~35分の高速泳動時間。室温で最長16カ月保存可能。 2つのバッファーオプション:高分子量範囲の分離にはMOPSバッファーを、低分子量範囲の分離にはMESバッファーを選択。 | 従来のLaemmliスタイルのゲルより1ウェルあたり最大60 µLのローディング容量。 | 高分子量タンパク質のより良好な分離、転写、および分析を実現する中性pH。 | 低分子量タンパク質のより良好な分離、転写、および分析を実現。 |
推奨アプリケーション: | ウェスタンブロッティング、In-gel染色、質量分析、翻訳後修飾タンパク質、希釈サンプル、および変性アプリケーション。 | ウェスタンブロッティング、In-gel染色、界面活性剤および高濃度の塩を含有するサンプル、変性または未変性のPAGEアプリケーション。 | 高分子量タンパク質、ウェスタンブロッティング、質量分析、翻訳後修飾タンパク質、変性または未変性のPAGEアプリケーション。 | 低分子量タンパク質、ウェスタンブロッティング、In-gel染色、および変性アプリケーション。 |
プレキャストゲル | 適用 | 利用可能なゲル% | 分離範囲 | 利用できるフォーマット | 平均的な泳動時間 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolt Bis-Tris Plus |
| 8% | 6~400 kDa |
| 22~45分 | 室温で16ヶ月 |
NuPAGE Bis-Tris |
| 8% | 1.5~300 kDa |
| 35~50分 | 室温で16ヶ月 |
プレキャストゲル | 適用 | 利用可能なゲル% | 分離範囲 | 利用できるフォーマット | 平均的な泳動時間 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
| 6% 8% 10% 12% 4~20% 4~12% 14% 16% | 8~250 kDa |
| 90分 | 12カ月 |
プレキャストゲル | 適用 | 利用可能なゲル% | 分離範囲 | 利用できるフォーマット | 平均的な泳動時間 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
NuPAGE Tris-Acetate |
| 7% 3~8% | 36~500 kDa |
| 60分 | 8カ月 |
プレキャストゲル | 適用 | 利用可能なゲル% | 分離範囲 | 利用できるフォーマット | 平均的な泳動時間 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
Novex Tricine |
| 10% 16% | 2~200 kDa |
| 90分 | 1~2ヶ月 |
プレキャストゲル | 適用 | 利用可能なゲル% | 分離範囲 | 利用できるフォーマット | 平均的な泳動時間 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
| 3~12% 4~16% | 15~10,000 kDa |
| 90~120分 | 12カ月 |
プレキャストゲル | 適用 | 利用可能なゲル% | 分離範囲 | 利用できるフォーマット | 平均的な泳動時間 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
IEF |
| pH 3~7 pH 3~10 | 等電点3.5~8.5 |
| 150分 | 2カ月 |
プレキャストゲル | 適用 | 利用可能なゲル% | 分離範囲 | 利用できるフォーマット | 平均的な泳動時間 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zymogram |
| 10%(ゼラチン含有) | 10~220 kDa |
| 90分 | 2カ月 |
プレキャストゲル | 適用 | 利用可能なゲル% | 分離範囲 | 利用できるフォーマット | 平均的な泳動時間 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
E-PAGE |
| E-PAGE 96:6% E-PAGE 48:8% | 10~220 kDa |
| 14~25分 | 6カ月 |
NativePAGE Bis-TrisGels すべてを表示 | Isoelectric Focusing Gels すべてを表示 | Novex ZymogramGels すべてを表示 | E-PAGE Precast Gels すべてを表示 | |
ゲルの種類 | Bis-Tris | pH 3~7、pH 3~10 | ゼラチン含有Tris-グリシン | 8%または6% |
タンパク質サンプルのタイプ | 15~10,000 kDa | pI 3.5~8.5 | 10~220 kDa | 10~200 kDa |
製品の利点 | 未変性タンパク質の分離、高感度アプリケーションのための中性pH | 等電点に基づくタンパク質の分離 | サイズと活性に基づいたタンパク質の分離 | ハイスループットゲルシステム、バッファーは不要 |
SureCast Handcast System 製品を見る | Empty Gel Cassettes 製品を見る | Bolt Empty Cassettes 製品を見る | |
カセットタイプ | 再使用可能、ガラス | シングルユース、プレシール | シングルユース、プレシール |
製品の利点 |
|
|
|
ゲルの寸法 | Mini:8x8 cm(厚さ1 mm) | Mini:8x8 cm(厚さ1または1.5 mm) Midi:8x13 cm(厚さ1 mm) | Mini:8x8 cm(厚さ1 mm) |
ゲルタンク | Mini Gel Tank、Xcell SureLock Mini-Cell | ミニゲル:Mini Gel Tank、またはXCell SureLock Mini-Cell ミディゲル:XCell4 SureLock Midi-Cell、またはBio-Rad Criterion(アダプター使用時のみ) | Mini Gel Tank、Xcell SureLock Mini-Cell |
試薬 | SureCast試薬、その他の一般的なポリアクリルアミド試薬 | SureCast試薬、その他の一般的なポリアクリルアミド試薬 | SureCast試薬、その他の一般的なポリアクリルアミド試薬 |
利用可能なコーム | 1、2、10、12、および15ウェル | 1、2、5、10、12、15、および2Dウェル | 10または12ウェル(大容量ウェル) |
すべてのInvitrogenプレキャストタンパク質ゲルは高品質のポリアクリルアミドゲルで、優れた性能、信頼性、再現性、および品質の一貫性を提供するように設計されています。当社プレキャストタンパク質ゲルの広範囲のポートフォリオは、お客様の研究に適したさまざまなゲルオプションを提供します。タンパク質が2.5 kDaでも500 kDaでも、あるいは未変性条件下または等電点での分離をお探しの場合でも、当社はお客様のアプリケーションにお勧めのゲルをご用意しています。
当社のプレキャストタンパク質ゲルは4種類の異なる化学特性で提供しています。どの種類のゲルを選択すべきかは、分離するタンパク質量とサイズ、およびダウンストリームアプリケーションによります。
変性ゲル電気泳動またはSDS PAGE用には、アプリケーションや目的のタンパク質のサイズに応じてさまざまなオプションがあります。幅広い種類のタンパク質の分離に対応するよう、2種類の化学特性(Bis-TrisとTris-Glycine)が性能と長寿命を実現するように至適化されています。タンパク質の量が少ない場合や、翻訳後修飾分析、質量分析、またはシーケンシングなど、ダウンストリームアプリケーションで高いタンパク質完全性が必要な場合には、Bis-Trisゲルをお選びください。Bis-Trisは電気泳動中に中性(pH 7.0)環境を提供するため、サンプルの完全性とゲルの安定性を向上できる可能性があります。これは、タンパク質修飾の低減とシャープなバンド分解能の実現に役立ちます。Bis-Trisゲルは、当社のBolt Bis-Tris PlusおよびNuPAGE Bis-Tris gelsで提供しています。Bolt Bis-Tris Plusミニゲルは、非常によく使用されているNuPAGE Bis-Trisゲルの利点を基に構築されており、1ウェルあたり最大60 µLのロードに対応する大容量ウェルが特長で、泳動時間がわずか20分です。
存在量が多いタンパク質を分離するには、当社の堅牢なNovex Tris-Glycineゲルをお選びください。これは、最大限のタンパク質分離性能と明瞭な直線バンドを提供します。
高分子量タンパク質の分離には、NuPAGE Tris-Acetateゲルで提供されているTris-acetateゲルが推奨されます。
低分子量タンパク質の分離には、Novex Tricineゲルをご使用ください。このゲルは、分子量がわずか2.5 kDaのタンパク質でも分離能を向上させます。
非変性条件下または未変性PAGEでのタンパク質分離には、 NativePAGE Bis-Tris、Novex Tris-Glycine、およびNuPAGE Tris-Acetateの3種類のゲルシステムが推奨されます。NativePAGE Bis-Trisゲルは青色のネイティブポリアクリルアミドゲル電気泳動(BN-PAGE)をベースにしており、ほぼ中性のpH、および界面活性剤との適合性を提供することで従来のネイティブ電気泳動の限界を克服するのに役立ちます。Novex Tris-GlycineおよびNuPAGE Tris-Acetateゲルは両方とも、未変性および非還元条件で使用でき、正味の電荷、サイズ、および形状によってタンパク質を分離します。
等電点(PI)によるタンパク質の分離には、Novex IEF gelsをご使用ください。Novex IEFゲルはpHグラジエントを効果的に作成し、独自のpIに基づいてタンパク質を分離します。
このオンラインセミナーでは、電気泳動中に起こるさまざまなタンパク質修飾、サンプルの完全性におけるpHの重要性、特定の研究用途に適したゲルケミストリーの選択方法、研究ワークフローに適した新しいゲルケミストリーを導入する方法について紹介します。.
このビデオでは、Invitrogen Mini Gel TankとInvitrogen precast SDS-PAGEゲルを使ってタンパク質を分離する方法を紹介します。
電気泳動実験におすすめのゲルおよびバッファーが見つかります。
研究ニーズに適したゲルを、分子量、ダウンストリームアプリケーション、およびスループット要件に基づいて選択できます。
適切なタンパク質ゲル化学特性が、より良好なタンパク質分離やウェスタンブロットの実現にどのように役立つかをご覧ください。