48ab - 应用/样品/产品/资源/联系人
APT原子探针层析
原子探针层析技术(APT)可对样品结构和元素组成进行原子分辨率级表征。APT可以从样品表面(以离子形式)去除单个原子并利用质谱仪测量其身份,需要样品以锐利的针尖形式弹出离子以供分析。聚焦离子束 (FIB) 铣削非常适合这种特殊类型的样品制备,因为它可以高精度去除材料。当与扫描电镜 (SEM) 配合使用时,铣削过程可实时可视化监测,就像在 DualBeam (FIB-SEM) 仪器中一样。
使用DualBeam等离子体聚焦离子束 (PFIB)仪器进行APT样品制备
使用等离子体聚焦离子束 (PFIB) 粗铣削和提取 APT 样品。图像 (a-b) 是 2.5 µA FIB 单侧和底部自由 J 形粗铣削样品的 SEM。图像 (c-f) 是多 APT 样品单次提取时提取过程的 FIB 图像。
APT样品分析
良好的 APT 样品的基本标准是:
  • 具有特定位点和非特定位点的样品制备能力
  • 针尖半径通常小于 50 nm 的针形样品
  • 针尖的圆形横截面均匀,可产生放射对称的电场
  • 正确的锥形角度,可以发生显著的蒸发事件
  • 在样品制备过程中,对针尖造成的损害最小(针尖的顶部区域应展现原始样品的微观结构和成分)
Thermo Scientific DualBeam 仪器提供镓 FIB 和等离子 FIB (PFIB) 铣削,实现高质量的 APT 样品制备。使用 Thermo Scientific Helios Hydra DualBeam 时,可独家在同一仪器上应用多种等离子(氧、氩、氮或氙)以确定哪种离子最适合铣削样品。使用 Thermo Scientific Autoscript 软件也可以实现此流程的自动化,从而极大地减少了重复制备样品的负担。
APT 半导体分析
原子探针层析扫描样品
可用于原子探针层析扫描 (APT) 数据采集的已铣削的特定位点样品。
半导体器件不断变小意味着,在其设计过程中使用了更小的结构,需要更高分辨率的表征。原子探针层析扫描 (APT) 越来越广泛地应用于高级半导体分析中,因为它能够以非常低的浓度对这些结构以及元素组成进行检测,可视化和分析。
然而,APT 需要准备高质量、高产量和特定位点原子探针针尖。由于适用于这些针尖的标准非常严格,这是一个严峻的挑战。例如,针形样品要求针尖半径小于 50 nm,因为一个均匀的圆形截面可产生辐射对称的电场,这适合发生蒸发的正锥角,而且在制备过程中对尖端产生的损伤最小。
此类特殊制备的理想选择是使用 DualBeam(组合 FIB 和扫描电子显微镜)技术进行聚焦离子束 (FIB) 铣削,因为铣削可通过实时监测高精度去除材料。赛默飞世尔科技推出了 Thermo Scientific Atom Probe LX 软件和 Thermo Scientific Helios 5 FX DualBeam,此全新的样品制备技术可使原子探针针尖的铣削过程实现自动化,使其具有可靠、精确和可重复性。
这些高质量针尖使您可以检测接口处的现象,如蚀刻相关杂质(如氟化物、氯化物)、特征内的氢分布、重金属扩散到门氧化物之中、以及 Epi 层上的掺杂物质的横向扩散。有关更多信息,请参阅 Helios 5 FX DualBeam 产品页面。 
APT原子探针层析相关资源
APT原子探针层析相关应用
使用电镜进行基础材料研究
基础材料研究
越来越小的规模研究新型材料,以最大限度地控制其物理和化学特性。电子显微镜为研究人员提供了对微米到纳米级各种材料特性的重要见解。
半导体寻路
半导体探索和开发
先进的电子显微镜、聚焦离子束和相关半导体分析技术可用于识别制造高性能半导体器件的可行解决方案和设计方法。
半导体故障分析
半导体故障分析
越来越复杂的半导体器件结构导致更多隐藏故障引起的缺陷的位置。我们的新一代半导体分析工作流程可帮助您定位和表征影响量产、性能和可靠性的细微的电子问题。
物理和化学表征
物理和化学表征
持续的消费者需求推动了创建更小型、更快和更便宜的电子设备。它们的生产依赖高效的仪器和工作流程,可对多种半导体和显示设备进行电子显微镜成像、分析和表征。
电源半导体设备分析
电源半导体设备分析
电源设备让定位故障面临独特的挑战,主要是由于电源设备结构和布局。我们的电源设备分析工具和工作流程可在工作条件下快速实现故障定位并提供精确、高通量的分析,以便表征材料、接口和设备结构。
APT原子探针层析的样品
电池研究
通过使用 microCT、SEM扫描电镜和TEM透射电镜、拉曼光谱、XPS和数字3D可视化与分析进行多尺度分析、实现电池开发。了解该方法如何提供构建更好电池所需的结构和化学信息。
了解更多 ›
金属研究
金属的有效生产需要精确控制夹杂物和沉淀物。我们的自动化工具能够执行金属分析需要的各种任务,包括纳米粒计数、EDS元素分析TEM样品制备
了解更多 ›
地质研究
地质科学依赖于对岩石样品中的特点进行一致、准确的多尺度分析观察。SEM-EDS结合自动化软件,可对岩石学和矿物学研究的纹理和矿物成分进行直接的大规模分析。
了解更多 ›
催化研究
催化剂对于大多数现代工业工艺至关重要。其效率取决于催化颗粒的微观组成和形态;EDS电镜是研究这些性质的理想选择。
了解更多 ›
半导体材料和器件表征
随着半导体器件的缩小和变得越来越复杂,半导体产品需要新的设计和结构。高效的 3D 分析工作流程可以缩短器件开发时间,最大程度提高产量,并确保器件符合行业未来需求。
了解更多 ›
Style Sheet for Komodo Tabs
APT原子探针层析相关产品
仪器卡片原件样式表
Helios 5 激光 PFIB 系统
  • 快速、毫米级交叉截面
  • 统计学相关的深度亚表面和 3D 数据分析
  • 共享 Helios 5 PFIB 平台的所有功能
Helios Hydra DualBeam
  • 4 个快速切换离子种类(Xe、Ar、O、N),用于对种类最丰富的材料进行优化 PFIB 处理
  • Ga-free TEM 样品制备
  • 极高分辨率 SEM 成像
Helios 5 DualBeam
  • 全自动、高质量、超薄 TEM 样品制备
  • 高通量、高分辨率的亚表面和 3D 表征
  • 快速纳米原型设计能力
Helios 5 PFIB DualBeam
  • 无镓 STEM 和 TEM 样品制备
  • 多模式亚表面和 3D 信息
  • 新一代 2.5 μA 氙气电浆 FIB 色谱柱
Scios 2 DualBeam
  • 完全支持磁性及不导电样品
  • 高通量亚表面和 3D 表征
  • 先进的易用性和自动化功能
AutoScript 4
  • 更高的重现性和回收率
  • 无人值守的高通量成像和模式
  • 支持 Python 3.5 脚本环境
联系我们
需要了解更多使用原子探针层析技术进行APT样品制备的相关资料? 请填写下面的表格,我们会尽快与您联系!