Search Thermo Fisher Scientific
了解疾病进展和相关的生物标记物是开发新型病毒治疗方法的关键。尽管患者可能有不同的免疫反应,但可以确定普遍的预防措施和治疗方案。赛默飞世尔科技提供全面的工具和技术组合,支持严重急性呼吸综合征冠状病毒2型(SARS-CoV-2)的病毒研究,支持协作和加速拯救生命的发现。
SARS-CoV-2(COVID-19 的致病病毒)是一种具有包膜的不分节段单股正链 RNA (+ssRNA) 病毒,并且是一种新近确认的 β 冠状病毒。~30 kb 的基因组由多个开放读取框(ORF)组成,这些开放读取框可编码四种结构蛋白:刺突(S)蛋白、包膜(E)蛋白、膜(M)蛋白和核衣壳(N)蛋白以及多种非结构蛋白。
SARS-CoV-2 病毒的生命周期尚未确定,这是研究感染进展的关键步骤。尽管病毒的复制生命周期在不同的物种和类别之间有很大差异,但仍有一些在病毒复制说是不可少的共同阶段:吸附、进入和脱壳、复制、组装以及释放。
从宿主细胞功能去梳理弄清病毒复制途径是非常具有挑战性的,因为感染后病毒会控制细胞机制,创造更有利于病毒生产的细胞条件。赛默飞世尔科技提供了一系列技术和产品,来阐明病毒生命周期的基本阶段,并在 SARS-CoV-2 的生物学研究上提供帮助。将在以下各节加强介绍部分的技术和产品。
样本的完整性是每种储存方法成功的关键。 此外,能够方便地共享加速推动拯救生命发现的信息,也极为重要。 赛默飞世尔科技为您提供极为多样化、前沿的储存解决方案和服务组合,以帮助您做好这两项工作。 我们的生物样本库样本采集、制备和自动化处理仪器,经济的存储解决方案、无线监测、存储管、存储瓶、容器、试剂和生物样本库服务保障您的样本存储安全,管理库存,简化流程提高效率,从容应对实验室最严苛的挑战。 同时,我们的信息学解决方案便于您分享重要的见解和信息,这些见解和信息对于推进科学发展和发现下一计妙策都至关重要。
实验室设备——可靠的样本保护和制备解决方案,具有出色的污染防控效果和丰富的选择,可满足您的需求
生物样本库解决方案——转化生命科学研究
临床研究耗材——可提供高质量且可靠的产品,保护您的样本和工作人员
Gibco 病毒运输培养基试剂盒——能够安全运输和储存供病毒检测使用的样本;适用于运输疑含有病毒的样本
RNase 酶抑制剂——防止 RNA 病毒被天然丰富的 RNA 酶降解
如需了解有关 SARS-CoV-2 研究中病毒 RNA 分离的更多信息,请访问流行病学研究页面上的“样本制备”部分。
通过吸光度法
通过荧光法
Invitrogen Qubit 荧光计的设计旨在能快速、特异性地定量分析 DNA 或 RNA。
了解 SARS-CoV 2 基因组的变异 以及如何利用这些信息来跟踪社区传播。
对于进入细胞质或细胞核中的细胞内复制位点的病毒而言,细胞膜是其进入宿主细胞的第一道屏障。病毒编码的包膜或衣壳蛋白是宿主细胞分子或受体的结合配偶体,它们的结合特异性决定了细胞和组织的嗜性、传染性,也因此决定了疾病的性质。
中和检测法现正取代传统的菌斑检测法,如蚀斑减少中和试验(PRNT),可检测中和以及防止病毒感染培养细胞的抗体。 美国疾病控制与预防中心(CDC)现在要求对一些病毒使用 PRNT,使用高内涵筛选仪器来测量病毒感染力和中和作用(1)。以下是适用于 PRNT 检测和其他高通量应用的高内涵筛选仪器选项。
了解有关 Invitrogen 高内涵筛选平台的更多信息 ›
已证明,冠状病毒进入靶宿主细胞是由刺突(S)蛋白促进的,而刺突蛋白的 SARS-CoV-2 S1 亚单位对与细胞表面受体血管紧张素转换酶 2(ACE2)的结合至关重要。细胞丝氨酸蛋白酶 TMPRSS2 启动 S 蛋白,生成病毒与细胞膜融合所需的 S2 亚单位,有助于病毒进入宿主细胞(2)。
充分表征 SARS-CoV-2 进入过程中所涉及的分子和信号通路是了解感染力、嗜性、发病机制和免疫逃避的关键。
已证明,冠状病毒的进入机制是通过内吞途径介导的。内吞作用的确切机制尚待确定,有报告表明,内吞作用既有依赖网格蛋白的,也有不依赖网格蛋白的(3)。通常,内化的病毒通过核内体直接进入溶酶体。病毒脱壳是一个高度可变的过程,发生在病毒进入后的不同阶段,可能受到 pH 值、脂质成分、蛋白水解裂解和氧化还原反应等因素的影响(4)。
赛默飞世尔科技公司提供广泛的 Invitrogen 细胞成像产品和技术组合,可帮助研究人员跟踪 SARS-CoV-2 病毒颗粒的内化 。
位于病毒表面的病毒刺突蛋白可与宿主细胞结合,导致病毒感染。对于特异、有效的药物和疫苗的开发而言,了解这些蛋白的准确 3D 结构至关重要。此外,还能为了解病毒逃避免疫系统的机制提供线索。
了解有关适用于细胞结构成像的 Invitrogen 探针的更多信息 ›
为了使病毒生效,它需要控制宿主细胞并进行复制。因此,病毒与宿主细胞蛋白质之间的相互作用是此策略的关键部分。这种相互作用不仅能确保病毒的复制,也是病毒逃避宿主细胞启动的防御机制的策略。
研究病毒与宿主细胞蛋白质之间的相互作用可帮我们深入了解病毒进入、宿主细胞内病毒基因组复制以及病毒基因组在细胞内传播的方式等过程。此外,研究病毒与宿主细胞蛋白质之间的相互作用可产生有价值的信息,并帮助科学家开发广泛作用的抗病毒疗法。
参考文献
了解适用于 SARS-CoV-2 研究中实时荧光定量 PCR 应用的样本制备试剂、检测试剂、预混液、仪器和分析软件。
货号 | 检测试剂盒 ID | 名称 | 尺寸 |
---|---|---|---|
4331182 | Vi06439674_s1 | CoV_HKU1 | 250次反应 |
4331182 | Vi06439646_s1 | CoV_OC43 | 250次反应 |
4331182 | Vi06439673_s1 | CoV_NL63 | 250次反应 |
4331182 | Vi06439671_s1 | CoV_229E | 250次反应 |
4331182 | Vi06439644_s1 | MERS_CoV | 250次反应 |
4331182 | Vi06439634_s1 | SARS_CoV | 250次反应 |
4331182 | Hs01085333_m1 | 人 ACE2 | 250次反应 |
4331182 | Hs01122322_m1 | 人 TMPRSS2 | 250次反应 |
4331182 | Hs00947439_m1 | 人 CTSB | 250次反应 |
4331182 | Hs00964650_m1 | 人 CTSL | 250次反应 |
4331182 | Hs00174265_m1 | 人 ANPEP | 250次反应 |
4331182 | Hs00897386_m1 | 人 DPP4 | 250次反应 |
4331182 | Hs00949382_m1 | 人 ST6GAL1 | 250次反应 |
4331182 | Hs00920870_m1 | 人 ST3GAL4 | 250次反应 |
订购时,请使用我们的订购工具搜索检测试剂盒 ID 或名称。 订购工具
病毒 RNA 的脱壳并释放到细胞质中,导致从冠状病毒中确定的六个或更多的开放读取框(ORF)中翻译出病毒蛋白。翻译从 ORF1 a/b 开始,它编码一个大的多聚蛋白,该多聚蛋白被裂解生成至少16个与病毒复制有关的非结构蛋白(nsp)(1,2)。这些 nsp 包括参与生成更多全长基因组的复制酶(1)。剩余的 ORF 编码四种结构蛋白:刺突(S)蛋白、包膜(E)蛋白、膜(M)蛋白和核衣壳(N)蛋白以及多种辅助蛋白(1)。
一种检测 SARS-CoV-2 RNA 的方法是通过分支 DNA(bDNA)信号放大技术进行的。感染模型中病毒 RNA 转录本的存在可通过 bDNA 技术分别使用 Invitrogen ViewRNA 检测试剂或 Invitrogen PrimeFlow RNA 检测试剂盒 在成像或流式细胞分析中进行确认。
使用实时荧光定量 PCR 检测和定量分析不同组织、培养物或标本中的 SARS-CoV-2 RNA,以阐明病原体生物学的基本原理,包括复制动力学。我们针对 SARS-CoV-2S 基因提供预先设计的研究检测试剂盒,或者您也可为其他病毒靶标设计定制的引物和探针。
了解有关 SARS-CoV-2 研究的实时荧光定量 PCR 解决方案之更多信息。
对于需要反转录(RT)的 RNA 病毒研究,例如2步法实时荧光定量 PCR 或克隆开发,研究人员可仰赖我们全新的反转录酶 SuperScript IV。SuperScript IV 反转录酶产品的可靠性和性能有助于促进:
对于需要反转录(RT)的 RNA 病毒研究,研究人员可仰依赖我们全新的反转录酶 SuperScript IV。SuperScript IV 反转录酶产品的可靠性和性能有助于促进:
了解 SARS-CoV-2 研究中如何使用该酶:
Xie X、Muruato A、Lokugamage KG 等人。(2020)SARS-CoV-2 的感染性 cDNA 克隆。Cell Host Microbe S1931-3128(20)30231-6。
参考文献:
1.Perlman S、Netland J。SARS 后冠状病毒:复制和发病机制的新进展。 Nat Rev Microbiol,2009;7(6):439‐450。
2.Kumar S.、Nyodu R.、Maurya V.K.、Saxena S.K。(2020)严重急性呼吸综合征冠状病毒 2(SARS-CoV-2)的形态、基因组组织、复制和发病机制。收录于:Saxena S(编辑)2019冠状病毒病(COVID 19)。医学病毒学:从发病机制到疾病控制。Springer,Singapore
货号 | 检测试剂盒 ID | 名称 | 尺寸 |
---|---|---|---|
4331182 | Vi06439674_s1 | CoV_HKU1 | 250次反应 |
4331182 | Vi06439673_s1 | CoV_NL63 | 250次反应 |
4331182 | Vi06439671_s1 | CoV_229E | 250次反应 |
4331182 | Vi06439644_s1 | MERS_CoV | 250次反应 |
4331182 | Vi06439634_s1 | SARS_CoV | 250次反应 |
订购时,请使用我们的订购工具搜索检测试剂盒 ID 或名称。 订购工具
冠状病毒颗粒的组装从螺旋状核衣壳开始,螺旋状核衣壳是由新合成的病毒基因组 RNA 与核衣壳磷酸蛋白的相互作用形成的(1)。三次跨膜糖蛋白 M 被翻译到膜结合的多聚体上,并共同翻译插入内质网(ER)的膜中,然后被运输到 ER-高尔基体中间区室(ERGIC)。在 ERGIC,螺旋核衣壳与 M 蛋白的 C 端结构域相互作用,该结构域暴露于细胞质(2)。在一个被认为主要由其跨膜结构域驱动的过程中,M 寡聚形成晶格结构,而 S 和 E 膜蛋白被整合到晶格结构中(1,2)。然后,该结构被分泌囊泡运输到血浆并释放。最终的冠状病毒颗粒由螺旋状核衣壳组成,其周围有一层由插入的刺突(S)蛋白、膜(M)蛋白和包膜(E)蛋白组成的脂质层(2)。
适用于结构生物学应用的Expi293 表达系统——此套产品通过提供高滴度的均匀糖基化蛋白质、调节蛋白质表达水平的能力以及通过 X 射线结晶学或冷冻电镜以简化研究的蛋白质标记试剂盒,实现病毒表面蛋白质的研究。
参考文献:
1.Tseng YT、Wang SM、Huang KJ、Lee AI、Chiang CC、Wang CT。严重急性呼吸综合征冠状病毒膜蛋白的自组装。 J Biol Chem,2010;285(17):12862‐12872。
2.Siu YL、Teoh KT、Lo J 等人。严重急性呼吸综合征冠状病毒的 M、E 和 N 结构蛋白是有效组装、运输和释放病毒样颗粒所必需的。J Virol,2008;82(22):11318‐11330。
病毒的结构在其与宿主细胞之间的相互作用及其在生命周期中的作用有着深远的影响。一般来说,病毒由 RNA 或 DNA 组成,由蛋白质和糖蛋白组成的衣壳包围。衣壳可能因病毒而异,但其主要目的是保护病毒基因组。一些病毒进一步被脂质和蛋白质组成的膜包裹。包膜表面有额外的蛋白质,特别是糖蛋白,它们参与了病毒与宿主细胞的结合过程。有多种质谱分析工具可用于表征 SARS-CoV-2 病毒的不同部分。
Sanger 测序可以在不到一个工作日的时间内完成从样本制备到结果报告的测序——快速经济地开展 SARS-CoV-2 研究(导致 COVID-19 的冠状病毒)。
下载病毒单样本测序的详细方案,以鉴定突变并确认 NGS 测序数据。
宿主对 SARS-CoV-2 感染的反应,从宿主病原体相互作用和信号传导事件到先天和适应性介导的免疫应答,在研究人类健康影响方面起着关键作用。目前,SARS-CoV-2 感染的治疗为缓解症状,死亡的主要原因是急性呼吸窘迫综合征(ARDS)引起的呼吸衰竭(1)。 近期研究表明,对免疫介导的炎症细胞因子反应的管理可能是有益的。在严重感染中,这种反应通常被称为细胞因子释放风暴或综合征(CRS),可导致过度炎症、多器官衰竭,最终导致死亡(1)。由于症状范围广泛,研究证据表明,受试者之间的免疫应答因子差异很大,使一些受试者具有较强的早期防御能力,但从未发展到严重病例。因此,了解无症状、症状轻微或重度 CRS 患者先天和适应性免疫应答的细胞和生化差异至关重要(2,3)。
从大规模基因组学和蛋白质组学到更多靶向方法,赛默飞世尔科技为研究人员提供了广泛的免疫学和传染病研究解决方案组合。
使用能够全面分析基因组和其他生物分子的高通量技术来鉴定生物过程的分子标记物或分子特征,可提供重要的见解,有助于了解宿主对感染和疾病进展的反应。
使用适用于 Illumina 系统的 Invitrogen Collibri 文库制备试剂盒可在较短的时间内以较高的精度实现无假设靶点鉴定和宿主基因表达评估。
Ion Torrent 靶向新一代测序(NGS)简化了研究工作流程以便对 SARS-CoV-2 进行完整基因组测序和流行病学研究。结合使用一组高特异性通用冠状病毒引物与高保真酶预混液,扩增所有基因组片段并使用 Ion Torrent 系统对 DNA 扩增子进行测序,一天之内即可实现高度准确的冠状病毒分型。 Ion AmpliSeq SARS-CoV-2 研究检测组合 与 Ion GeneStudio S5 和 Ion Torrent Genexus 系统兼容。 除了可用于涵盖 >99 % 病毒基因组和变异的 Ion AmpliSeq SARS-CoV-2 研究检测组合工作流程外,Ion Torrent GeneStudio 系统还可用于 SARS-CoV-2 从头 (全基因组)测序 。
Sanger 测序是一种简单、快速、经济高效的正交法,可用于确认通过 NGS 或 RT-PCR 鉴定的 SARS-CoV-2。 它用于连接病毒重叠群,以生成 新型冠状病毒 SARS-CoV-2 的首个全长基因组序列。
整个工作流程,从样本制备到结果报告,可以在不到一个工作日内完成。 赛默飞世尔科技提供的产品可支持从 PCR 扩增到数据分析的整个工作流程。 SeqStudio 基因分析仪 是一款经济实惠的低通量卡盒式台式基因分析仪,无需复杂仪器设置即可在30分钟内完成 Sanger 测序。
了解更多有关 T 细胞和 B 细胞受体变化以及肠道微生物组如何影响对 SARS-CoV-2 的免疫应答的信息。
了解 SARS-CoV 2 基因组的变异以及如何利用这些信息来跟踪社区传播。
虽然 CDC 发布的临床指导目前列出了与 COVID-19 疾病严重程度增加相关的实验室标记物,包括但不限于肝酶升高、淋巴细胞减少、中性粒细胞减少(1),但研究人员迫切需要识别和开发其他生物标记物,以了解宿主对感染的生物学反应。这包括监测细胞反应的生物标记物,包括病毒感染的固有感测、宿主易感因素、抗病毒途径的激活和促炎反应的诱导,以帮助表征症状感染的分子网络以及感染的进展和发病机制。
适用于 SARS-CoV-2 研究的实时 PCR 在生物标记物和疾病途径研究中有多种应用,包括基因表达和 miRNA 分析。研究表型不同的 SARS-CoV-2 样本中的差异表达基因可帮助研究人员识别或确认新的生物标记物和潜在的治疗靶标。目前的研究还表明,miRNA 表达可能在疾病发病机制中起关键作用。TaqMan Advanced miRNA 检测试剂盒为 miRNA 分析和筛选研究提供了较高的灵敏度和特异性,可检测低至60个 miRNA 拷贝到 cDNA 中。
了解有关 SARS-CoV-2 研究的基因表达分析解决方案的更多信息 ›
了解有关 SARS-CoV-2 研究的 miRNA 和非编码 RNA 分析解决方案的更多信息 ›
研究人员依赖于易于使用且已经成熟的 2D 细胞培养模型来研究传染病。赛默飞世尔科技提供适用于基础研究到专业检测的细胞培养产品。这些产品包括 细胞培养基、高活性生长因子、胎牛血清以及组织培养级塑料器具,适用于成像或各种细胞粘附需求。
SARS-CoV-2 感染背景下的心血管、肺、血液和神经系统并发症强调了建立相关生理模型的重要性,以了解潜在细胞机制。类器官和球状体等 3D 细胞模型让我们有机会更好地理解复杂生物学,并在近期发表的文章中显示出巨大的潜力(1,2)。使用 Thermo Fisher 3D 细胞培养产品探索端到端解决方案。
为了在 SARS-CoV-2 感染背景下研究 2D 或 3D 细胞模型中的途径和生物标记物,成像和蛋白质免疫印迹等常用技术可为蛋白表达提供时空和定量分析。例如, Lamers 等人在 SARS-CoV-2 感染背景下,使用 Thermo Fisher 成像试剂来固定标本,进行了细胞核和细胞骨架染色以及基于抗体的特定生物标记物检测(1),从而研究了 3D 气道和肠道类器官,以了解一般病毒反应。
为了检测细胞或组织裂解物中的生物标记物,赛默飞世尔科技提供了端到端蛋白质免疫印迹分析解决方案,或者您也可使用这款方便的印迹生成器工具来确定正确的蛋白质免疫印迹工作流程产物,以满足您的实验需求。
近期发表的文章表明,在理解 SARS-CoV-2 感染对人类健康的影响方面,宿主对病原体感染的反应与病毒株序列差异同样重要。Ion AmpliSeq 转录组人类基因表达试剂盒和 Ion AmpleSeq 转录组小鼠基因表达试剂盒是基因水平表达分析的全面工具。完整的 Ion AmpliSeq 转录组解决方案与现有的下游微阵列或新一代测序(NGS)分析流程兼容,在一次反应中靶向检测 >20,000 个人类或小鼠 RefSeq 转录本,可实现快速、简单的数据解读。
QuantiGene Plex 检测试剂盒为多重基因表达定量提供了快速、高通量的解决方案,可同时测量96孔板或384孔板的单个孔中多达80个目的基因。QuantiGene Plex 检测试剂盒基于杂交并结合了分支 DNA (bDNA) 技术,该技术使用信号扩增而不是靶标扩增来直接测量 RNA 或 DNA 转录物。该检测非常易于使用,具有类似 ELISA 的简单工作流程,并且无需 RNA 纯化。适用于困难的样本类型,包括 FFPE 组织中的降解和交联 RNA,以及直接用于血液,无需 RNA 纯化。QuantiGene Singleplex 检测试剂盒依赖于发光读数,可通过 Varioskan 酶标仪型号进行分析,而 QuantiGene Plex 检测试剂盒则使用 Luminex 平台。
通过 T 细胞和 B 细胞受体测序以及肠道微生物组谱来了解免疫组库,可确定对了解 SARS-CoV-2 反应较为重要的生物标记物。
参考文献:
1.Lamers MM、Beumer J、van der Vaart J 等人。SARS-CoV-2 可有效感染人类肠道细胞 [印前版,在线发表于2020年5月1日]。 Science,2020;eabc1669。
2.Yang L、Han Y、Nilsson-Payant BE 等人。研究人细胞和类器官中的 SARS-CoV-2 嗜性和病毒感染模型的基于人多能干细胞的平台。Cell Stem Cell,2020;27(1):125-136.e7。
近期的发表文章表明,在了解 SARS-CoV-2 感染对人类健康的影响方面,宿主对病原体感染的反应与病毒株序列差异同样重要。更深入地了解适应性免疫系统、炎症标志物和人类微生物组,可更好地了解宿主对病原体感染的反应在健康和对病原体的反应方面的作用,从而推动免疫疗法等未来治疗取得重大进展。Ion Torrent SARS-CoV-2 研究产品组合,除了能实现用于更广泛转录组测序或人类微生物组分析的端到端工作流程外,还可实现免疫组库测序和免疫应答的多维度研究方法。每一种靶向新一代测序(NGS)检测均以 Ion Torrent 技术的准确性和灵敏度为支持,帮助您从珍贵样本中发现更多信息,同时拥有含强大信息学工具的高度自动化端到端工作流程。Ion Torrent SARS-Cov-2 研究组合产品将宿主反应与流行病学研究相结合,为解决传染病研究的多方面问题提供了一种快速且可扩展的方法。
对于人类研究的研究对象:
对于小鼠的研究对象:
Ion GeneStudio S5 系统是一款可扩展的靶向 NGS 工作平台,具有广泛的研究应用广度和通量能力,并与我们的完整免疫应答检测试剂盒组合产品兼容。
了解有关 Ion GeneStudio S5 系统的更多信息或询价 ›
Invitrogen QuantiGene Plex 检测试剂盒提供了一种对单重靶向或多重靶向生物标记物基因表达定量分析的精确方法。QuantiGene 检测试剂盒也可作为单重检测试剂盒用于测量每个孔中一个基因靶标,而 QuantiGene Plex 检测试剂盒可用于多重基因表达定量分析,其可测量每个孔中多达80个基因靶标。 QuantiGene Singleplex 检测试剂盒利用 Varioskan 酶标仪实现的发光来检测,而 QuantiGene Plex 检测试剂盒依赖 Luminex 平台。
已经开发出多种用于各种临床和研究应用中的基因组 DNA 靶向富集的方法。通常,它们基于多重 PCR 扩增反应和 DNA 杂交。所有这些 DNA 富集方法非常依赖扩增前基因组 DNA 的片段化,导致测序模板相对较短(少于1000个碱基对)。
实现以杂交而捕获靶标的靶向测序工作流程包括几个通用步骤 - 样本制备、文库构建、靶标富集、测序和分析。
宿主的免疫系统是对抗病毒感染的防御系统。对参与免疫系统对病毒作出反应的各种分子进行表征,对于开发可用于抑制病毒复制和传播以及缓解病毒引起的任何疾病症状的治疗方法是必要的。蛋白质和代谢物的质谱分析表征和定量分析可提供免疫系统是如何发挥作用的重要信息。 了解更多 ›
对细胞内和细胞表面靶标进行流式细胞术分析有助于阐明对病毒感染作出免疫应答的更完整机制。Cossarizza 等人展示了安全分析样本的指南,适用于胞内细胞因子检测和免疫细胞之间相对差异分析(1)。重要的细胞因子靶标,如下表所列的靶标,以及细胞毒性标记物 Granzyme A、B、K 和 M、穿孔素和颗粒基质,可使用 Invitrogen 流式细胞分析抗体和 Invitrogin Attune NxT 流式细胞仪来分析,以了解 SARS-CoV-2 感染期间的免疫应答(1,2)。还可使用下面一节中的免疫检测方法分析以下列出的靶标。
靶标 | 分布 | 功能 |
---|---|---|
IFNgamma | 细胞毒性 T 细胞、NK 细胞 | 病毒和寄生虫反应 |
TNFalpha | 巨噬细胞 | 病毒和寄生虫反应、免疫细胞调控 |
IL-6 | 活化 T 细胞 | 病毒反应 |
IL-10 | 巨噬细胞、Th2 细胞 | 增强抗体生产、抗炎症细胞因子 |
IL-17 | Th17 细胞 | 促炎性细胞因子 |
颗粒酶 A | 细胞毒性 T 细胞、NK 细胞 | 靶细胞凋亡裂解、细胞介导的免疫应答 |
颗粒酶 B | 细胞毒性 T 细胞、NK 细胞 | 靶细胞凋亡裂解、细胞介导的免疫应答 |
颗粒酶 K | 细胞毒性 T 细胞、NK 细胞 | 靶细胞凋亡裂解、细胞介导的免疫应答 |
颗粒酶 M | 细胞毒性 T 细胞、NK 细胞 | 靶细胞凋亡裂解、细胞介导的免疫应答 |
颗粒素 | 细胞毒性 T 细胞、NK 细胞 | 靶细胞凋亡裂解、细胞介导的免疫应答 |
穿孔素 | 细胞毒性 T 细胞 | 病毒反应、孔隙形成 |
PD-1 | 活化 T 细胞 | 免疫抑制分子 |
Tim-3 | Th1、Th17、Treg、CD8+ T 细胞亚群 | 免疫抑制分子 |
此外,Invitrogen 还提供开箱即用的解决方案,如基本的表型分析试剂盒,它是进行流式细胞术分析的有效且具有高性价比的方法。这些即用型试剂盒设计用于在配备紫色 405 nm、蓝色 488 nm 以及红色 633 nm 激光的流式细胞仪(如,Invitrogen Attune NxT 流式细胞仪)上可靠地鉴定人血液中的 T 细胞亚群,包括 CD4+、CD8+、调节性 T 细胞(Treg)和辅助性 T 细胞亚群。如果您需要使用规模更大的定制检测组合来了解有关白细胞系的更多信息,请在下方索取报价或使用 Invitrogen 流式多色方案配色工具构建您自己的检测组合。
参考文献:
1.Cossarizza A、Gibellini L、De Biasi S 等人。处理和加工 COVID-19 患者血液标本以用于细胞表型和细胞因子风暴的安全研究 [印前版,在线发表于2020年4月10日]。 Cytometry A,2020;10.1002/cyto.a.24009。
2.Thevarajan I、Nguyen THO、Koutsakos M 等人。患者康复前伴随免疫应答的广度:一非重度 COVID-19 病例报告。 Nat Med,2020;26(4):453‐455。
免疫学检测可帮助确定细胞亚群和相关分泌性分子,这对病毒感染和宿主免疫学很重要。它们被用于了解毒力和衰减,以及中和疫苗的开发。
Invitrogen 免疫检测试剂盒易于使用,可用于定量分析血清、血浆或其他生物液体中的炎症相关细胞因子和趋化因子。
测量关键炎症细胞因子和趋化因子,如 IFNγ、IL-1B、IL-2、IL-6、GM-CSF、IP-10、MCP-1、MIP-1a 和 TNFα,或急性期指标,如铁蛋白或 CRP。
查看 ELISA 菜单选择的完整列表。
血清学血液检测可检测感染 SARS-CoV-2 后仍留在血液中的抗体。这能测定恢复期血浆样本或含 SARS-CoV-2 特异性抗体的样本。搜索抗人 IgG 或 IgM 或者如下所示的酶标仪检测:
查找用于血清学检测(侧流法或 ELISA)的抗人抗体
查看用于 ELISA 和血清学检测的荧光和发光读数的酶标仪仪器 ›
ProQuantum 高灵敏度免疫检测仅需两小时即可检测出炎症标记物。无需洗涤步骤,可大程度减少污染废物。可在任何 qPCR 仪器上运行,该检测提供了一个较大的动态范围,可轻松测量低蛋白和高蛋白水平,且只需消耗 2 µL血清样本。
ProcartaPlex 多因子免疫检测利用 Luminex xMAP(多分析物谱分析)技术,可在单份 25-50 µL 血浆、血清、细胞培养上清液和其他体液样本中同时检测和定量分析多达65种蛋白质靶标。在 SARS-CoV-2 感染的情况下,ProcartaPlex 免疫检测提供可定制的检测组合来研究 细胞因子释放风暴 (文献中常见的21个预选靶标),或者使用我们 预先配置的检测组合 ,来进行病毒研究。
对无症状、轻度症状或急性疾病患者的先天免疫应答和适应性免疫应答的差异进行研究,对于了解疾病途径和可能的治疗靶标至关重要。我们的针对 SARS-CoV-2 研究的实时荧光定量 PCR 解决方案 使得科学家们能够研究细胞因子、趋化因子和生长因子的差异基因表达,确定影响免疫应答的宿主遗传决定因素,或监测 miRNA 表达,以便更好地了解这些分子在抗病毒反应中的作用。监测抗病毒宿主限制性因子的表达也是了解宿主细胞如何限制进入、抑制病毒 RNA 合成和阻断病毒翻译的关键部分。
我们的实时荧光定量 PCR 解决方案将核酸的灵敏度和特异性定量分析与适应性实验设计、灵活的格式相结合,实现了经济实惠的可扩展性和多靶向检测、易于使用的工作流程和值得信赖的支持。探索基因表达分析、基因分型和 miRNA 分析的解决方案如何加速 SARS-CoV-2 研究领域的重要发现。
转化和临床前研究界通过采取多种方法阻断病毒感染和治疗发病机制,对 SARS-CoV-2 疫情作出了迅速反应。通过相关实验模型、先进的细胞工程和蛋白质修饰技术了解疾病机制和相关生物标记物,扩大了研究能力。赛默飞世尔科技致力提供可靠且易操作的解决方案、服务和支持,以协助满足临床和转化研究方面的严苛需求,使得研究人员能快速地从发现研究转换至转化环境并开发治疗产品。
重组病毒为将遗传物质引入各种宿主细胞提供了出色的工具。我们提供一系列工具,包括纯化试剂盒、质粒、包装系统和转导试剂盒,以及用于病毒表达的适当宿主细胞系。此外,我们还提供体外蛋白表达工具(也称为体外翻译、无细胞蛋白表达、无细胞翻译或无细胞蛋白合成)。尽管体外表达不适用于商业化大规模重组蛋白生产,但它具有多种特性,使其在许多研究应用中更有用和灵活。
货号 | 检测试剂盒 ID | 名称 |
---|---|---|
4331182 | Hs01085333_m1 / SARS-CoV-2 | ACE2 |
4331182 | Hs01122322_m1 / SARS-CoV-2 | TMPRSS2 |
4331182 | Hs00947439_m1 / SARS-CoV-2 | CTSB |
4331182 | Hs00964650_m1 / SARS-CoV-2 | CTSL |
4331182 | Hs00174265_m1 / HCoV-229E | ANPEP |
4331182 | Hs00897386_m1 / MERS-CoV | DPP4 |
4331182 | Hs00949382_m1 / 流感病毒 | ST6GAL1 |
4331182 | Hs00920870_m1 / 流感病毒 | ST3GAL4 |
为了帮助您了解基因组如何影响表型,我们的完整工具集为细胞工程工作流程中的每个步骤提供了可靠的解决方案。我们的已优化并经过验证的产品、方案和工具配合使用,消除了试错阶段,帮助您快速轻松地获取结果。
使用 TrueDesign 基因组编辑器轻松创建准确且更成功的敲入实验。我们的免费设计工具具有直观的点击和输入界面,可为创建基因组编辑提供较佳的灵活性和支持
由于修复过程在基因组编辑实验中并不完全有效或准确,因此可使用 Sanger 测序来确定在原代转化细胞培养中 CRISPR 介导的基因组编辑效率,并确定二级克隆中的成功编辑事件。
Applied Biosystems 基因分析仪器和试剂可提供:
合成与蛋白质工程——GeneArt 基因合成是一种经济实惠的方法,可获得序列准确的定制 DNA 结构,可让您腾出时间和资源进行其他工作。
High-Q Strings DNA 片段—是 PCR 的一种经济、省时的替代品,它保持了 GeneArt 基因合成的灵活性、卓越性能和非凡准确性。GeneArt Strings 和 GeneArt High-Q Strings DNA 片段可与任何下游克隆方法兼容。
GeneArt Gibson Assembly 克隆试剂盒——GeneArt Gibson Assembly 能构建大型无缝构建体,并与 GeneArt 基因和 DNA 片段合成相结合,从而能够快速准确地构建目标质粒载体。
Platinum SuperFi II DNA 聚合酶—具有 >300x Taq DNA 聚合酶保真度和高达 40 kb的 DNA 高效扩增,Platinum SuperFi II DNA 聚合酶为病毒序列的克隆和诱变提供了卓越的序列准确性和长片段扩增。
Sanger 测序极常见的应用之一是分析亚克隆到质粒的插入片段。Applied Biosystems BigDye 化学试剂广泛用于 Sanger 测序,是质粒测序工作流程的重要组成部分。SeqStudio 基因分析仪有多项功能,为进行基本质粒测序方法的研究人员带来了诸多益处。该仪器预装了针对短(<300 bp)、中(500 bp)和长(>600 bp)读取长度优化的测序模块,同时针对特定的需求可在仪器上自定义。基于云的 Sanger Quality Check 应用程序提供了一组直观的测序图谱分析工具。
了解有关 SARS-CoV-2 研究的 Sanger 测序解决方案的更多信息 ›
广泛的 Invitrogen 转染试剂 和电穿孔解决方案,可优化效率、活性和再现性,为用于有效输送核酸而设计。包括了 Lipofectamine 系列转染试剂和 Neon 电穿孔仪。
GeneArt 基因到蛋白质服务是一种快速高效的方法,可从瞬时转染的哺乳动物细胞中获得正确折叠的天然蛋白质。仅从核苷酸序列开始,我们可在几周内提供纯化的蛋白质。我们将您的表达优化基因克隆到我们的表达载体中,产生转染级质粒 DNA,然后使用我们先进的表达系统获得高表达率,以支持快速蛋白质生产所需的研究。
通过我们的试剂盒、试剂和各类装置,您可轻松对所研究的蛋白质进行提取、纯化、除杂和浓缩。这些产品针对广泛的组织和细胞类型进行了优化,并兼容常用的蛋白纯化树脂,为您提供灵活的方案选择和更高的蛋白回收率。您可使用我们安全、高效的设备和树脂进行脱盐、缓冲液置换、除杂和蛋白浓缩。
我们提供广泛的产品可用于蛋白质、抗体和多肽的交联、生物素化、聚乙二醇化和荧光标记。 使用我们的 交联 或 生物素化 试剂选择工具,查找适合您应用的较佳试剂,或访问我们有用的 技术手册 ,帮助改善您的生物偶联效果。
我们提供一系列抗体标记试剂盒供您选择。 直接标记您的一抗有两个主要优点:
以往,研究人员依赖 2D 细胞培养模型,但越来越多的证据表明,这些模型系统在预测更复杂的下游动物模型(治疗开发所需的环境)的结果方面存在缺陷。以对细胞间相互作用和离体生长条件的加深理解,研究人员得以能以提供更天然的细胞环境为目的来进行更复杂的离体建模培养,如 3D 细胞模型。此外,利用原代细胞进行 3D 培养也可作为评估患者特异性表型和药物治疗反应的一种途径。
类器官和球形体模型越来越多地用于更准确地模拟体内细胞微环境,从而为实验条件带来更多的生理相关性。生成类器官和球状体模型在技术上可能具有挑战性,但一旦建立,就可以为发展转化研究项目提供关键视点,因为它们显示的基因和蛋白质表达特征更接近在体内观察到的特征。3D 类器官越来越多地被用作肺部/气道、肠道、肾脏、血管和其他组织的感染模型,以了解感染和免疫反应的机制,确定关键的细胞靶标,以及测试潜在的治疗方法(2)。
参考文献:
我们的系统可使您准确模拟体内状态,并生成更具生理学意义的数据。每批原代细胞都在活力和生长潜能方面接受过性能测试。
准确的细胞计数对基于细胞的测定和下游分析之前的接种细胞至关重要。新款 Countess II FL 自动细胞计数仪是一款台式检测平台,配备三个通道:明场和两个可选的荧光通道,用于细胞计数、监测荧光蛋白表达、评估细胞凋亡和测量细胞活力。
查找细胞培养 & 转染产品 以用于细胞系开发。
产品 | 货号 |
---|---|
哺乳动物细胞培养试剂 | 了解更多 › |
为了验证细胞模型,需要进行遗传和表型评估,以确保其相关性和可用性。需要对进行多次传代、大规模工程设计或暴露于实验或环境处理和条件下的各种细胞类型和来源进行表征。例如,就成人原代干细胞而言,传代效应可影响基因和蛋白质的表达模式。
使用毛细管电泳进行短串联重复序列(STR)基因分型是一种简单、经济的工具,可用于验证人细胞系和原代干细胞的真实性以及评估已知细胞混合物的性质。 细胞系的错误识别会产生误导性的结果,造成混乱,并增加研究成本。现在,期刊和资助机构要求研究人员证明他们使用的细胞系是真实的,并且在研究过程中一直保持如此。
对高度可变 STR 进行的分析可提供细胞系的高度特异性遗传“指纹”。将这些高度变异基因座上的等位基因与已知的、标准化的细胞系样本进行比较,可确保该细胞系是真实的。 Applied Biosystems CLA Identifiler Plus 试剂盒和 Direct 试剂盒经过优化,可在不到三小时的扩增时间内分析16种高度变异的人 STR 序列。 Applied Biosystems GeneMapper 软件 6 和基于云的微卫星分析(MSA)软件解决方案通过利用预先建立的等位基因阶梯并对 Identifiler 试剂盒所涵盖的各种 STR 等位基因进行 bin 集大小筛分,从而简化 STR 分析。
许多细胞健康试剂在成像和流式细胞分析领域都有应用,例如测量毒性、细胞凋亡、细胞增殖、细胞活性、线粒体功能和膜电位等。
PCR 酶和预混液是快速有效的工具,用于验证细胞模型的遗传组成和序列信息。Platinum 直接 PCR 通用预混液无需纯化 DNA 即可直接从细胞样本进行扩增,缩短了工作流程,减少了手动操作时间。Platinum II Taq 热启动 DNA 聚合酶提供了快速 DNA 合成功能和简化的 PCR 方案,具备通用退火温度,可实现靶标基因组序列的高效扩增以及凝胶电泳或 Sanger 测序的分析。
利用 Power Snap 干式预制 E-Gel 琼脂糖凝胶电泳技术加速病毒研究,并在10分钟内运行 DNA 样本电泳。它是一款集 DNA 样本电泳分离和凝胶可视化于一体的台式设备。
实时荧光定量 PCR 具有较高的灵敏度和特异性,可快速获得结果,具备广泛的动态范围,可精确检测和定量分析核酸。实时荧光定量 PCR 被称为冠状病毒检测和定量分析的金标准,是一项成熟的技术,可以帮助加快 SARS-CoV-2 研究领域中挽救生命的发现。
了解适用 SARS-CoV-2 研究的实时荧光定量 PCR 解决方案 ›
全世界对 SARS-CoV-2 检测的需求造成了 qRT-PCR(目前的金标准)的供应短缺。能克服这种短缺并提高检测能力的新方法将具有吸引力。质谱分析提供了许多可规避此类问题的工作流程。
多通路 qPCR 解决方案可检测少量病原体,并且当需要检测大量靶标或病原体时,其相对较小的容量会限制通量。通过毛细管电泳(CE)进行的片段分析可用于检测单份样本中与不同综合征相关的多种病原体。 例如,呼吸系统多通路检测 panel 可以检测病毒病原体和细菌病原体,有助于排除可造成感染的常见病原体。
了解通过基于片段分析的靶标多通路解决方案检测 SARS-CoV-2 病毒序列的简单方法:
RT-LAMP 是一种简单的基于 RNA 的病毒病原体扩增技术。RT-LAMP 方案包括用于快速、简单地检测和监测病毒病原体(包括 SARS-CoV-2)的试剂,简化了工作流程,仅需简单热源即可保持恒定温度。有几种可视化方法可用于确定 RT-LAMP 阳性反应,包括终点法和实时定量法(浊度法和染料法)。
治疗方法的探索和开发是一个复杂的过程,可以从筛选、靶标或生物活性分子开始,启动开发工作流程。从即用型抗病毒化合物到检测和复杂的文库,我们在此支持您对潜在疗法的研究和开发。此外,我们的药物发现和开发团队提供支持、专业知识、协作和定制服务,以满足您的独特需求。
凭借40多种经证实具有活性的抗病毒化合物,您可提前几步开始寻找新的抗病毒化合物,这可能会加快您取得成果的时间。下方显示了一系列抗病毒化合物。
虽然通过 NGS 获得的可用全基因组数量快速增长,但这些数据在序列质量方面一直面临挑战。高质量序列可覆盖整个基因组,有助于开发潜在的抗病毒疗法。与转座法建库相比,适用于 Illumina 系统的 Invitrogen Collibri DNA 文库制备试剂盒可全面覆盖反转录后的 RNA 病毒以及宿主基因组。适用于 Illumina 系统的 Invitrogen Collibri 链特异性 RNA 试剂盒(用于 人/小鼠/大鼠去除)可直接将辅助性接头连接至 RNA,从而实现整个转录组的稳定覆盖。
通过毛细管电泳法进行的片段分析以简单的工作流程快速筛查是否存在 SARS-CoV-2 RNA。 简而言之,纯化的核酸与 SARS-CoV-2 基因组中的核蛋白(N 蛋白)、刺突蛋白(S 蛋白)和 orf-1ab 序列特异性荧光引物的混合物混合。混合物中的引物对被设计用来产生分离良好的基因特异性扩增子。样本-引物混合物被反转录,并在单次反应中进行终点 PCR。所得片段根据大小分离并使用毛细管电泳法进行检测。
在早期药物探索中,使用快速化合物筛选和基于片段的设计以寻找生物活性分子不应该像大海捞针一样。Maybridge 筛选化合物集合和片段库方便和可定制的格式提供了丰富的多样性,其化学特性旨在帮助您加速发现匹配的序列。
产品 | 货号 |
---|---|
抗病毒库——从8000多种化合物中进行选择,促进发现具有深层病毒活性和增强安全性特征的新化学实体 | 了解更多 › |
Maybridge HitDiscover——一个超过53000种筛选化合物的预铺板集合,提供了整个 Maybridge 集合的多样性。 | 了解更多 › |
Maybridge HitFinder——从使用群集算法选择的 Maybridge 集合中选择独特的预铺板选项,所有化合物均适合"类药性"的 Lipinski 原则。 | 了解更多 › |
Maybridge HitCreator——在96或384孔板中预铺板14,000种化合物,代表从500,000种化合物库中提炼到14,000种分子的多样性。 | 了解更多 › |
Maybridge 片段集合包括整体片段文库以及荧光片段库、含 19F 片段库、含溴片段库和预铺板片段库。 可提供含2,500种化合物的整体库或含1,000种化合物的核心套件和含1,500种化合物的补充套件,以及定制的套件,以便于您选择。 | 了解更多 › |
蛋白质 - 蛋白质相互作用库——通过分析 PPI 相关化学空间选择的11,000多种化合物 | 了解更多 › |
GPCR 库——基于 G 蛋白偶联受体筛选的10,000多种化合物 | 了解更多 › |
激酶库——从我们先进的小分子、片段和大循环集合中选择了6,000多种化合物,以促进新激酶抑制剂的发现 | 了解更多 › |
多种表面经过优化,可捕获您选择的生物分子,多种微孔板可满足您的免疫检测开发需求。
了解如何利用我们的 SARS-CoV-2研究实时荧光定量 PCR 解决方案来开发您专有的冠状病毒检测。
一些临床前和临床研究已经开展,以调查 SARS-CoV-2 引起的细胞损伤。例如,间充质干细胞的免疫调节和修复特性可以通过逆转肺部急性炎症、抑制免疫细胞过度激活、保护肺泡上皮细胞、促进组织修复、预防肺纤维化或改善肺功能来降低死亡率。赛默飞世尔科技为解决间充质干细胞临床研究工作流程中的难题提供了关键资源。
了解有关细胞治疗方法的更多信息,并利用 MSC 培养基和试剂以及定制培养基推进您的治疗性间充质干细胞疗法研究。
细胞和基因治疗中使用的人细胞可通过毛细管电泳的短串联重复序列(STR)基因分型进行验证。Applied Biosystems CLA Identifiler Plus 试剂盒和 Direct 试剂盒经过优化,可在不到三小时的扩增时间内分析16种高度变异的人 STR 序列。Applied Biosystems GeneMapper 软件 6 和基于云的微卫星分析(MSA)软件解决方案通过利用预先建立的等位基因阶梯并对 Identifiler 试剂盒所涵盖的各种 STR 等位基因进行 bin 集大小筛分,从而简化 STR 分析。
了解有关如何使用 STR 分析验证人细胞系的更多信息 ›
仅供科研使用,不可用于诊断目的。