元素分析は、エネルギー分散型X線分光法(EDS、EDX、またはXEDSとも呼ばれる)の基本的なアプリケーションです。EDSでは、電子顕微鏡像に重要な組成情報を付加し、試料の形態および化学的な知見を得ることができます。EDS分析が電子顕微鏡の手法として日常的に使用されるにつれ重要視されているのが、EDSの速さと感度の向上です。サーモフィッシャーサイエンティフィックは、S/TEM用に設計された独自のThermo Scientific ChemiSTEMテクノロジーを提供しています。これは試料から発生するX線と検出器に取り込まれるX線の両方を最適化しています。ChemiSTEMテクノロジーは、迅速なEDSマッピングと微量元素の検出を行うことで、S/TEMを用いたEDS分析の有用性とパフォーマンスを拡大します。また、Thermo Scientific ChemiSEMテクノロジーは、SEMで常時オンで使用可能で誰でも元素データを取得でき、これまで以上に完全な情報を、簡単に得ることができます。
高速元素マッピング
高効率EDS検出システムは、ナノメートル以下の分解能での高速分析を実現します。従来のシングルシリコンドリフト検出器(SDD)システムと比較して、ChemiSTEMテクノロジーではX-FEGで最大5倍までものX線を発生させ、Super-X 検出器システムで最大10倍までものX線を収集することが可能です。
Chemical mapping with EDS technology.
- トランジスターの元素マッピング。マップ取得に要した総時間は1時間54分。100×100ピクセルのEDSマップをSi(Li)検出器システムで取得。ドウェルタイム 500ミリ秒/ピクセル、スポットサイズ約0.7 nm、ビーム電流0.4 nA。 - ChemiSTEMテクノロジーを用いて同一のデバイスで取得された100×100ピクセルEDSマップ。所要時間はわずか115秒。ドウェルタイム5ミリ秒/ピクセル、スポットサイズ約0.3 nm、ビーム電流1.0 nA。試料提供:NXP Research。
さらに、ChemiSTEMテクノロジーは、SDDの高速化により、従来のシリコンリチウムX線検出器と比較して数倍のスピード向上を実現しています。同等条件のEDSマッピングでは、ChemiSTEMシステムは、「時間単位から分単位へ」分析時間を短縮します。以下の例に示すように、ライブマッピングも実行可能です。
Super-X検出システムとVeloxソフトウェアを用いたトランジスターのライブ元素マッピング。
センサー感度が優れているため、元素分布はライブで処理されます。初回スキャンの段階で、すでにデバイス各部の組成が明らかです。3スキャンのみで、最終的な複合および単一元素マップは生成されました。
微量元素検出
Super-X検出システムは、4つのSDDを搭載し、微量元素の検出に重要な感度を大幅に向上させました。右の例は、NIST認定の鉄鋼標準試料(標準参照物質NBS No. 461)を用いてChemiSTEMテクノロジーの感度限界を示したものです。この低合金鋼は、バルクにおいてヒ素(0.028 wt.%)、バナジウム(0.024 wt.%)、スズ(0.022 wt.%)の各元素濃度が保証されています。試料の微細構造全体の組成を平均化するため、ミクロンサイズの領域をスキャンしながら、ビーム電流1.7 nA、600秒でスペクトルを取得しました。
この例では、低濃度(約0.02 wt.%)の微量元素の検出が10分で可能であり、実用的であることを示しています。
EDS spectrum of a steel standard.
NIST認定の鉄鋼標準試料NBS No.461のスペクトル。Super-X検出器による測定(縦軸は対数表示)。下段 - 微量元素のバナジウム(0.024 wt.%)、ヒ素(0.028 wt.%)、スズ(0.022 wt.%)の拡大スペクトル。ガリウムと白金のピークはFIBによる試料作製による。
応用例
電子顕微鏡を使用したプロセス制御
電子顕微鏡を使用したプロセス制御
近年の産業では、確かなプロセス制御によって維持される優れた品質とスループットの両立が求められています。専用の自動化ソフトウェアを搭載したSEMおよびTEMツールは、プロセスモニタリングおよびプロセス改善のための迅速なマルチスケール情報を提供します。
電子顕微鏡を使用した品質管理と不良解析
品質管理と不良解析
近年の産業では、品質管理と品質保証が不可欠です。私たちは、欠陥をマルチスケールかつ多モードで分析可能なEMおよび分光ツールを提供しており、これらにより得られる信頼性の高い十分な情報によりプロセス制御および改善のための決定が可能となります。
部品のクリーン度テストにてSEMで確認されたアルミニウム鉱物粒
クリーン度
現代の製造では、これまで以上に信頼性の高い高品質の部品が必要とされています。走査電子顕微鏡を使用することで、部品のクリーン度分析を社内で実施でき、幅広い分析データが得られ、製造サイクルの短縮が可能です。
Fundamental Materials Research_R&D_Thumb_274x180_144DPI
基礎材料研究
新材料開発では、その物理的および化学的特性を最大化するために、より小さなスケールでの研究がなされています。電子顕微鏡は、マイクロスケールからナノスケールのさまざまな材料特性について重要な情報を研究者に提供します。
サンプル
電池の研究
SEM、TEM、microCT、ラマン分光、XPS、および3次元データの可視化と解析により、マルチスケールの情報を得られます。これは電池の開発に大きく貢献します。どうやってもっと優れた電池を開発するための構造情報および組成情報を提供するかをご覧ください。
詳細はこちら ›
高分子材料の研究
高分子材料の微細構造によって、材料のバルク特性と性能が決まります。電子顕微鏡法により、R&Dおよび品質管理のアプリケーションにおける、ポリマーの形態および組成の包括的なマイクロスケール分析が可能になります。
詳細はこちら ›
金属材料の研究
金属材料を効果的に生産するには、介在物および析出物を正確にコントロールする必要があります。当社の自動化ソリューションを利用することで、ナノ粒子の計数、EDS元素分析、TEM試料作製など、金属分析に不可欠なさまざまなタスクを実行できます。
詳細はこちら ›
ナノ粒子
材料のナノスケールの性質と特性はマクロスケールの特性と根本的に異なります。それで材料解析を行う時、S/TEMの技術とエネルギー分散型X線分光法を組み合わせることが効果的であり、ナノメートルまたはサブナノメートルの分解能のデータを得ることができます。
詳細はこちら ›
石油およびガス
石油およびガスの需要が続く中で、炭化水素を効率的かつ効果的に抽出する必要があります。サーモフィッシャーサイエンティフィックは、さまざまな石油科学アプリケーションに対応する、幅広い顕微鏡および分光法ソリューションを提供しています。
詳細はこちら ›
地質学研究
地球科学は、岩石試料内の構造特徴の正確なマルチスケール観察に頼っています。SEM-EDSを自動化ソフトウェアと組み合わせることで、岩石学および鉱物学の研究におけるテクスチャおよび鉱物組成の直接的かつ大規模な分析が可能になります。
詳細はこちら ›
自動車用材料の試験
現代の自動車部品のすべては、安全性、効率性、性能を考慮して設計されています。電子顕微鏡と分光法を用いた自動車材料の詳細な解析は、重要なプロセスの決定、製品の改善、および新材料開発に必要な情報を提供します。
詳細はこちら ›
触媒研究
触媒は現代の工業プロセスに不可欠です。触媒の活性は、触媒粒子の微細な組成と形態に依存します。電子顕微鏡のEDS分析は、これらの特性の研究に最適です。
詳細はこちら ›
2D材料
新規材料研究では、低次元材料の構造への関心が高まっています。プローブの収差補正器およびモノクロメーターを備えた走査透過電子顕微鏡は、高分解能の二次元材料のイメージングを可能にします。
詳細はこちら ›
製品
Style Sheet for Instrument Cards Origin
Helios 5 Laser PFIB
  • ミリメートルスケールの高速な断面加工
  • 統計的に重要な深部までの表面下3Dデータ解析
  • Helios 5 PFIBのすべての機能を利用可能
Spectra Ultra TEM
  • 最もビームに敏感な材料に対応する新しいイメージングおよび分析の性能
  • Ultra-X検出器によるEDX検出の飛躍的進歩
  • サンプルの完全性を維持するよう設計されたカラム。
Spectra 200 TEM
  • 30~200 kVの加速電圧設定で高解像度かつ高コントラストのイメージング
  • 5.4 mmのワイドギャップポールピース設計の対称S-TWIN/X-TWIN対物レンズ
  • 60 kV~200 kVでサブオングストロームの分解能を有するSTEMイメージング
Spectra 300 TEM
  • 最高レベルの分解能による原子レベルの構造および化学情報
  • 30~300 kVの柔軟な加速電圧範囲
  • 3レンズコンデンサーシステム
Talos F200S TEM
  • 正確な化学組成データ
  • 高性能イメージングと精密な組成分析により、動的顕微鏡解析を実現します
  • 多種類の分析データの迅速かつ簡単な取得を可能にするVeloxソフトウェアを搭載
Talos F200X TEM
  • STEMイメージングおよび元素分析における高分解能と高速データ取得
  • 動的実験用のin situサンプルホルダーを追加
  • 多種類の分析データの迅速かつ簡単な取得を可能にするVeloxソフトウェアを搭載
Talos F200C TEM
  • 幅広い材料で使えるEDS分析により、元素分布情報が分かります
  • 高コントラスト、高品質のTEMおよびSTEMイメージング
  • Ceta 16メガピクセルCMOSカメラにより広視野と高速読み出しを実現
Talos L120C TEM
  • 安定性の向上
  • 4K x 4K Ceta CMOSカメラ
  • 25~650 kXのTEM倍率範囲
  • 幅広い材料で使えるEDS分析により、元素分布情報が分かります
Talos F200i TEM
  • 高品質なS/TEM画像と正確なEDS
  • Dual EDSテクノロジーを装備可能
  • 最高かつオールラウンドなin situ機能
  • 高速での広視野イメージング
Prisma E SEM
  • 優れた画質を備えたエントリーレベルのSEM
  • 複数の試料を簡単かつ迅速にロードおよびナビゲーションできます
  • 専用の真空モードにより、幅広いタイプの材料に対応
Quattro ESEM
  • 独自の環境機能(ESEM)を備えた超多用途の高分解能FEG SEM
  • 全操作モードのSEとBSE信号の同時取り込みによって、試料からすべての情報を獲得します
Phenom ParticleX Steel Desktop SEM
  • SEMとEDSを統合
  • 操作性
  • サブマイクロメートルサイズの介在物