Tecnologias de encolhimento, novos materiais e estruturas mais complexas estão aumentando os defeitos, especialmente quando o desenho do circuito é particularmente sensível à variação do processo. Esses defeitos não visuais se revelam como falhas elétricas que diminuem o desempenho do dispositivo, ameaçam a confiabilidade e destroem o rendimento. O problema se torna ainda mais complexo quando as falhas ocorrem na fase de empacotamento do dispositivo. Interconexões de alta densidade, empilhamento em nível de wafer, eletrônicos flexíveis e substratos integrais significam que os defeitos indutores de falhas dispõem de mais lugares para dificultar a caracterização, fazendo com que seja mais crítica do que nunca.
Conheça nossos mais novos produtos inovadores
Nossos produtos de última geração mais recentes se concentram em recursos analíticos avançados para análise de falhas e controle de processos. Essas soluções foram desenvolvidas para ajudar no aumento da produtividade em fábricas e laboratórios de semicondutores, melhorando o controle de qualidade e o rendimento na fabricação de dispositivos 3D NAND, lógicos, DRAM, analógicos e de exibição.
Tecnologia
Tecnologia
Indústria
Aplicações
Ciências da vida
Ciência de materiais
Semicondutores
Técnicas
Ciências da vida
Ciência de materiais
Semicondutores
Krios G4 Cryo-TEM
  • Ergonomia melhorada
  • Adapta-se mais facilmente a laboratórios novos e existentes
  • Produtividade e automação maximizadas
  • Excelente qualidade de imagem para reconstrução 3D de alta resolução
Spectra 300 TEM
  • Informações estruturais e químicas de máxima resolução em nível atômico
  • Faixa flexível de alta tensão de 30 kV a 300 kV
  • Sistema condensador de três lentes
Spectra 200 TEM
  • Imagens de alta resolução e contraste para acelerar tensões de 30 kV a 200 kV
  • Lente objetiva simétrica S-TWIN/X-TWIN com desenho de haste de grande distância de 5,4 mm
  • Resolução da imagem STEM subangstrom de 60 kV a 200 kV
Glacios Crio-TEM
  • Tensão de aceleração flexível de 80 kV a 200 kV
  • Carregador automático líder do setor para manipulação de amostras criogênicas
  • Dimensões reduzidas
  • Facilidade de uso aprimorada
Talos Arctica TEM
  • Maior velocidade de aquisição de dados
  • Manuseio robotizado de grande volume de dados de amostras e carregamento automático
  • Operação autônoma da plataforma e aquisição automatizada de dados
  • Baixo custo de propriedade com diagnóstico remoto e serviço preventivo
Metrios AX TEM
  • Opções de automação para suportar qualidade, consistência, metrologia e OPEX reduzido
  • Aproveita o aprendizado de máquina para obter funções automáticas superiores e reconhecimento de recursos
  • Fluxos de trabalho para a preparação de lamela in situ e ex situ
Talos L120C TEM
  • Maior estabilidade
  • Câmera 4K × 4K Ceta CMOS
  • Gama de ampliação TEM de 25 kX a 650 kX
  • A análise flexível da EDS revela informações químicas
Talos F200i TEM
  • Imagens S/TEM de alta qualidade e EDS precisa
  • Disponível com tecnologia de EDS dupla
  • Melhores recursos completos in situ
  • Imagem de campo de visão grande em alta velocidade
Talos F200S TEM
  • Dados precisos de composição química
  • Imagens de alto desempenho e análise de composição precisa para microscopia dinâmica
  • Apresenta o software Velox para aquisição e análise rápidas e fáceis de dados multimodais
Talos F200X TEM
  • Alta resolução/produtividade na geração de imagens STEM e na análise química
  • Adição de suportes de amostra específicos in situ da aplicação para experimentos dinâmicos
  • Apresenta o software Velox para aquisição e análise rápidas e fáceis de dados multimodais
Talos F200C TEM
  • A análise flexível da EDS revela informações químicas
  • Formação de imagens de TEM e STEM de alto contraste e alta qualidade
  • A câmera CMOS Ceta de 16 Mpixel fornece um campo de visão amplo e alta velocidade de leitura
ExSolve WTP DualBeam
  • Capacidade de preparação de lamelas de 20 nm de espessura específicas do local em wafers inteiros de até 300 mm de diâmetro
  • Atende às necessidades que exigem amostragem automatizada de alta taxa de transferência em nós de tecnologia avançada
Helios G4 EXL DualBeam
  • Controle preciso e conhecimento da temperatura da amostra
  • Melhor estabilidade da amostra, navegação e correção assistida de desvio da amostra nos eixos x, y e z
  • Avanço das funções de aquisição de imagens e filmes de alta qualidade
Helios 5 DualBeam
  • Preparação de amostra TEM ultrafina, totalmente automatizada e de alta qualidade
  • Alta produtividade, subsuperfície de alta resolução e caracterização 3D
  • Recursos rápidos de nanoprototipagem
Helios 5 PFIB DualBeam
  • Preparação de amostra STEM e TEM sem gálio
  • Subsuperfície multimodal e informações 3D
  • Coluna FIB de plasma de xênon de 2,5 μA de próxima geração
Helios G4 PFIB DualBeam
  • Preparação de amostra STEM e TEM sem gálio
  • Subsuperfície multimodal e informações 3D
  • Coluna FIB de plasma de xênon de 2,5 μA de próxima geração
Sistema Helios 5 Laser PFIB
  • Cortes transversais rápidos em escala milimétrica
  • Subsuperfície profunda estatisticamente relevante e análise de dados 3D
  • Compartilha todos os recursos da plataforma Helios 5 PFIB
Helios Hydra DualBeam
  • Quatro espécies de íons alternáveis rápidas (Xe, Ar, O, N) para processamento PFIB otimizado da mais ampla gama de materiais
  • Preparação de amostra TEM sem gálio
  • Imagem SEM de resolução extremamente alta
Aquilos 2 Cryo-FIB
  • A automação permite a produção de várias lamelas
  • Direcione e extraia sua estrutura de interesse com o nanomanipulador de elevação
  • Visualização 3D para tomografia de alta resolução
Scios 2 DualBeam
  • Compatibilidade total com amostras magnéticas e não condutoras
  • Subsuperfície de alto rendimento e caracterização 3D
  • Recursos avançados de facilidade de uso e automação
Axia ChemiSEM
  • Mapeamento elementar quantitativo ao vivo
  • Imagens por microscopia eletrônica de varredura de alta fidelidade
  • Flexível e fácil de usar, mesmo para usuários iniciantes
  • Manutenção fácil
Verios 5 XHR SEM
  • SEM monocromática para resolução subnanométrica em toda a faixa de energia de 1 keV a 30 keV
  • Fácil acesso a energias de aterrissagem de feixe de até 20 eV
  • Excelente estabilidade com o estágio piezo como padrão
Quattro ESEM
  • FEG SEM de alta resolução ultraversátil com capacidade ambiental única (ESEM)
  • Observe todas as informações de todas as amostras com imagens simultâneas SE e BSE em cada modo de funcionamento
Prisma E SEM
  • SEM de nível básico com excelente qualidade de imagem
  • Carregamento e navegação de amostras fáceis e rápidos para várias amostras
  • Compatível com uma ampla gama de materiais graças aos modos de vácuo dedicados
Apreo 2 SEM
  • SEM de alto desempenho para resolução geral nanométrica ou subnanométrica
  • Detector retroespelhado T1 na coluna para contraste de materiais sensíveis e com taxa de TV
  • Excelente desempenho em longas distâncias de trabalho (10 mm)
VolumeScope 2 SEM
  • Dados 3D isotrópicos de volumes grandes
  • Alto contraste e resolução nos modos de vácuo alto e baixo
  • Alternância simples entre uso SEM normal e geração de imagens seriais de face de bloco
Phenom Pharos Desktop SEM
  • Fonte FEG com faixa de tensão de aceleração de 2 kV a 15 kV
  • Detector EDS e SE opcional totalmente integrado
Phenom XL G2 Desktop SEM
  • Para amostras grandes (100 x 100 mm) e ideal para automação
  • Resolução <10 nm e ampliação de até 200.000 vezes; tensão de aceleração de 4,8 kV até 20 kV
  • Detector EDS e BSE opcional totalmente integrado
Phenom ProX Desktop SEM
  • SEM de mesa de alto desempenho com detector EDS integrado
  • Resolução <8 nm (SE) e <10 nm (BSE); ampliação de até 150.000 vezes
  • Detector SE opcional
Phenom Pro Desktop SEM
  • SEM de mesa de alto desempenho
  • Resolução <8 nm (SE) e <10 nm (BSE); ampliação de até 150.000 vezes
  • Detector SE opcional
Phenom Pure Desktop SEM
  • SEM de mesa de nível básico
  • Resolução <25 nm; ampliação de até 65.000 vezes
  • Fonte CeB6 de longa duração
Phenom Perception GSR Desktop SEM
  • GSR de mesa SEM automatizado dedicado
  • Resolução <10 nm; ampliação de até 200.000 vezes
  • Fonte CeB6 de longa duração
Phenom ParticleX AM Desktop SEM
  • SEM de mesa versátil com software de automação para fabricação aditiva
  • Resolução <10 nm; ampliação de até 200.000 vezes
  • Detector SE opcional
Phenom ParticleX TC Desktop SEM
  • Desktop SEM versátil com software de automação para limpeza técnica
  • Resolução <10 nm; ampliação de até 200.000 vezes
  • Detector SE opcional
Phenom ParticleX Steel Desktop SEM
  • SEM e EDS integrados
  • Fácil de usar
  • Inclusões submicrométricas
Sistema ELITE
  • Completamente indestrutível
  • Rápida identificação do componente defeituoso na placa de montagem para um posicionamento preciso
  • Localização do defeito em x-y com a precisão micrométrica, com uma localização de profundidade precisa em até 20 µm
Sistema Hyperion II
  • Sondagem da força atômica
  • Localize as falhas do transistor
  • PicoCurrent integrado (CAFM)
Sistema nProber IV
  • Localize as falhas de transistor e BEOL
  • Nanossondagem térmica (-40 °C a 150 °C)
  • Operação semiautomatizada
Sistema Meridian S
  • Diagnóstico de falhas com a tecnologia de sonda ativa
  • Opções de estimulação a laser estática (SLS/OBIRCH) e emissão de fótons
  • Compatível com estimulação de microssondagem e de dispositivos de cartão de sonda
Sistema Meridian WS-DP
  • Detecção de emissão de fótons de baixa tensão, baixo ruído e alta sensibilidade com sistemas de câmera de banda larga DBX ou InGaAs
  • Microscópio de varredura a laser com vários comprimentos de onda para análise da cadeia de varredura, mapeamento de frequência, sondagem de transistor e isolamento de falhas
Sistema Meridian 7
  • Isolamento dinâmico de falhas ópticas para nós de 10 nm e inferiores
  • Luz visível e infravermelha de alta resolução
  • Preparação de amostra de alto rendimento para 5 μm amplamente disponível
Sistema Meridian IV
  • Detecção de emissão de fóton DBX de comprimento de onda estendido de alta sensibilidade
  • Detecção de emissão de fótons InGaAs padrão
  • Microscópio de varredura a laser com várias opções de comprimento de onda
Sistema de edição de circuito Taipan G2+
  • Resolução de imagem e desbaste para atender às especificações de nó de 10 nm
  • Excelente seletividade de gravação e controle de deposição para condutores e isolantes
  • Excelente precisão de navegação e posicionamento do feixe de íons
Sistema de edição de circuito Centrios
  • Imagem superior, resolução de desbaste
  • Maior precisão e controle do desbaste
  • Construído na plataforma Helios DualBeam da Thermo Scientific
MK.4TE ESD e sistema de teste Latch-Up
  • Operações baseadas em relé rápido – até 2304 canais
  • Precondicionamento avançado do dispositivo com seis níveis separados de acionamento de vetor
  • Estímulo com trava totalmente compatível e influência do dispositivo
Testador de descarga eletrostática Orion3
  • Teste do modelo do dispositivo carregado
  • Câmeras coloridas duplas de alta resolução
  • Teste densidades até menos de 0,4 mm de distância
Sistema de teste Celestron
  • Teste de TLP no nível de wafer e pacote
  • Gerador de pulso TLP de alta corrente
  • Pode fazer interface com sondas semiautomáticas
  • Software intuitivo para controle e geração de relatórios
Sistema de teste ESD Pegasus
  • Testes de acordo com os mais recentes padrões do setor
  • Rede ESD 150 pF/330 Ω de nível de sistema real
  • Conexão de 2 pinos por meio de sondas de wafer para qualquer dispositivo
HeliScan microTC
  • Varredura helicoidal avançada e tecnologia de reconstrução iterativa
  • Fonte de raios X de alta resolução (abaixo de 400 nm)
  • Processe, analise e visualize amostras
Nexsa
  • Módulo de inclinação para medições ARXPS
  • Fonte de íons de modo duplo para recursos de perfil de profundidade expandida
  • Análise de isolantes
K-Alpha
  • Espectroscopia de área selecionável
  • Monocromador microfocalizado
  • Espectroscopia de estado químico de alta resolução
ESCALAB Xi+
  • Espectroscopia de alta sensibilidade
  • XPS com raios X não monocromáticos
  • Analisador de energia hemisférica de 180 graus
Sistema Vitrobot
  • Vitrificação de amostra totalmente automatizada
  • Dispositivo para Western Blot
  • Transferência de grade semiautomatizada
  • Alta produtividade de amostras
Software Amira
  • Suporte para vários dados/visualização/canal
  • Visualização interativa de alta qualidade
  • Segmentação baseada em aprendizado de máquina
  • Criação intuitiva de receitas
Software Auto Slice and View 4.0
  • Seccionamento serial automatizado para DualBeam
  • Aquisição de dados multimodais (SEM, EDS, EBSD)
  • Recursos de edição imediatos
  • Posicionamento de corte com base na aresta
Software AutoScript 4
  • melhor reprodutibilidade e precisão
  • Geração de imagens e padronização não assistidas e de alta produtividade
  • Compatível com ambiente de script baseado em Python 3.5
Software AutoTEM 5
  • Preparação de amostras S/TEM totalmente automatizada in situ
  • Compatibilidade com geometria de cima para baixo, plana e invertida
  • Fluxo de trabalho altamente configurável
  • Interface de usuário intuitiva e fácil de usar
Software Avizo
  • Compatível com vários dados/várias visualizações, vários canais, série temporal, dados muito grandes
  • Registro automático avançado em vários modos 2D/3D
  • Algoritmos de redução de artefatos
Software EPU 2
  • Solução integrada ao microscópio para aquisição de partícula única
  • Otimizado para coleta de partículas de alto rendimento
  • Compatível com filme, câmeras CCD e detectores eletrônicos diretos
Software Ifast
  • Gravador de macro para criação mais rápida de receitas
  • Corredor para operação noturna sem supervisão
  • Ferramentas de alinhamento: reconhecimento de imagem e localização de borda
Software Inspect 3D
  • Ferramentas e filtros de processamento de imagens para correlação cruzada
  • Rastreamento de recurso para alinhamento de imagem
  • Técnica de reconstrução algébrica para comparação de projeção iterativa
Software Maps
  • Adquira imagens de alta resolução em áreas grandes
  • Encontre regiões de interesse facilmente
  • Automatize o processo de aquisição de imagens
Software NEXS
  • Sincronização automática da posição/ampliação entre NEXS e o sistema de edição de circuito para uma experiência do usuário mais uniforme
  • Conecta-se à maioria das ferramentas da Thermo Scientific usadas para o EFA, PFA e espaço de edição de circuito
Software Pergeos
  • Compatível com vários dados/várias visualizações, vários canais, série temporal, dados muito grandes
  • Simulação de fluxo bifásico
  • Tomografia computadorizada de energia dupla (DECT)
Software Tomography 4.0
  • Algoritmo de reconstrução imediata
  • Aquisição de TEM e STEM totalmente automática
  • Calibração única
  • Fluxo de trabalho fácil desde dados até estrutura
Software Velox
  • Um painel experimentos no lado esquerdo da janela de processamento.
  • Mapeamento quantitativo ao vivo
  • Interface de layout interativa do detector para configuração e controle de experimentos reproduzíveis
Reconstrução 3D
  • Interface de usuário intuitiva, empregabilidade máxima
  • Interface de usuário intuitiva e totalmente automatizada
  • Com base na tecnologia de "forma a partir do sombreamento", não é necessário inclinar o estágio
AsbestoMetric
  • Ferramenta automatizada para aquisição de imagens, detecção de fibras e geração de relatórios
  • Análise EDX assistida com revisão de fibra
  • Relatório de padrão ISO sobre análise de amianto
Mapeamento de elementos
  • Informações rápidas e confiáveis sobre a distribuição de elementos dentro da amostra ou da linha selecionada
  • Resultados facilmente exportados e relatados
FiberMetric
  • Economize tempo com medições automatizadas
  • Coleta rápida e automatizada de todos os dados estatísticos
  • Visualize e meça microfibras e nanofibras com precisão incomparável
Nanobuilder
  • Prototipagem baseada em CAD
  • Execução de tarefa totalmente automatizada, navegação em estágios, desbaste e deposição
  • Alinhamento automatizado e controle de desvio
ParticleMetric
  • Software integrado no ProSuite para análise on-line e off-line
  • Correlação das características da partícula, como diâmetro, circularidade, proporção e convexidade
  • Criação de conjuntos de dados de imagem com o mapeamento de imagem automatizado
Interface de programação Phenom
  • Personalize o SEM para ajustá-lo ao fluxo de trabalho
  • Aumente a eficiência e economize tempo com processos automatizados
  • Controle as configurações de imagem e a navegação por estágios
PoroMetric
  • Correlacione os recursos de poro, como área, proporção, eixo principal e secundário
  • Adquira imagens diretamente do desktop SEM
  • Dados estatísticos com imagens de alta qualidade
ProSuite
  • Coleta automatizada de imagens
  • Controle remoto em tempo real
  • Aplicativos padrão incluídos: mapeamento automatizado de imagens e interface de usuário remota
Quartz PCI/CFR
  • Rastreabilidade de imagens SEM em conformidade com a 21 CFR parte 11
  • Compatível com os SEMs desktop Phenom XL e Phenom Pro
  • Suporte ao sistema operacional Windows 10 de 64 bits
μHeater
  • Solução de aquecimento ultrarrápida para imagens de alta resolução in situ
  • Totalmente integrado
  • Temperaturas de até 1200 °C
μPolisher
  • Potencial para permitir um grande número de aplicativos novos e inexplorados
  • Desbaste com energia muito baixa
  • Tamanho de ponto pequeno para um tratamento de superfície local preciso
Filtros de imagem Selectris e Selectris X
  • Desenvolvidos para imagens de alta estabilidade e resolução atômica
  • Operação direta
  • Em conjunto com a geração mais recente do detector eletrônico Falcon 4 Direct da Thermo Scientific
Câmera Ceta D
  • Desempenho ideal em todas as altas tensões (20 kV a 300 kV)
  • Compatível com filtros e espectrômetros pós-coluna
  • Aquisição de filmes para estudos dinâmicos
Detector Falcon 4
  • Eficiência quântica de detecção líder
  • Tempo de exposição 10 vezes menor do que o seu antecessor
  • Totalmente integrado ao software da Thermo Scientific
  • Gerenciamento de dados integrado
Suporte de amostra de redução de carga
  • Ampliação até oito vezes maior
  • Maior rapidez na preparação de amostras
  • Amostras não condutivas podem ser obtidas por imagem em seu estado natural
Alimentação elétrica através do suporte de amostra
  • Conecte as sondas elétricas à amostra para medições in situ
  • A altura da amostra pode ser ajustada manualmente de 0 mm a 25 mm
  • Medições de correntes da sonda
Suporte de amostra eucêntrico
  • Inclinação eucêntrica e rotação compucêntrica em um SEM desktop
  • Tempo de imagem rápido com carregamento de amostra < 1 minuto
  • Módulo de visualização de amostra 3D em tempo real
Insertos filtrantes
  • Análise de resíduos do filtro e análise de amianto
  • Disponível em dois modelos que suportam 47 mm (1,85 pol.) e filtros de 25 mm (1 pol.)
  • Uso no Phenom Desktop SEM
Suporte para amostras metalúrgicas
  • Projetado para suportar amostras montadas em resina
  • Solução preferida para metalurgia e ao trabalhar com insertos
  • Tamanho da amostra de até 32 mm de diâmetro e 30 mm de altura
Suporte de amostra Micro Tool
  • Fixação rápida
  • A inclinação e a rotação facilitam o posicionamento da amostra
  • Sem necessidade de ferramentas extras para o carregamento de amostras
Inclinação motorizada e suporte de amostra com rotação
  • Faixa de inclinação de -10° a +45°
  • Rotação compucêntrica contínua de 360°
  • Controle feito pelo aplicativo dedicado Motion Control ProSuite
Dispersor de partículas Nebula
  • Método padrão para dispersão uniforme de pó seco
  • Evita aglomerados de partículas
  • Usado com o Phenom Desktop SEM
Insertos de montagem em resina
  • Um conceito exclusivo de suporte de amostra
  • Disponível em 3 modelos para suportar amostras de tamanho padrão com diâmetros de 25 mm (aprox. 1 pol.), 32 mm (aprox. 1¼ pol.) e 40 mm (aprox. 1½ pol.)
Suporte de amostra padrão
  • Estágio compacto que permite a análise de amostras de até 100 mm x 100 mm
  • Pode ser estendida com 3 tipos de resina ou insertos de montagem metalúrgicos
  • Usado com o Phenom Desktop SEM
Insertos de suporte de amostra
  • Imagens transversais mais rápidas de revestimentos e amostras de várias camadas
  • Fixação fácil sem a necessidade de parafusos ou ferramentas extras
  • Elimina a necessidade de parafusos e ferramentas para prender a amostra
 Baixar a folha de dados
Suporte de amostra de tensão
  • Determine a qualidade do lote
  • Determine a consistência da fabricação
  • Auxilie o processo de desenvolvimento
Suporte de amostra com temperatura controlada
  • Faixa de temperatura de -25 °C a +50 °C
  • Precisão de temperatura de ±1,5 °C
  • Resolução do visor de temperatura de 0,1 °C
Folha de estilo para Fontes
Folha de estilo para cartões de instrumentos original
Entre em contato conosco
Serviços de microscopia eletrônica para
semicondutores