Ambion 和 Applied Biosystems 共同为基因沉默实验提供了完整、便利的解决方案。Ambion 的 Silencer siRNA 避免了与 siRNA 设计和检测相关的猜测和繁琐的实验室工作。此外,Applied Biosystems 的基因特异性即用型 TaqMan 基因表达检测试剂盒为您提供了一种快速简单的测量敲低有效性的方法。这种成功的组合可加快基因功能分析的速度,使您能够集中精力解答重要的生物学问题,而无需费心去检测和验证试剂。
简单的五步过程采用 Applied Biosystems 和 Ambion 试剂来加快基因功能分析的速度:
图 1.成功进行基因功能分析的五个步骤以及各步骤所用的 Applied Biosystems 和 Ambion 试剂和仪器。
使用 Silencer 预设计 siRNA 简化基因沉默实验
  • 快速:即用型 siRNA,可用于人、小鼠和大鼠基因
  • 简单:可检索数据库,从而简化查找感兴趣基因的 siRNA 的流程
  • 效率有保证:保证实现高效基因敲低
您是否厌倦了因设计不佳的 siRNA 而浪费时间?Silencer 预设计 siRNA 是高效的即用型 siRNA,适用于所有人、小鼠和大鼠基因,可实现有保证的基因沉默。每种 siRNA 均采用精心优化的算法进行设计,然后按照严格的标准生产,以帮助实现强效的特异性基因沉默。
期刊文章审查人通常要求研究人员使用另一种 siRNA 验证基因沉默结果。使用 Silencer 预设计 siRNA 有助于符合规定。Ambion 保证,当为同一基因购买三种 Silencer 预设计 siRNA 时,至少有两种可敲低 ≥ 70% 的靶标 mRNA 水平。
使用 TaqMan 基因表达检测试剂盒验证基因沉默
  • 基因特异性 TaqMan 探针和引物集,可用于人、小鼠、大鼠、恒河猴、秀丽隐杆线虫、果蝇和拟南芥的定量基因表达研究
  • 便利的单管规格和 20X 配方
  • 通用的热循环条件
TaqMan 基因表达检测试剂盒(图 2)是超过 600,000 种预设计引物和探针集的综合性集合,可使研究人员快速轻松地对人、小鼠、大鼠、恒河猴、秀丽隐杆线虫、果蝇和拟南芥基因进行定量基因表达研究。这些检测试剂盒可满足您期望使用 TaqMan 化学试剂时获得的极佳灵敏度、线性和动态范围,并且均可在通用的热循环条件下使用。 由于这些特性以及其对于 Ambion Silencer siRNA 所靶向的相同转录本的可用性,使得 TaqMan 基因表达检测试剂盒适用于通过 qRT-PCR 分析 siRNA 诱导的敲低。
图 2.TaqMan 基因表达检测试剂盒。