Silencer siRNA 文库是靶向从各类功能基因到全基因组的基因组合的 siRNA 集,因此它们适用于通路分析和靶标鉴定与验证。大部分文库针对每个基因提供三种单独的 siRNA,以提高数据可靠性。文库中提供了完整的 siRNA 序列信息。
可直接运输:
- Silencer 激酶 siRNA 文库,V3
- Silencer 磷酸酶 siRNA 文库,V3
- Silencer 可成药人类基因组 siRNA 文库,V3
- Silencer 扩展可成药人类基因组 siRNA 文库,V3
可直接分装、完全可定制:
- 上述所有产品再加上人和小鼠基因组集合、预定义基因功能分类集和自定义集
AM80990V3,AM80990V31,AM80991V3
较佳的效力和特异性
Silencer siRNA 文库中的 siRNA 采用与用于生成 Silencer 预设计 siRNA 相同的高效且经全面测试的算法设计而成。采用该算法设计的 siRNA 可实现强效、特异性沉默。文库结合了预设计的 siRNA 和经验证的 siRNA(如可用)。为了提高数据可靠性,Silencer siRNA 文库针对每个靶标提供至少三种独特的 siRNA。针对每个基因可采用 3 种单独的 siRNA 进行筛选,显著降低了假阳性率和假阴性率,从而提高了 RNAi 筛选数据的可靠性,降低了错过重要基因的几率并减少了对筛选中获得的假阳性“命中”结果进行跟进所需的时间。如需要,可提供 siRNA 库。
两种便利的规格:可直接运输和完全可定制
对于所需 siRNA 量相对较少并需要较短周转时间的研究人员,我们现在提供了极受欢迎的人激酶、磷酸酶和可成药基因组 siRNA 文库,以可直接运输的规格提供,其中各 siRNA 的含量为 0.25 nmol。该含量足以在 96 孔板中使用 30 nM 的各 siRNA 进行 > 80 次转染。图 1 突出显示了我们的一个极受欢迎的集合(可成药人类基因组 siRNA 集)所涵盖的基因类别。
所有文库(包括人和小鼠基因组 siRNA 集合以及研究人员提供基因列表的定制 siRNA 集)均以完全可定制的规格提供。这种灵活的规格可使研究人员规定每孔中的 siRNA 量、加入对照或其他 siRNA、定制 siRNA 库,甚至可以安排 96 孔板或 384 孔板中的 siRNA 布局。
Silencer siRNA 文库具有预定义和定制的高功能性、特异性 siRNA,能够在您的通路分析或药物发明研究中实现基因靶标的快速、高通量鉴定和验证。
图 1.第 3 版 Silencer 可成药人类基因组 siRNA 文库和扩展可成药人类基因组 siRNA 文库。第 3 版 Silencer 可成药人类基因组 siRNA 文库中的 siRNA 靶向 7,784 个基因,这些基因属于饼图和表中描述的功能类别(黑色文本)。为了实现更广泛的覆盖范围,扩展可成药人类基因组 siRNA 文库靶向 9,102 个基因(黑色和绿色文本),包括转录因子和辅因子、细胞连接蛋白、分子伴侣、膜运输蛋白和细胞外基质蛋白。文库可针对每个靶标提供 3 或 4 种 siRNA。