Search Thermo Fisher Scientific
新款 Silencer™ siRNA 构建试剂盒(正在申请专利)能够节省您的时间和资金,因此您现在能够扩大规模进行大型 siRNA 筛选实验。该试剂盒可以对更多基因或相同基因的更多区域进行筛选,而成本仅是化学合成 siRNA 的几分之一。
RNA 干扰 (RNAi) 是一种用于下调活细胞中特定基因表达的强大技术。在哺乳动物细胞中,可以通过转染小干扰 RNA (siRNA) 来诱导 RNAi,siRNA 包含长度约 21 nt 的双链 RNA 分子,并带有 2 nt 的 3'突出端。为了找到强效的 siRNA,通常会针对每个基因设计 35 个 siRNA。这意味着需合成和纯化 610 个 RNA 寡核苷酸。Silencer™ siRNA 构建试剂盒可生成转染即用型 siRNA,成本仅为化学合成的几分之一。使用 Silencer™ siRNA 构建试剂盒能够节省成本和时间,帮助您筛选更多的基因以及基因内更多的潜在靶标,从而找到强效 siRNA。高效 siRNA 能够在实验中实现更佳的信噪比和更少的非特异性效应。
开始构建 siRNA 时需获得两种便宜的脱盐 DNA 寡核苷酸。如图 1 所示,这些寡核苷酸包含 8 碱基序列,与 Silencer™ siRNA 构建试剂盒中 T7 启动子引物的 3' 末端互补。退火时,每个基因特异性寡核苷酸与提供的 T7 启动子引物结合。使用 Klenow 片段进行的补平反应生成双链模板,可直接用于体外转录反应。两个转录反应产物相互杂交,用 DNase(去除模板)和 RNase(补齐双链 RNA 的末端)处理,并用柱纯化。整个程序可在不到 24 小时内完成,并可轻松扩展 - 合成 15 个 siRNA 分子可以像合成单个 siRNA 一样简单。每次转录/纯化可产生足够的 siRNA,可用于数百次转染。使用 Silencer™ siRNA 构建试剂盒进行双链 RNA 合成和纯化所需的时间是通过亚磷酰胺化学合成 RNA 寡核苷酸和后续纯化通常所需 12 周处理时间的几分之一。
图 1.Silencer™ siRNA 构建试剂盒程序。
返回顶部